Obtenez jusqu’à 3000 $ de produits qPCR supplémentaires avec achat
À l’achat de jusqu’à 3000 $ de produits consommables et réactifs qPCR Applied BiosystemsMC, recevez un montant équivalent en produits qPCR sans frais supplémentaires. Après avoir effectué votre achat admissible, connectez-vous au Centre de réclamation pour réclamer cette offre.
Caractéristiques et avantages
La PCR en temps réel, également appelée PCR quantitative ou qPCR, est le principal standard pour la détection et la quantification des cibles d’acide nucléique. Applied Biosystems propose des mélanges maîtres optimisés, des algorithmes de dosage, des logiciels d’analyse de données intuitifs et une instrumentation intelligente qui vous donnent les bons outils pour vos applications. Leurs produits sont conçus pour fonctionner en synergie afin de créer un flux de travail qPCR flexible et efficace.
Produits vedettes
Applied Biosystems™ Power SYBR™ Green PCR Master Mix 
Offers superior sensitivity and reproducibility, detecting as few as two copies of a target gene over a broad range of template concentrations.
GC-Rich PCR Performance | High |
---|---|
Méthode de détection | SYBR |
À utiliser avec (équipement) | 7300 System, 7500 System, 7700 System, 7900HT Fast System,Applied Biosystems StepOnePlus™ Fast Real-Time PCR System, QuantStudio™ 12k Flex, QuantStudio™ 3, QuantStudio™ 5, QuantStudio™ 6 Flex, QuantStudio™ 7, StepOne™, Standard Mode, StepOnePlus™, Standard Mode, ViiA™ 7 System |
Vitesse de réaction | Standard |
Type de produit | Real Time PCR SYBR Master Mix |
Colorant de référence passive | ROX (Pre-mixed) |
Pureté ou qualité | LD (Low DNA) |
Type d’échantillon | DNA (Genomic), cDNA |
Méthode PCR | qPCR |
Concentration | 2X |
À utiliser avec (application) | Gene Expression |
Polymérase | AmpliTaq Gold DNA Polymerase, AmpliTaq Gold LD |
Gamme de produits | SYBR™ |
Marqueur ou colorant | SYBR Green |
Applied Biosystems™ TaqMan™ Universal PCR Master Mix, no AmpErase™ UNG 
TaqMan™ Universal PCR Master Mix, No AmpErase™ UNG is the ideal reagent solution when you need a Master Mix for multiple 5' nuclease DNA applications.
Polymérase | AmpliTaq Gold DNA Polymerase |
---|---|
GC-Rich PCR Performance | High |
Méthode de détection | Primer-probe |
À utiliser avec (équipement) | 7000 System, 7300 System, 7500 System, 7700 System, 7900HT System,Applied Biosystems StepOnePlus™ Fast Real-Time PCR System, GeneAmp 9600, StepOne™, Standard Mode, StepOnePlus™, Standard Mode |
Vitesse de réaction | Standard |
Type de produit | Universal PCR Master Mix |
Colorant de référence passive | ROX (Pre-mixed) |
Gamme de produits | TaqMan™ |
Type d’échantillon | DNA (Genomic), cDNA |
Méthode PCR | qPCR |
Conditions d’expédition | Wet Ice |
À utiliser avec (application) | Gene Expression,Genotyping,miRNA analysis |
Invitrogen™ EXPRESS One-Step SYBR™ GreenER™ Kit, with premixed ROX 
Polymérase | Taq DNA Polymerase |
---|---|
Méthode de détection | SYBR |
À utiliser avec (équipement) | 7000 System, 7300 System, 7700 System, 7900HT Fast System, 7900HT System, Eppendorf™ MasterCycler™ RealPlex, StepOne™, Fast Mode, StepOne™, Standard Mode |
Vitesse de réaction | Fast or Standard |
Format | Tube |
Gamme de produits | SYBR™ GreenER™ |
Type d’échantillon | RNA |
Méthode PCR | 1-step RT-qPCR |
À utiliser avec (application) | Gene Expression |
Contenu et stockage | EXPRESS One-Step SYBR™ GreenER™ SuperMix Kits are composed of 2 modules: EXPRESS SYBR™ GreenER™ RT module (containing SuperScript™ III Reverse Transcriptase and RNAseOUT™) and EXPRESS SYBR™ GreenER™ qPCR SuperMix with ROX premixed. Store at -20°C upon receipt. Once thawed, the EXPRESS SYBR™ GreenER™ qPCR SuperMix can be stored for up to 1 month at +4·C. Product is guaranteed to be stable for 6 months when properly stored. |
Invitrogen™ Platinum™ SYBR™ Green qPCR SuperMix-UDG 
Provides a sensitive and convenient system for real-time PCR detection with SYBR™ Green I dye.
Polymérase | Taq DNA Polymerase |
---|---|
GC-Rich PCR Performance | High |
Méthode de détection | SYBR |
À utiliser avec (équipement) | 7000 System, 7300 System, 7500 System, 7700 System, 7900HT System, GeneAmp 5700, StepOne™, StepOnePlus™, ViiA™ 7 System, Cepheid SmartCycler, BioRad iCycler iQ |
Vitesse de réaction | Standard |
Format | Tube |
Type de produit | Real Time PCR SYBR Master Mix |
Gamme de produits | Platinum™, SYBR™ |
Type d’échantillon | DNA (Genomic), cDNA |
Méthode PCR | qPCR |
Conditions d’expédition | Dry Ice |
À utiliser avec (application) | Gene Expression |
Invitrogen™ Platinum™ SYBR™ Green qPCR SuperMix-UDG w/ROX 
Ready-to-use reaction mixes for high-specificity, real-time amplification of cDNA, genomic DNA or plasmid DNA.
Polymérase | Taq DNA Polymerase |
---|---|
GC-Rich PCR Performance | High |
Méthode de détection | SYBR |
À utiliser avec (équipement) | 7000 System, 7300 System, 7700 System, 7900HT Fast System, 7900HT System |
Vitesse de réaction | Standard |
Type de produit | Real Time PCR SYBR Master Mix |
Gamme de produits | Platinum™, SYBR™ |
Type d’échantillon | DNA (Genomic), cDNA |
Méthode PCR | qPCR |
Concentration | 2X |
Conditions d’expédition | Dry Ice |
À utiliser avec (application) | Gene Expression |
Invitrogen™ ROX Reference Dye 
ROX Reference Dye is designed to normalize the fluorescent reporter signal in real-time quantitative PCR or RT-PCR.
Méthode de détection | Primer-probe |
---|---|
Contenu et stockage | Store in freezer (-5° to -30°C). |
Marqueur ou colorant | ROX |
Invitrogen™ Uracil DNA Glycosylase 
Removes uracil residues from sugar moiety of single- and double-stranded DNA without destroying phosphodiester backbone
Invitrogen™ EXPRESS One-Step SYBR™ GreenER™ Kit, universal 
EXPRESS One-Step SYBR GreenER kits are compatible with fast-cycling instruments for your SYBR-based qPCR experiments.
Polymérase | Taq DNA Polymerase |
---|---|
Méthode de détection | SYBR |
À utiliser avec (équipement) | 7500 Fast System, 7500 System,Applied Biosystems StepOnePlus™ Fast Real-Time PCR System, BioRad CFX96™, StepOnePlus™, Fast Mode, StepOnePlus™, Standard Mode, Stratagene Mx3000P, Stratagene Mx3005P, Stratagene Mx4000, BioRad MyiQ, Corbett RotorGene, Cepheid SmartCycler, MJ Opticon, MJ Chromo4, BioRad iCycler iQ |
Vitesse de réaction | Fast or Standard |
Format | Tube |
Type de produit | One-Step qRT-PCR Kit |
Gamme de produits | SYBR™ GreenER™ |
Type d’échantillon | RNA |
Méthode PCR | 1-step RT-qPCR |
Contenu et stockage | EXPRESS One-Step SYBR™ GreenER™ SuperMix Kits are composed of 2 modules: EXPRESS SYBR™ GreenER™ RT module (containing SuperScript™ III Reverse Transcriptase and RNAseOUT™) and EXPRESS SYBR™ GreenER™ qPCR SuperMix with ROX in a separate tube. Store at -20°C upon receipt. Once thawed, the EXPRESS SYBR™ GreenER™ qPCR SuperMix can be stored for up to 1 month at +4·C. Product is guaranteed to be stable for 6 months when properly stored. |
Invitrogen™ EXPRESS qPCR Supermix, universal 
EXPRESS qPCR SuperMix kits are compatible with fast-cycling instruments for probe-based qPCR assays.
GC-Rich PCR Performance | High |
---|---|
Méthode de détection | Primer-probe |
Vitesse de réaction | Fast or Standard |
Format | Tube |
Type de produit | Express qPCR Supermix |
Type d’échantillon | DNA (Genomic), cDNA |
Méthode PCR | qPCR |
À utiliser avec (application) | Gene Expression |
Invitrogen™ SuperScript™ III Platinum™ SYBR™ Green One-Step qRT-PCR Kit 
Combine the most powerful reverse transcriptase and DNA polymerase technologies to deliver precise and accurate analysis of gene expression in a convenient one-step format.
Polymérase | Taq DNA Polymerase |
---|---|
Méthode de détection | SYBR |
À utiliser avec (équipement) | 7500 System, BioRad iCycler iQ, BioRad iQ5, Stratagene Mx4000, MJ Chromo4, MJ Opticon, Stratagene Mx3000P, Stratagene Mx3005P, Cepheid SmartCycler, BioRad MyiQ |
Vitesse de réaction | Standard |
Type de produit | One-Step qRT-PCR Kit |
Gamme de produits | Platinum™, SYBR™, SuperScript™ |
Type d’échantillon | RNA |
Méthode PCR | 1-step RT-qPCR |
Conditions d’expédition | Dry Ice |
À utiliser avec (application) | Real Time PCR (qPCR) |
Invitrogen™ Platinum™ Quantitative PCR SuperMix-UDG w/ROX 
qPCR SuperMixes with ROX for ABI instruments are ready-to-use reaction mixes for high-specificity, real-time amplification of cDNA, genomic DNA or plasmid DNA.
Polymérase | Platinum Taq DNA Polymerase |
---|---|
GC-Rich PCR Performance | High |
Méthode de détection | Primer-probe |
Fidélité (par rapport à Taq) | 2 X |
À utiliser avec (équipement) | 7000 System, 7300 System, 7700 System, 7900HT System |
Vitesse de réaction | Standard |
Type de produit | Quantitative PCR SuperMix-UDG |
Gamme de produits | Platinum™ |
Type d’échantillon | DNA (Genomic), cDNA |
Méthode PCR | qPCR |
Concentration | 2X |
Conditions d’expédition | Dry Ice |
À utiliser avec (application) | Gene Expression |
Invitrogen™ SYBR GreenER™ qPCR SuperMix for ABI PRISM™ Instrument 
Incorporate the latest high-performance technology to provide the most reliable gene expression data from your ABI 7300, 7000, 7700 or 7900HT instrument.
GC-Rich PCR Performance | High |
---|---|
Méthode de détection | SYBR |
À utiliser avec (équipement) | 7000 System, 7300 System, 7700 System, 7900HT Fast System, 7900HT System |
Type de produit | Real Time PCR SYBR Master Mix |
Gamme de produits | Platinum™, SYBR™ GreenER™ |
Type d’échantillon | DNA (Genomic), cDNA |
Méthode PCR | qPCR |
Concentration | 2X |
À utiliser avec (application) | Gene Expression |
Invitrogen™ EXPRESS SYBR™ GreenER™ qPCR Supermix, universal 
Kits are compatible with fast-cycling instruments for SYBR-based qPCR experiments.
Polymérase | Taq DNA Polymerase |
---|---|
GC-Rich PCR Performance | High |
Méthode de détection | SYBR |
À utiliser avec (équipement) | 7500 Fast System, 7500 System,Applied Biosystems StepOnePlus™ Fast Real-Time PCR System, BioRad CFX96™, StepOnePlus™, Fast Mode, StepOnePlus™, Standard Mode, Stratagene Mx3000P, Stratagene Mx3005P, Stratagene Mx4000, BioRad MyiQ, Corbett RotorGene, Cepheid SmartCycler, MJ Opticon, MJ Chromo4, BioRad iCycler iQ |
Vitesse de réaction | Fast or Standard |
Format | Tube |
Type de produit | Real Time PCR SYBR Master Mix |
Gamme de produits | SYBR™ GreenER™ |
Type d’échantillon | DNA (Genomic), cDNA |
Méthode PCR | qPCR |
Concentration | 2X |
À utiliser avec (application) | Gene Expression |
Invitrogen™ EXPRESS qPCR Supermix, with premixed ROX 
EXPRESS qPCR SuperMix kits are compatible with fast-cycling instruments for your probe-based qPCR assays.
GC-Rich PCR Performance | High |
---|---|
Méthode de détection | Primer-probe |
À utiliser avec (équipement) | 7000 System, 7300 System, 7700 System, 7900HT Fast System, 7900HT System, Eppendorf™ MasterCycler™ RealPlex, StepOne™, Fast Mode, StepOne™, Standard Mode |
Vitesse de réaction | Fast or Standard |
Format | Tube |
Type de produit | Express qPCR Supermix |
Type d’échantillon | DNA (Genomic), cDNA |
Méthode PCR | qPCR |
À utiliser avec (application) | Gene Expression |
Contenu et stockage | EXPRESS qPCR SuperMix kits are provided as a 2X qPCR SuperMix with ROX premixed or in a separate tube. Store at -20°C upon receipt. Once thawed, the EXPRESS qPCR SuperMix can be stored for up to 1 month at +4·C. Product is guaranteedstable for 6 months when properly stored. Guaranteed minimum shelf life is 60 days (exact expiry date printed on product and CofA). |
Invitrogen™ SYBR GreenER™ qPCR SuperMix Universal 
Incorporate the latest high-performance technology to provide the most reliable gene expression data on a variety of platforms including ABI 7500, Corbett Rotor-Gene™ etc.
GC-Rich PCR Performance | High |
---|---|
Méthode de détection | SYBR |
À utiliser avec (équipement) | 7500 System, Stratagene Mx4000, Stratagene Mx3000P, Stratagene Mx3005P, MJ Chromo4, MJ Opticon |
Vitesse de réaction | Standard |
Format | Tube |
Type de produit | Real Time PCR SYBR Master Mix |
Gamme de produits | Platinum™, SYBR™ GreenER™ |
Type d’échantillon | DNA (Genomic), cDNA |
Méthode PCR | qPCR |
Concentration | 2X |
À utiliser avec (application) | Gene Expression |
Conditions
L’offre est valide du 1er juillet 2023 jusqu’au 30 juin 2024. Les réclamations doivent nous parvenir le 30 juin 2025 au plus tard.
La valeur réclamée des produits est basée sur les prix du catalogue Fisher Scientific. La valeur totale des articles réclamés ne peut pas dépasser le seuil maximal de réclamation de la promotion. L’offre peut être réclamée une seule fois par nouveau laboratoire. L’offre ne peut pas être combinée à d’autres offres. Les commandes ne peuvent pas être combinées pour être admissibles sauf s’il y a indication contraire. Chaque article admissible peut compter pour la réclamation d’une seule promotion.
NOTE : Les outils d'essai ne sont pas offerts au Canada.