Résultats de la recherche filtrée
Fisherbrand™ Traceable™ Vaccine Refrigerator/Freezer Thermometer
Monitors temperature of vaccine in freezers, water baths, heating blocks, incubators, and refrigerators with enclosed temperature-buffered sensor.
| Température (impériale) min. | -58°F |
|---|---|
| Longueur (métrique) | 70 mm |
| Longueur (impériale) du câble | 10 in. |
| Hauteur (impériale) | 0.75 in. |
| Certifications/Conformité | ISO 17025, A2LA, NIST |
| Précision | ±1°C |
| À utiliser avec (équipement) | Refrigerators/Freezers |
| Température max. (impériale) | 158°F |
| Type de produit | Fridge/Freezer Digital Thermometer |
| Matériau | ABS Plastic |
| Température min. (métrique) | -50°C |
| Remplissage du flacon | Glycol |
| Température max. (métrique) | 70°C |
| Résolution | 1°C |
| À utiliser avec (application) | Monitoring temperature in freezers, water baths, heating blocks, incubators and refrigerators |
| Type de batterie | AA Alkaline (1) |
| Longueur (métrique) du câble | 25.4 cm |
| Longueur (impériale) | 2.75 in. |
| Hauteur (métrique) | 19 mm |
| Affichage | Digital LCD |
| Poids (impériale) | 4 oz. |
| Plage de températures (métrique) | -50°C to +70°C |
| Plage de températures (impériale) | -58°F to +158°F |
| Calibrated | Yes |
Fisherbrand™ Traceable™ Excursion-Trac™ Datalogging Thermometer
Traceable™ Excursion-Trac™ Datalogging Thermometer with user-defined time intervals.
| Longueur (impériale) du câble | 10 ft. (Cable) |
|---|---|
| Certifications/Conformité | ISO 17025, A2LA, NIST |
| Types d’alarme | LED Indicator,Audible,Flashing LCD Segment |
| Résolution de la température | 0.01° |
| Software Type | TraceableLIVE |
| Précision (température) | ±0.25°C |
| Étalonnage | Calibrated |
| Mémoire des données | 525,600 Readings |
| Type d’affichage | LCD |
| Type | Datalogger |
| Plage de températures (métrique) | -50.00°C to +70.00°C |
| Plage de températures (impériale) | -58° to +158°F |
| Types de capteur | Temperature-Buffered Bottle Sensor |
| Interface | USB |
Fisherbrand™ Traceable™ Thermometer/Clock/Humidity Monitor
Measures ambient temperature, relative humidity and tells time.
Fisherbrand™ Traceable Circle Laser Infrared Thermometer with Type K and Calibration; 12:1 Ratio
Measure and monitor two readings simultaneously
Fisherbrand™ Traceable™ Refrigerator/Freezer Alarm Thermometers
Provides accurate reading when freezer/refrigerator doors are open with temperature-buffered, sensor-sealed in bottled glycol solution
Fisherbrand™ Traceable™ Noncontact Infrared Thermometer
Traceable™ Noncontact Infrared Thermometer measures infrared surface temperatures with view fields of 6:1 to 8:1.
| Certifications/Conformité | ISO 17025, A2LA, NIST |
|---|---|
| Affichage | Digital LCD |
| Durée de mesure | 1 sec. |
| À utiliser avec (application) | Petroleum, electronics, plant and field use. (Not meant for medical use.) |
Fisherbrand™ Traceable™ Dishwasher Thermometer with Stainless-Steel Probe
Reports the maximum and minimum temperatures achieved during the dishwashing cycle. Traceable™ Dishwasher Thermometer with Stainless-Steel Probe ensures proper cleaning by providing proof of meeting the temperature regulation of achieving 180°F (82°C) during dishwashing.
Fisherbrand™ Traceable™ Digital Thermometer with Stainless-Steel Stem and 0.25 in. LCD Screen
Traceable™ Digital Thermometer used to measure temperature of gases, food, and semisolids.
| Température (impériale) min. | -58°F |
|---|---|
| Type de produit | Digital Thermometer |
| Matériau | Stainless Steel |
| Affichage | Digital LCD |
| Température min. (métrique) | -50°C |
| Calibrated | Yes |
Fisherbrand™ Traceable™ Total-Range Thermometer
Technologically advanced, pocket-size thermometer with water-resistant case
Fisherbrand™ Traceable™ Digital Thermometers with Short Sensors
Fisherbrand™ Traceable™ Digital Thermometers are ideal for monitoring liquids, air/gas or semisolids.
| Précision | ±1°C |
|---|---|
| Affichage | Digital LCD |
| Calibrated | Yes |
Fisherbrand™ Traceable™ Infrared Thermometer with Pocket Clip
Pocket IR thermometer with simple point-and-shoot operation
Fisherbrand™ Digital Thermometers with Stainless-Steel Probe on Cable
Easy-to-read digital thermometers are compact to hold in your hand or mount on wall in restricted areas
| Certifications/Conformité | ISO 17025, A2LA, NIST |
|---|---|
| Type de produit | Traceable Digital Thermometer w/Probe |
| Affichage | Digital LCD |
| Calibrated | Yes |
Fisherbrand™ Traceable™ Dual-Channel Thermometer
Traceable™ Dual-Channel Thermometer digital display shows temperatures in °C or °F.
Fisherbrand™ Traceable™ Hi-Accuracy Refrigerator Thermometer
Traceable™ Hi-Accuracy Refrigerator Thermometer can monitor two different areas simultaneously. Has the ability to monitor temperatures in refrigerator and freezer simultaneously or two refrigerator locations.
| Longueur (impériale) du câble | 120 in. |
|---|---|
| Certifications/Conformité | ISO 17025, A2LA, NIST |
| Précision | ±0.3°C |
| Température max. (métrique) | 70°C |
| Longueur (métrique) de sonde | 1.9 cm |
| À utiliser avec (application) | Monitoring temperature in refrigerator and freezer simultaneously or two refrigerator locations |
| Longueur (métrique) du câble | 304.8 cm |
| Longueur (impériale) | 4.5 in. |
| Affichage | LED |
| Largeur (impériale) | 2.75 in. |
| Calibrated | Yes |
| Poids (métrique) | 140 g |
| Température (impériale) min. | -58°F |
| Longueur (métrique) | 114 mm |
| Longueur (impériale) de sonde | 0.7 in. |
| À utiliser avec (équipement) | Refrigerators, Freezers |
| Température max. (impériale) | 158°F |
| Type de produit | Digital Thermometer |
| Matériau | ABS Plastic |
| Température min. (métrique) | -50°C |
| Résolution | 0.01°C |
| Diamètre (impériale) de la sonde | 0.18 in. |
| Largeur (métrique) | 6.9 cm |
| Diamètre (métrique) de la sonde | 4.57 mm |
| Poids (impériale) | 5 oz. |
| Plage de températures (métrique) | -50°C to +70°C |
| Plage de températures (impériale) | -58°F to +158°F |
Fisherbrand™ TraceableLIVE™ Wi-Fi Datalogging Refrigerator/Freezer Thermometer with Remote Notification
TraceableLIVE™ Wi-Fi Datalogging Refrigerator/Freezer Thermometer now with FREE TraceableLIVE™ subscription plan (for one user). A simple, efficient, and reliable way to stay connected to your critical environments with smartphone, tablet or personal computer.
| Types d’alarme | Mobile Push Notification,E-mail,SMS |
|---|---|
| Type | Datalogger |
| Résolution de la température | 0.01° |
| Software Type | Web, Android, Apple IOS |
| Plage de températures (métrique) | -50°C to +60°C |
| Précision (température) | ±0.25°C (-40°C to +60°C), ±0.50°C otherwise |
| Plage de températures (impériale) | -58°F to +140°F |
| Étalonnage | Multiple-point Temperature Calibration |
| Interface | Cloud-Based Data Interface |
| Type d’affichage | Digital |