Appareils de surveillance de laboratoire Fisherbrand TraceableLIVE
fisherbrand-traceable-live-monitoring-d-fr-0577
Thermomètres min/max FisherbrandMC TraceableMC
  • Mémoire min/max
  • Parfaits pour toutes les applications
Avantages-clés :
  • Entreposage d’événement
  • Alarme audible/visuelle/avertissement lorsque les limites sont dépassées
Applications/utilisation :
Les thermomètres min/max mesurent spécifiquement les températures maximale et minimale auxquelles le thermomètre est exposé. Cette information est utilisée pour déterminer l’exposition du produit aux extrêmes de température ou aux fluctuations de températures.
Pour en savoir plus
Thermomètres enregistreurs
Thermomètres enregistreurs FisherbrandMC TraceableMC Excurion-TracMC
  • Mémoire effaçable; téléchargement de données par USB
  • Mémoire « rotative » entrepose > 526 000 points de données
Thermomètres enregistreurs FisherbrandMC TraceableMC Memory-LocMC
  • Mémoire permanente des données; téléchargement de données par USB
  • Environnements 21 CFR 11
Avantages-clés :
  • Transférez les données en format CSV par voie USB — aucun logiciel requis
  • Alarmes audibles/visuelles lorsque les paramètres sont dépassés
  • Répond aux exigences CDC/VFC
Applications/utilisation :
Pour les environnements sensibles comme les réfrigérateurs/congélateurs, congélateurs ultra-basses températures, vaccins, entrepôts de produits chimiques, recherche en biocarburants, serres, entreposage dans l’azote liquide, microbiologie/immunologie, banques de sang, aliments et boissons, et les entrepôts à environnement contrôlé.
Pour en savoir plus
Thermomètres enregistreurs FisherbrandMC TraceableLIVEMC
  • Surveillance 24/7 sans soucis par WIFI
  • Courriel, texto ou notifications poussées en temps réel lors de dépassement des paramètres
Avantages-clés :
  • Voir les données de partout; effectuer des rapports par appli ou par Internet
  • Aucune limite d’échelle ou de nombre d’utilisateurs
  • Répond aux exigences CDC/VFC
Applications/utilisation :
Pour les environnements critiques comme les réfrigérateurs/congélateurs, congélateurs ultra-basses températures, vaccins, entrepôts de produits chimiques, recherche en biocarburants, serres, entreposage dans l’azote liquide, microbiologie/immunologie, banques de sang, aliments et boissons, et les entrepôts à environnement contrôlé.
Pour en savoir plus
Surveillance sécurisée en temps réel partout où vous allez
Installer les services TraceableLIVE est très facile et ne demande pas de logiciel ou matériel supplémentaire. Il faut simplement acheter un produit TraceableLIVE, le connecter à votre réseau wifi existant, ouvrir un compte sur le site web TraceableLIVE sur un navigateur et pointer votre appareil vers votre compte. Dans les quelques minutes suivantes, votre appareil commencera à transmettre les données critiques à votre nuage personnel. Vous pouvez également commander votre appareil en utilisant votre téléphone intelligent, tablette ou ordinateur.
Fisherbrand TraceableLIVE Monitoring Services
See how TraceableLIVE Monitoring Services allow you to stay connected to your critical environments, wherever you go.
icon-wireless-monitoring-17-100759
Surveiller à distance la température, l’humidité, le CO2 et la pression barométrique
Avec Fisher Scientific TraceableLIVE, vous êtes toujours connectés à vos lieux d’entreposage à froid ou environnements ambiants par votre téléphone intelligent, tablette ou ordinateur personnel. Il faut simplement utiliser l’application TraceableLIVE ou visiter TraceableLIVE.com pour :
  • Voir les conditions actuelles dans votre laboratoire en tout temps
  • Contrôler vos paramètres d’alarme
  • Voir l’historique d’enregistrement
  • Générer et envoyer des rapports par courriel
  • Donner accès aux groupes d’appareils ou appareils particuliers aux autres membres d’équipe/li>
  • Et beaucoup plus encore
icon-instant-notification-17-100759
Notifications instantanées
Avec les fonctions de messages directs, courriel et textos, TraceableLIVE assure la paix d’esprit en protégeant votre travail. Si l’un de vos appareils TraceableLIVE dépasse les paramètres fixés, perd la connexion wifi ou commence à voir ses piles faiblir, TraceableLIVE vous envoie immédiatement des alertes selon vos préférences indiquées, qui peuvent inclure :
  • Messages directs
  • Courriels
  • Messages textos et alertes
icon-event-doc-17-100759
Documentation d’un événement
Une indication permanente avec information détaillée sera créée si l’appareil Fisherbrand TraceableLIVE subit:
  • un événement associé à une alarme
  • un changement des paramètres d’alarme
  • une alerte de piles qui faiblissent
  • une perte de connectivité wifi
icon-change-control-17-100759
Changer les contrôles
Avec changement de contrôle documenté, vous avez des registres permanents des événements qui sont survenus à vos appareils Fisher Scientific TraceableLIVE et vos environnements.
icon-scalability-17-100759
Échelles et répartition illimitées
Ajoutez autant d’appareils à votre compte TraceableLIVE que vous voulez et divisez-les en autant de groupes que vous voulez. Ensuite, au moyen de vos contrôles d’administrateur, offrez l’accès aux appareils ou groupes d’appareils à des individus particuliers. De cette façon, seules les données pertinentes aux autres apparaîtront dans leurs comptes, tandis que vous continuez de voir l’état de tous les appareils en même temps.
icon-security-17-100759
Sécurité et paix d’esprit
Votre travail est précieux. Protégez et conservez vos échantillons et données des accidents, désastres naturels et imprévus. TraceableLIVE est un service infonuagique qui utilise une connexion sécurisée avec cryptage SSL pour le transfert et l’entreposage de vos données.
Produits vedettes