Thermomètres Fisherbrand Treaceable
Surveillance simple et fiable de la température
Les thermomètres FisherbrandMC TraceableMC ont été calibrés selon les normes fournies par la NIST (« National Institute of Standards and Technology »).
Chaque thermomètre comprend un certificat Traceable individuellement numéroté qui assure l’exactitude et qui provient d’un laboratoire d’étalonnage ISO/CEI 17025:2005 (1750.01) accrédité par l’A2LA (« American Association for Laboratory Accreditation »).
Thermomètres min/max FisherbrandMC TraceableMC
- Mémoire min/max
- Parfaits pour toutes les applications
Avantages-clés :
- Entreposage d’événement
- Alarme audible/visuelle/avertissement lorsque les limites sont dépassées
Applications/utilisation :
Les thermomètres min/max mesurent spécifiquement les températures maximale et minimale auxquelles le thermomètre est exposé. Cette information est utilisée pour déterminer l’exposition du produit aux extrêmes de température ou aux fluctuations de températures.
Pour en savoir plus
Thermomètres enregistreurs
Thermomètres enregistreurs FisherbrandMC TraceableMC Excurion-TracMC- Mémoire effaçable; téléchargement de données par USB
- Mémoire « rotative » entrepose > 526 000 points de données
- Mémoire permanente des données; téléchargement de données par USB
- Environnements 21 CFR 11
Avantages-clés :
- Transférez les données en format CSV par voie USB — aucun logiciel requis
- Alarmes audibles/visuelles lorsque les paramètres sont dépassés
- Répond aux exigences CDC/VFC
Applications/utilisation :
Pour les environnements sensibles comme les réfrigérateurs/congélateurs, congélateurs ultra-basses températures, vaccins, entrepôts de produits chimiques, recherche en biocarburants, serres, entreposage dans l’azote liquide, microbiologie/immunologie, banques de sang, aliments et boissons, et les entrepôts à environnement contrôlé.
Pour en savoir plus
Thermomètres enregistreurs FisherbrandMC TraceableLIVEMC
- Surveillance 24/7 sans soucis par WIFI
- Courriel, texto ou notifications poussées en temps réel lors de dépassement des paramètres
Avantages-clés :
- Voir les données de partout; effectuer des rapports par appli ou par Internet
- Aucune limite d’échelle ou de nombre d’utilisateurs
- Répond aux exigences CDC/VFC
Applications/utilisation :
Pour les environnements critiques comme les réfrigérateurs/congélateurs, congélateurs ultra-basses températures, vaccins, entrepôts de produits chimiques, recherche en biocarburants, serres, entreposage dans l’azote liquide, microbiologie/immunologie, banques de sang, aliments et boissons, et les entrepôts à environnement contrôlé.
Pour en savoir plus