accessibility menu, dialog, popup

UserName

H2O

CAS RN 7732-18-5

IUPAC Name: water
Synonyms: water DHMO hydrogen hydroxide dihydrositosterol dihydrositosterin water, sterile water, deionized H2O - water properties of water 4a-methylcampestanol
Molecular Weight (g/mol): 18.02
Molecular Formula: H2O
InChi Key: XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N
SMILES: O
Grade 
  • (1)
  • (58)
  • (4)
  • (2)
  • (2)
  • (1)
  • (9)
  • (3)
  • (1)
  • (6)
  • (2)
  • (2)
  • (2)
  • (2)
  • (1)
  • (15)
  • (1)
  • (70)
  • (5)
  • (3)
  • (4)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (14)
  • (2)
  • (2)
  • (2)
  • (11)
  • (2)
  • (2)
  • (1)
  • (34)
  • (3)
  • (47)
  • (2)
  • (54)
  • (9)
  • (1)
  • (763)
  • (26)
  • (1)
  • (306)
  • (3)
  • (1)
  • (12)
  • (1)
  • (3)
  • (2,429)
  • (2)
  • (8)
  • (2)
  • (17)
  • (1)
  • (1)
  • (5)
  • (4)
  • (1)
  • (79)
  • (1)
  • (3)
  • (1)
Quantity 
  • (962)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (247)
  • (1)
  • (2)
  • (2)
  • (2)
  • (1)
  • (68)
  • (4)
  • (94)
  • (7)
  • (10)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (3)
  • (4)
  • (1)
  • (63)
  • (529)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (60)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (26)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (831)
  • (1)
  • (6)
  • (21)
  • (1)
  • (2)
  • (6)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (3)
  • (3)
  • (1)
  • (696)
  • (12)
  • (1)
  • (20)
  • (2)
  • (6)
  • (2)
Molecular Weight (g/mol) 
  • (2)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (2)
  • (1)
  • (3)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (2)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (2)
  • (2)
  • (1)
  • (5)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (9)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (21)
  • (2)
  • (181)
  • (1,878)
  • (13)
  • (1)
  • (4)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (3)
  • (2)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (3)
  • (4)
  • (1)
  • (3)
  • (2)
  • (1)
  • (6)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (4)
  • (2)
  • (4)
  • (4)
  • (123)
  • (3)
  • (1)
  • (3)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (6)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (5)
  • (1)
  • (4)
  • (23)
  • (3)
  • (1)
  • (1)
  • (15)
  • (1)
  • (37)
  • (3)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (3)
  • (1)
  • (5)
  • (5)
  • (21)
  • (2)
  • (3)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (10)
  • (108)
  • (1)
  • (1)
  • (3)
  • (105)
  • (5)
Percent Purity 
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (2)
  • (3)
  • (1)
  • (7)
  • (1)
  • (7)
  • (3)
  • (1)
  • (6)
  • (2)
  • (31)
  • (2)
  • (12)
  • (1)
  • (2)
  • (4)
  • (65)
  • (1)
  • (4)
  • (3)
  • (1)
  • (21)
  • (2)
  • (5)
  • (1)
  • (6)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (6)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (22)
  • (7)
  • (1)
  • (1)
  • (3)
  • (1)
  • (5)
  • (5)
  • (1)
  • (20)
  • (48)
  • (3)
  • (20)
  • (2)
  • (2)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (4)
  • (1)
  • (77)
  • (8)
  • (1)
  • (20)
  • (13)
  • (1)
  • (2)
  • (125)
  • (59)
  • (1)
  • (9)
  • (5)
  • (1)
  • (3)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (34)
  • (2)
  • (2)
  • (5)
  • (5)
  • (3)
  • (1)
  • (2)
  • (2)
  • (6)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (44)
  • (3)
  • (10)
  • (1)
  • (2)
  • (3)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (3)
  • (1)
  • (3)
  • (1)
  • (1)
  • (3)
  • (1)
  • (95)
  • (9)
  • (4)
  • (4)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (45)
  • (10)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (4)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (15)
  • (2)
  • (2)
  • (3)
  • (1)
  • (36)
  • (2)
  • (2)
  • (1)
  • (3)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (6)
  • (2)
  • (5)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (4)
  • (1)
  • (15)
  • (7)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (4)
  • (1)
  • (5)
  • (1)
  • (1)
  • (6)
  • (2)
  • (20)
  • (9)
  • (3)
  • (25)
  • (1)
  • (1)
  • (3)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (54)
  • (3)
  • (7)
  • (1)
  • (4)
  • (3)
  • (6)
  • (1)
  • (1)
  • (53)
  • (8)
  • (4)
  • (3)
  • (1)
  • (6)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (3)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (5)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (4)
  • (2)
  • (1)
  • (3)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (3)
  • (5)
Physical Form 
  • (2)
  • (1)
  • (2)
  • (1,317)
  • (24)

Filtered Search Results

Products from some of our suppliers do not display in filtered search results. Please clear all filters to see these products.

Narrow Results

Narrow Results

  • (105)
  • (39)
  • (46)
  • (12)
  • (3)
  • (2)
  • (1)
  • (32)
  • (11)
  • (29)
  • (4)
  • (20)
  • (10)
  • (2)
  • (20)
  • (14)
  • (4)
  • (6)
  • (62)
  • (2,889)
  • (1)
  • (2)
  • (6)
  • (5)
  • (3)
  • (3)
  • (7)
  • (3)
  • (1,028)
  • (4)
  • (20)
  • (34)
  • (15)
  • (13)
  • (1)
  • (43)
  • (1)
  • (58)
  • (4)
  • (2)
  • (2)
  • (1)
  • (9)
  • (3)
  • (1)
  • (6)
  • (2)
  • (2)
  • (2)
  • (2)
  • (1)
  • (15)
  • (1)
  • (70)
  • (5)
  • (3)
  • (4)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (14)
  • (2)
  • (2)
  • (2)
  • (11)
  • (2)
  • (2)
  • (1)
  • (34)
  • (3)
  • (47)
  • (2)
  • (54)
  • (9)
  • (1)
  • (763)
  • (26)
  • (1)
  • (306)
  • (3)
  • (1)
  • (12)
  • (1)
  • (3)
  • (2,429)
  • (2)
  • (8)
  • (2)
  • (17)
  • (1)
  • (1)
  • (5)
  • (4)
  • (1)
  • (79)
  • (1)
  • (3)
  • (1)
  • (962)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (247)
  • (1)
  • (2)
  • (2)
  • (2)
  • (1)
  • (68)
  • (4)
  • (94)
  • (7)
  • (10)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (3)
  • (4)
  • (1)
  • (63)
  • (529)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (60)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (26)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (831)
  • (1)
  • (6)
  • (21)
  • (1)
  • (2)
  • (6)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (3)
  • (3)
  • (1)
  • (696)
  • (12)
  • (1)
  • (20)
  • (2)
  • (6)
  • (2)
  • (2)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (2)
  • (1)
  • (3)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (2)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (2)
  • (2)
  • (1)
  • (5)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (9)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (21)
  • (2)
  • (181)
  • (1,878)
  • (13)
  • (1)
  • (4)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (3)
  • (2)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (3)
  • (4)
  • (1)
  • (3)
  • (2)
  • (1)
  • (6)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (4)
  • (2)
  • (4)
  • (4)
  • (123)
  • (3)
  • (1)
  • (3)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (6)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (5)
  • (1)
  • (4)
  • (23)
  • (3)
  • (1)
  • (1)
  • (15)
  • (1)
  • (37)
  • (3)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (3)
  • (1)
  • (5)
  • (5)
  • (21)
  • (2)
  • (3)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (10)
  • (108)
  • (1)
  • (1)
  • (3)
  • (105)
  • (5)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (2)
  • (3)
  • (1)
  • (7)
  • (1)
  • (7)
  • (3)
  • (1)
  • (6)
  • (2)
  • (31)
  • (2)
  • (12)
  • (1)
  • (2)
  • (4)
  • (65)
  • (1)
  • (4)
  • (3)
  • (1)
  • (21)
  • (2)
  • (5)
  • (1)
  • (6)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (6)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (22)
  • (7)
  • (1)
  • (1)
  • (3)
  • (1)
  • (5)
  • (5)
  • (1)
  • (20)
  • (48)
  • (3)
  • (20)
  • (2)
  • (2)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (4)
  • (1)
  • (77)
  • (8)
  • (1)
  • (20)
  • (13)
  • (1)
  • (2)
  • (125)
  • (59)
  • (1)
  • (9)
  • (5)
  • (1)
  • (3)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (34)
  • (2)
  • (2)
  • (5)
  • (5)
  • (3)
  • (1)
  • (2)
  • (2)
  • (6)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (44)
  • (3)
  • (10)
  • (1)
  • (2)
  • (3)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (3)
  • (1)
  • (3)
  • (1)
  • (1)
  • (3)
  • (1)
  • (95)
  • (9)
  • (4)
  • (4)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (45)
  • (10)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (4)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (15)
  • (2)
  • (2)
  • (3)
  • (1)
  • (36)
  • (2)
  • (2)
  • (1)
  • (3)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (6)
  • (2)
  • (5)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (4)
  • (1)
  • (15)
  • (7)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (4)
  • (1)
  • (5)
  • (1)
  • (1)
  • (6)
  • (2)
  • (20)
  • (9)
  • (3)
  • (25)
  • (1)
  • (1)
  • (3)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (54)
  • (3)
  • (7)
  • (1)
  • (4)
  • (3)
  • (6)
  • (1)
  • (1)
  • (53)
  • (8)
  • (4)
  • (3)
  • (1)
  • (6)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (3)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (5)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (4)
  • (2)
  • (1)
  • (3)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (3)
  • (5)
  • (2)
  • (1)
  • (2)
  • (1,317)
  • (24)
  • (2)
  • (16)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (5)
  • (1)
  • (53)
  • (2)
  • (5)
  • (3)
  • (3)
  • (1)
  • (5)
  • (2)
  • (1)
  • (6)
  • (2)
  • (8)
  • (1)
  • (2)
  • (3)
  • (1)
  • (6)
  • (3)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (30)
  • (2)
  • (2)
  • (3)
  • (1)
  • (6)
  • (2)
  • (1)
  • (7)
  • (5)
  • (1)
  • (1)
  • (5)
  • (6)
  • (1)
  • (1)
  • (10)
  • (1)
  • (7)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (3)
  • (1)
  • (4)
  • (4)
  • (2)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (7)
  • (1)
  • (3)
  • (1)
  • (26)
  • (46)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (8)
  • (3)
  • (2)
  • (1)
  • (5)
  • (7)
  • (9)
  • (14)
  • (16)
  • (3)
  • (2)
  • (1)
  • (4)
  • (4)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (5)
  • (2)
  • (3)
  • (3)
  • (3)
  • (2)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (3)
  • (1)
  • (5)
  • (1)
  • (4)
  • (4)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (31)
  • (1)
  • (2)
  • (3)
  • (3)
  • (4)
  • (8)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (12)
  • (2)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (9)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (3)
  • (1)
  • (8)
  • (3)
  • (1)
  • (9)
  • (8)
  • (3)
  • (7)
  • (3)
  • (1)
  • (38)
  • (2)
  • (13)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (37)
  • (1)
  • (8)
  • (2)
  • (16)
  • (6)
  • (13)
  • (8)
  • (11)
  • (14)
  • (5)
  • (6)
  • (22)
  • (7)
  • (1)
  • (22)
  • (3)
  • (1)
  • (4)
  • (2)
  • (11)
  • (2)
  • (25)
  • (3)
  • (4)
  • (40)
  • (1)
  • (13)
  • (211)
  • (1)
  • (1)
  • (30)
  • (13)
  • (172)
  • (3)
  • (13)
  • (3)
  • (15)
  • (3)
  • (18)
  • (3)
  • (3)
  • (128)
  • (1)
  • (2)
  • (16)
  • (1)
  • (2)
  • (5)
  • (7)
  • (3)
  • (16)
  • (22)
  • (3)
  • (2)
  • (3)
  • (2)