missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Cytiva HyClone HyPure Eau de qualité pour injection (EPI)

Numéro de catalogue. SH31191LS
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
6 x 1000 mL
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
SH31191LS 6 x 1000 mL
SH3119101 100 mL
SH3119102 500 mL
SH3119103 1000 mL
SH3119104 2000 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Numéro de catalogue. SH31191LS Fournisseur Cytiva Code fournisseur SH31191.LS
NLSU: Obtenez 1 produit consommable à l’achat d’un produit
Afficher toutes les promotions
Edge

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Soutenir la croissance des cultures cellulaires et les processus de biofabrication avec de l’eau de qualité Water for Injection (WFI).

  • Soutenir la croissance des cultures cellulaires et les processus de biofabrication avec de l’eau de qualité Water for Injection (WFI).
    • Répond à des spécifications strictes USP .
    • Fabriqué dans ISO une installation certifiée 9001.
    • Certificat d’analyse (CoA) spécifique au lot pour chaque lot d’eau produit.
    • Destiné à une utilisation ultérieure dans la fabrication ou la recherche. Pas pour un usage diagnostique ou thérapeutique.
  • HyClone HyPure L’eau de qualité WFI subit une purification approfondie afin de respecter ou de dépasser les spécifications strictes de la Pharmacopée des États-Unis (USP). L’eau destinée à l’injection (WFI) est produite dans ISO des installations certifiées 9001 afin d’assurer un produit de haute qualité.
  • HyPure WFI Quality Water répond aux critères suivants :
    • Doit être produite à partir d’un système de purification d’eau validé qui répond ou dépasse les exigences actuelles USP pour l’eau HyPure de qualité WFI.
    • Doit disposer d’un système de surveillance de l’assurance qualité qui assure la conformité continue et intègre les limites de test et d’action du système.
    • Doit satisfaire à tous les critères d’acceptation des produits chimiques, de pureté et autres critères d’acceptation tels que définis dans le courant USP , tant pour l’eau du système que pour l’eau emballée.
    • Il faut inclure un CoA spécifique à chaque lot d’eau produit, en listant à la fois les critères d’acceptation et les résultats réels des tests.
    • Les résultats réels des tests sur un CoA ne proviennent pas d’échantillons système, mais doivent provenir d’échantillons réellement emballés du lot donné.

Spécifications

Nom ou substance chimique Water
CAS 7732-18-5
Poids moléculaire (g/mol) 18.02
Niveau USP
Stérilité Filtré stérile
Quantité 6 x 1000 mL
Forme physique Liquide