Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ Trousse de biotinylation à l'extrémité ARN 3'
Description
Thermo Scientific™ Pierce Le kit de biotinylation à l'extrémité ARN 3' est optimisé pour marquer l'extrémité terminale 3-prime des sondes ARN afin de faciliter leur utilisation comme sondes ou cibles dans l'EMSA et d'autres méthodes d'étude des interactions protéine-ARN.
Points clés :
Le non-radioactif – intègre un marqueur à la biotine qui permet une sensibilité à la détection similaire à la radioactivité lorsqu’il est utilisé avec des systèmes de détection chimiluminescents
L’ARN rapide – peut être marqué en 0,5 à 2 heures avec un traitement en aval minimal
La ligase d’ARN facile à utiliser – et un tampon de réaction optimisé sont inclus
Économique – seulement une fraction du coût d’achat de sondes à ARN biotinylé synthétique
Le marquage – final entraîne une perturbation minimale de la structure secondaire de l’ARN
Sondes d’ARN synthétiques ou transcrites in vitro avec marquage – flexible allant de 22 à 450 nucléotides
Spécifications
Spécifications
| Content And Storage | Suffisant pour : 20 réactions de marquage (chacune avec 50 pmol ARN), T4 • tampon de réaction de ligase ARN (10X), 100 μL T4 • ARN Ligase (20 000 U/mL), 40 μL • ARN non marqué contrôle (10 μM), 100 μL • ARN IRE biotinylé contrôle (125 nM), 35 μL • inhibiteur de RNase (40 U/μL), 2 × 10 μL • d’eau sans nucléase, 1,5 mL • DMSO, 200 μL • 30% de PEG, 300 μL • de phosphate de cytidine biotinylée (1 mM), 40 μL • de glycogène (20 mg/mL), 20 μL Stocker tous les composants à -20 °C |
| Format | Équipement |
| Product Line | Pierce |
| Product Type | Trousse de marquage de l’ARN |
| Quantity | 20 réactions |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser dans des procédures de diagnostic.