Verrouillez la qualité, la sécurité et la fiabilité avec FisherLOCK
Les bouchons Fisher Chemical FisherLOCKMC sont placés sur nos bouteilles en verre ambré pendant la fabrication pour offrir un joint inviolable breveté et sécuritaire qui conserve l’intégrité de vos produits chimiques.
- Facile à enlever : La coquille extérieure du bouchon est conçue pour être ouverte sans effort et resserrée facilement
- Inviolable : L’anneau intérieur du bouchon est visible sous plusieurs angles et offre une résistance jusqu’à l’ouverture initiale de la bouteille, ce qui assure l’intégrité sans les inconvénients et complications d’un joint en plastique recouvrant le bouchon
- Identification des dangers : Les bandes à code couleur à la partie inférieure du bouchon sont basées sur les indications bien connues de code-couleur standards de l’industrie pour vous aider à identifier facilement les dangers et ainsi entreposer et effectuer la manutention appropriée de vos produits chimiques
Design exclusif à code-couleur offre des lignes directrices pour l’entreposage.
Rouge (R) : Inflammable. Entreposez dans un endroit exclusivement destiné aux réactifs inflammables.
Bleu (B) : Danger pour la santé. Toxique si inhalé, ingéré ou absorbé par la peau. Entreposez dans un endroit sécuritaire.
Jaune «Yellow» (Y) : Substances oxydantes et réactives. Peut réagir violemment avec l’air, l’eau ou autres substances. Entreposez loin des matériaux inflammables et combustibles.
Blanc «White» (W) : Corrosif. Peut endommager la peau, les yeux ou les membranes muqueuses. Entreposez loin des réactifs à code-couleur rouge, jaune et bleu.
Gris (G) : Présente seulement un danger modéré tout au plus dans une ou plusieurs catégories ci-dessus. Pour entreposage général de produits chimiques.
Exception : Réactifs incompatibles avec tous les autres réactifs de la même barre de couleur. Entreposez séparément.
Les améliorations au conditionnement qu’offrent les bouchons FisherLOCK vous donnent accès facile et fiable à vos produits chimiques tout en protégeant leur qualité — ce qui assure la sécurité de vous et votre laboratoire.
Qualité
- Offre un joint inviolable serré et sécuritaire qui conserve l’intégrité de vos produits chimiques pour assurer qu’ils arrivent frais et non ouverts.
- Éliminent la contamination au polyéthylène glycol qui est possible avec les sceaux de protection en plastique qui recouvrent les bouchons
Sécurité
- Les bouchons sont conçus pour résister le desserrage pendant le transport, et ainsi réduire les risques de fuites
- Les anneaux à codes-couleur indiquent les exigences d’entreposage et les catégories de dangers pour améliorer la reconnaissance et les consignes d’entreposage adéquat avant même que la bouteille soit retirée de la caisse
Fiabilité
- Les bouteilles sont rigoureusement testées pour la compatibilité chimique
- Le filetage des bouteilles demeure inchangé, ce qui vous permet de fixer la bouteille ouverte à l’équipement standard
Commodité
- Le design du bouchon facilite l’application correcte initiale de couple pendant la fabrication, éliminant ainsi les bouchons trop serrés, qui sont beaucoup plus difficiles à ouvrir
- Larges arêtes sur l’extérieur du bouchon pour faciliter son ouverture
- Les bouchons se referment facilement de façon étanche après l’ouverture initiale