chem-resource-center-fr
Outils
chemical-essentials-handbook-19-2631
Nouveau manuel Fisher Scientific des produits chimiques essentiels
Dans ce manuel, vous trouverez une sélection de produits chimiques essentiels pour les applications comme l’analyse, la synthèse, les produits inorganiques, et les sciences de la vie. De plus, lisez de l’information clé au sujet de l’entreposage, la manutention, et l’emballage sécuritaire pour supporter votre chimie.
Télécharger maintenant (fichier PDF; 6,2 Mo)
Plus
Brochures
Plus
Publications
Plus
Notes d’application
Plus
Vidéos
Foire aux questions
Informations générales
Q : Le nouvel emballage en bouteille de polyéthylène haute densité qui remplace le verre peut-il influer sur les résultats de l’application?
R : En 2011, une étude de stabilité menée sur une année et concernant l’entreposage des acides métaux-traces, en particulier l’acide nitrique (A509) et l’acide chlorhydrique (A508), dans des bouteilles de polyéthylène au lieu de bouteilles en verre a donné les résultats suivants :
  • Dans l’ensemble, les valeurs traces d’impuretés des analytes métalliques et non métalliques pour le produit dans l’emballage de polyéthylène étaient similaires au produit dans l’emballage de verre après une année d’entreposage. De plus, les concentrations du produit dans l’emballage de polyéthylène se situaient bien en dessous des limites maximales des spécifications.
  • Les concentrations de traces d’impuretés pour certains métaux mesurées dans les emballages de polyéthylène étaient non seulement très inférieures aux concentrations mesurées dans les bouteilles de verre à la fois pour l’acide nitrique et l’acide chlorhydrique, mais elles se situaient également bien en dessous des limites maximales des spécifications. Dans la feuille de données sur les tableaux de spécifications (PDF, 188 Ko), ces rangées de données sont surlignées en jaune.
  • Étant donné que les concentrations traces d’impuretés pour les analytes métalliques et non métalliques dans les bouteilles en polyéthylène étaient inférieures aux limites des spécifications, ces données laissent penser qu’après une année d’entreposage, il n’y avait aucune preuve de lessivage par les plastifiants autres que les hydrocarbures ou les sous-produits du plastique dans les bouteilles en polyéthylène
  • En autre, Thermo Fisher Scientific vend les acides TraceMetalMC depuis des années dans des bouteilles de polyéthylène à haute densité :
N° de catalogueDescription du produitDimensions de l’emballage
A508-4Acide chlorhydrique, qualité TraceMetal4 L
A513-500Acide fluorhydrique, qualité TraceMetal500 mL
A513-4Acide fluorhydrique, qualité TraceMetal4 L
A507-4 Acide acétique, qualité TraceMetal4 L
A512-4Hydroxyde d’ammonium, qualité TraceMetal4 L
Télécharger la feuille de données sur les tableaux de spécifications (PDF, 188 Ko).
  Plus
Q : Comment puis-je consulter les fiches signalétiques sur votre site Web?
R : Les fiches signalétiques pour les produits chimiques et les réactifs fabriqués par Fisher Chemical peuvent être facilement affichées et imprimées à partir de notre site Web.
Trouver les instructions détaillées sur les fiches signalétiques.
Q : Comment puis-je recevoir un certificat d’analyse?
R : Vous pouvez télécharger un certificat d’analyse sur ce site.
Trouver les instructions détaillées sur les certificats d’analyse.
Si vous ne trouvez pas un certificat d’analyse en ligne, veuillez communiquer avec le Soutien technique de Fisher Chemical au 1-800-227-6701.
Q : Pourquoi tous les produits chimiques n’ont-ils pas une "date de péremption" pour indiquer leur durée de conservation?
R : Certains des produits chimiques de Fisher Chemical peuvent ne pas avoir de date de péremption pour la simple raison que ces produits ne se décomposent pas dans des conditions normales d’entreposage. S’ils ne sont pas contaminés ou adultérés, ils devraient avoir une durée de conservation indéfinie. Si le produit que vous avez acheté chez Fisher Chemical présente une instabilité connue, une date de péremption figurera sur l’étiquette. À moins d’indication contraire, la date de péremption correspondra au dernier jour du mois indiqué.  Toutefois, selon les bonnes pratiques chimiques, il convient de ne pas garder les produits plus de cinq années. Au cours de périodes prolongées, des conditions hors de votre contrôle direct risquent de provoquer des dégradations, même pour les composés stables. Habituellement, les deux premiers chiffres du numéro de lot indiquent l’année de fabrication.
Q : À quelle température dois-je conserver les produits chimiques?
R : À moins d’indications contraires sur l’étiquette, la température ambiante constitue une condition d’entreposage pour tous les produits chimiques de Fisher Chemical.
Q : Les solutions étalon pH de Fisher Chemical sont-elles traçables au NIST?
R : Oui, nos solutions étalon — fabriquées par Fisher Chemical — sont directement traçables au NIST. Pour la traçabilité des lots d’un produit spécifique à des lots de normes spécifiques, obtenez un certificat d’analyse.
Qualités chimiques
Q : À quels degrés de pureté, les produits de Fisher Chemical et les BioReagents Fisher doivent-ils se conformer?
R : Pour se conformer à toutes les applications, les produits Fisher Chemical et les BioReagents Fisher sont fournis dans une vaste gamme de degrés de pureté. Veuillez consulter les tableaux de pureté ci-dessous.
Afficher le tableau des degrés de pureté de Fisher Chemical (PDF, 1,44 Mo)
Afficher le tableau des degrés de pureté des BioReagents Fisher (PDF, 1 Mo)
Alcool
Q : Existe-t-il une différence entre l’alcool et l’éthanol?
R : Le terme « alcool » peut désigner l’éthanol pur, l’éthanol dénaturé (alcool) ou d’autres alcools qui ne sont pas de l’éthanol (alcool éthylique). Le terme « alcool » peut désigner l’alcool pur ‒ l’éthanol non dénaturé et propre à la consommation. 
Le terme « alcool » peut également désigner l’alcool pur à n’importe quelle concentration (teneur exprimée en proof). Par conséquent, le terme « alcool pur » est correct pour désigner l’éthanol à 100 % (200 proof), l’éthanol à 95 % (190 proof) et toute autre concentration d’éthanol (la vodka contient 40 % d’éthanol). Le terme « alcool » peut désigner l’alcool dénaturé, l’éthanol qui est impropre à la consommation en raison de l’ajout de solvants toxiques à l’alcool pur. Par conséquent, ce terme peut désigner tout produit d’éthanol dénaturé, indépendamment de la concentration d’éthanol et de la concentration d’éthanol dans le produit dénaturé. SDA-39C est désigné comme un « alcool » spécialement dénaturé, même s’il contient 1 % de phtalate de diéthyle en tant que dénaturant et même si le contenu d’éthanol de ce mélange peut être 190 ou 200 proof. Il existe plusieurs centaines de formules standards d’alcool dénaturé (éthanol) qui peuvent toutes être appelées « alcool ». Le terme « alcool » peut également désigner d’autres solvants qui ne sont pas à base d’éthanol, mais qui sont chimiquement classés comme des alcools : L’alcool isopropylique, l’alcool méthylique, l’alcool butylique et l’alcool propylique sont tous de « l’alcool », mais aucun n’est de l’éthanol (alcool éthylique). Étant donné que Fisher distribue une vaste gamme de produits à base d’alcool, on utilisera ce terme avec précaution pour indiquer quels produit ou classe de produits sont requis.
  Plus
Q : Qu’est-ce que l’alcool spécialement dénaturé?
R : L’alcool spécialement dénaturé est de l’éthanol pur rendu impropre à la consommation en y ajoutant des solvants comme le méthanol, l’acétate d’éthyle ou l’alcool isopropylique en quantités déterminées par le gouvernement fédéral. L’ajout de ces solvants « dénature » l’alcool pur, en le rendant impropre à la consommation. "Par dénaturé", on n’implique pas l’altération d’une molécule d’éthanol (comme une protéine dénaturée par la chaleur ou un agent chimique), mais on indique que l’éthanol est "adultéré" ou "empoisonné".
Certains alcools spécialement dénaturés (ASD) comportent des additifs de même que des dénaturants. À titre d’exemple, le SDA-38B, destiné à être utilisé comme rince-bouche en contient 1 %, qui sont tous déterminés et réglementés par le BATF (Bureau of Alcohol, Tobacco and Firearms des États-Unis).
L’une des principales différences entre les ASD et les autres produits de l’éthanol dénaturé (formules d’utilisation générale) est le taux de dénaturants ajoutés. Les ASD sont habituellement dénaturés selon un taux se situant de 1 à 10 pour cent, et le BATF considère que ces produits sont capables d’être non dénaturés. Comme aucune taxe d’accise fédérale n’est perçue sur les ASD, le BATF veut être sûr de son application juridique recherchée. C’est la raison principale pour laquelle il faut un permis pour l’utilisation, l’entreposage ou la revente d’ASD.
Les alcools spécialement dénaturés sont utilisés dans une multiplicité de produits courants, y compris les produits de soins personnels, arômes, parfums et produits de qualité industrielle. Ils sont également utilisés dans les laboratoires, les hôpitaux et les établissements de recherche. Comme les ASD ne sont pas taxés, les clients peuvent obtenir les permis requis auprès du BATF afin d’utiliser plus de cinq gallons de produit dénaturé au cours d’une année. Les produits, qui ne requièrent pas un permis du BAFT sont désignés comme "formules d’utilisation générale". Fisher est en mesure de fabriquer tous les ASD, mais choisit de ne pas produire certaines formules en raison de la nature cancérogène de certains dénaturants et de l’extrême danger que ces dénaturants peuvent poser.
  Plus
Q : J’ai besoin d’un emballage personnalisé. Pouvez-vous me le fournir?
R : Oui. Les services chimiques spécialisés peuvent fournir des produits chimiques selon une multiplicité d’options d’emballage novatrices conçues pour la sécurité, la protection de l’environnement, la manipulation et l’entreposage pratiques et la préservation de l’intégrité du produit, tout en se conformant à toutes les réglementations en vigueur. L’emballage personnalisé est également offert pour les produits chimiques que vous fournissez.
Commencez à personnaliser vos solutions. Demander un devis personnalisé.
Q : J’ai besoin de produits chimiques qui se conforment aux exigences d'analyses internationales. Fisher Scientific est-il en mesure de me fournir ces articles?
R : Oui. Les services chimiques spécialisés disposent d’un vaste laboratoire interne, de capacités de contrôle de qualité et peuvent recourir à des partenaires externes accrédités, ce qui nous permet de répondre rapidement à des essais spécifiques de contrôle de la qualité à votre demande.
Commencez à personnaliser vos solutions. Demander un devis personnalisé.