Normes d’analyse ASTM
ASTM International est reconnu mondialement pour le développement et la publication de normes volontaires. Plus de 12 000 normes ASTM sont en utilisation actuellement partout au monde afin d’améliorer la qualité des produits, de la santé et la sécurité, et renforcer l’accès aux marchés et au commerce, et favoriser la confiance des consommateurs.
Normes ASTM
L’ASTM défini une norme comme étant « un document qui a été développé et établi avec le processus de consensus de la Société et qui répond aux exigences d’approbation des procédures et règlements de l’ASTM. »
L’ASTM publie six types de normes :
- Méthode d’analyse/test
- Spécification
- Classement
- Pratique
- Guide
- Terminologie
Les méthodes d’analyse de l’ASTM sont les procédures définitives qui produisent un résultat. Elles comprennent habituellement une description détaillée d’une procédure pour la détermination d’une propriété ou élément constitutif d’un matériau, d’un assemblage de matériaux, ou d’un produit. Ces détails incluent l’appareil, le spécimen à analyser, la procédure, et les calculs nécessaires afin d’obtenir les résultats satisfaisants.
Les méthodes d’analyse de l’ASTM représentent un consensus au sujet de la meilleure procédure actuellement disponible et sont supportées par l’expérience et les données provenant des tests coopératifs.
Analyse d’éléments traces
De nombreuses techniques peuvent être utilisées afin de déterminer les niveaux d’impuretés traces ou ultra-traces dans les substances ou matériaux, des analyses qui sont particulièrement utiles aux transformateurs d’aliments et boissons, et aux fabricants de polymères et plastiques, agents adhésifs et revêtements, métaux, produits pharmaceutiques, électroniques, et beaucoup d’autres produits de consommation et industriels.
Afin d’aider à éliminer les faux résultats imputables à la contamination, choisissez les produits chimiques et réactifs spécialement purifiés pour votre préparation d’échantillons et les méthodes analytiques.
Produits populaires
Catalog Number A467-500
Catalog Number A509P212
Catalog Number A144C-212
Méthodes ASTM pour analyse de pH
Des méthodes d’analyse ASTM existent pour la mesure du pH de l’eau (D1293-18), des sols (D4972-19), des solutions aqueuses (E70-19), des produits du pétrole (D7946-19), du cuir (D2810-18), et beaucoup d’autres substances.
Le pH ou l’acidité/alcalinité d’une substance est un facteur important dans la qualité de l’eau, l’absorption des éléments nutritifs par les plantes, la vie animale, la solubilité, le goût, et d’autres caractéristiques de nombreux produits.
Le pH est habituellement mesuré à l’aide d’un appareil de mesure, soit un modèle de comptoir ou un modèle portable, qui doit être calibré régulièrement pour des résultats fiables.
Produits populaires
Catalog Number 5379483
Catalog Number 5379478
Catalog Number 5379477
Méthodes ASTM pour l’analyse du soufre total
La méthode ASTM pour la détermination UV-fluorescente du soufre dans les hydrocarbures, carburants, et huiles (D5453) est seulement une des multiples procédures de mesure du soufre dans le gaz naturel et autres produits du pétrole. Le soufre peut aussi être mesuré lors de l’analyse de la qualité de l’eau et de l’air.
Produits populaires
Catalog Number LC156001
Catalog Number LC242001
Catalog Number LC256102
Catalog Number LC103801
Méthode ASTM pour les ions chlorure
La mesure des ions chlorure peut être déterminée à l’aide de titrages (D512-12) ou à l’aide d’un appareil de mesure électrochimique muni d’une électrode ion spécifique pour le chlore.
Le chlorure est mesuré communément dans l’eau, l’huile, l’essence, et autres matériaux à base de pétrole.
Produits populaires
Catalog Number LC226001
Catalog Number LC256601
Catalog Number LC242701
Catalog Number LC250601
Méthode ASTM pour l’analyse du noir de carbone
Le comité ASTM D24 sur le noir de carbone (CB — « carbon black ») a été formé en 1956 et supervise les méthodes d’analyse des noirs de carbone produits par les fournaises et la décomposition thermique. D’autres comités ASTM supervisent les matières carbonées moulues (coke, charbon, charbon de bois, graphite, etc.).
Les méthodes d’analyse du CB incluent la teneur en cendres (D1506-15), la teneur en CB dans les plastiques oléfiniques (D1603-14), le CB dans les huiles brutes (D7662-15), ainsi qu’approximativement 40 autres normes de tests.