TCI : innovation afin d’améliorer la sécurité au laboratoire
Utilisez les catalyseurs au nickel de façon sécuritaire et facile dans vos réactions
Chez TCI, nous savons que la sécurité chimique est primordiale. C’est pourquoi nous sommes constamment en recherche et développement de nouvelles méthodes et de mécanismes de livraison qui améliorent la sécurité au laboratoire.
Le professeur Neil Garg de l’université de Californie, Los Angeles (UCLA) effectue de la recherche qui comprend le développement de méthodologies catalytiques pour activer les liens amide C–N. Une méthode particulière comprend une réaction d’activation d’amide catalysée au nickel pour accéder aux esters, autres amides, et cétones de ces groupes fonctionnels traditionnellement inertes.
Généralement instable et difficile de manutention, le Ni(cod)2 est communément utilisé en synthèse chimique pour catalyser la formation d’une variété de liens carbone-carbone — le cœur des transformations en chimie organique. Des exemples notables incluent les cycloadditions de 1,3-diènes, les réactions de couplage croisé, et les estérifications.
Par contre, l’utilisation de ces méthodologies a été entravé par la nécessité de manutentionner le précatalyseur synthétiquement important et sensible à l’air, Ni(cod)2, dans une boîte à gants.
Pour éliminer ces difficultés de manutention, TCI s’est associé à Garg pour développer une capsule stable à long terme vis-à-vis l’air et l’humidité de paraffine–Ni(cod)2. Ces capsules permettent aux chimistes d’effectuer des transformations à l’air libre sur le comptoir et ont été utilisées avec succès pour des réactions d’activation d’amides et bon nombre d’autres réactions de couplage croisé catalysées par le Ni(cod)2.
On s’attend à ce que ces capsules innovatrices étendent l’utilisation de la catalyse au nickel autant dans les universités qu’en industrie.
DualSeal de TCI : contenants à réactifs exempts d’air pour une manutention plus sécuritaire
Des produits scellés, exempts d’air sont emballés dans les bouteilles à réactifs DualSeal brevetées par TCI. Le design à deux bouchons permet le transfert sécuritaire sans air de réactifs fortement sensibles. De plus, les contenants DualSeal sont auto-scellants même après que le septum soit transpercé et sont facilement jetables. Enfin, les bouteilles DualSeal maintiennent une étanchéité à l’air après des utilisations répétées et conservent les concentrations nominales d’O2 et de H2O.
Veuillez communiquer avec votre représentant(e) ou spécialiste chimique Fisher Scientific si vous avez besoin de plus d’information, si vous êtes intéressés par les capsules de paraffine–Ni(cod)2, ou si vous voulez voir une liste des produits offerts dans les contenants DualSeal.
Content provided by:
Lire plus de Lab Reporter Numéro 2, 2019
- Tissu adaptatif réagit aux changements de température corporelle
- Étude du métabolisme du cerveau dévoile des différences d’âge entre les sexes
- Les accélérateurs chimiques : allergène du 21e siècle relié aux gants
- Sécurité des hottes à filtration sans tuyaux
- Comment choisir le bon dessiccateur
- Comment éviter la contamination des salles blanches
- Microplastiques : évaluation des risques et compréhension des données
- Protéger le n-butyllithium de l’air et de l’humidité
- Réduisez la tension avec les gants certifiés ergonomiques
- Conformité en matière de sécurité: Effort d’équipe chez Texas A&M
- Économisez l’espace dans l’incubateur avec les dispositifs ronds multicouches
- Un deuxième patient atteint du VIH en rémission après une greffe de cellules souches
- L’exposition aux solvants peut conduire à une perte auditive
- TCI : innovation afin d’améliorer la sécurité au laboratoire