Sécurité des hottes à filtration sans tuyaux
Protection des personnes et des processus
Les hottes à filtration sans tuyaux sont des enceintes autonomes qui filtrent l’air avant de le retourner à l’environnement de travail. Utilisés typiquement dans les endroits où une ventilation extérieure n’est pas une option, ces systèmes sont munis de filtres de charbon activé et/ou HEPA au lieu d’être connectés à un système d’évacuation vers l’extérieur. En plus d’enlever les fumées, vapeurs, et particules dangereuses de l’air, les hottes sans tuyaux offrent la commodité, la mobilité, des économies d’énergie et de coûts, et une polyvalence pour la planification d’installations tout en favorisant un laboratoire plus écologique.
Protection des utilisateurs
Les hottes sans tuyaux protègent les individus qui les utilisent et les gens travaillant au même endroit contre les fumées, vapeurs, et particules qui peuvent entraîner des blessures voire même la mort. Si l’entrée d’air est hors de la plage spécifiée, des matières dangereuses peuvent s’écouler de la hotte et causer des dommages.
L’efficacité des hottes sans tuyaux dépend aussi des filtres qui peuvent retirer les matières dangereuses en question. Les utilisateurs doivent être capables de surveiller la condition de l’alimentation d’air et du filtre et répondre rapidement aux conditions défavorables. Consultez le fabricant afin de déterminer la hotte qui répond à vos besoins particuliers.
Protection des processus
Les hottes à flux laminaire sans tuyaux peuvent aider à protéger les échantillons précieux et autres matières. Un flux d’air optimal empêche la contamination des échantillons et des matières par un utilisateur ou par des substances présentes dans l’environnement de travail. Évitez le risque de contamination de fond ou croisée en utilisant une filtration appropriée et surveillez afin d’assurer que les conditions dans la hotte restent sécuritaires pour les échantillons et les expériences.
Au moment de choisir une hotte à filtration sans tuyaux, considérez bien les matières qui seront manutentionnées. Avec cette information, le fabricant peut recommander la filtration appropriée, les meilleurs matériaux de base, un ensemble approprié pour la surveillance de filtre, et la bonne dimension — tout ce qui mène à une hotte conçue pour répondre à vos besoins fonctionnels et de sécurité.
Caractéristiques de sécurité
- Capacités du ventilateur
Les ventilateurs doivent maintenir leur vitesse frontale (mesuré à l’ouverture de la hotte lorsque l’air passe dans la hotte) au niveau approprié pour la maîtrise des émanations. - Éclairage anti-vapeur
Les éclairages anti-vapeur fournissent une illumination adéquate tout en aidant à répondre aux exigences de sécurité pour les applications concernant les poussières ou vapeurs inflammables. - Accès au lieu de travail
L’ouverture devrait être assez large pour avoir un accès libre et facile à la surface de travail pour la préparation et l’exécution sécuritaire des expériences. - Base intégrale de déversement
Une base intégrale de déversement peut contenir efficacement tout déversement accidentel qui pourrait se produire durant l’utilisation. - Surveiller la saturation du lit filtrant au carbone
- Selon les règlements de l’« American National Standards Institute » (ANSI) Z9.5 pour la ventilation dans les laboratoires, la saturation des filtres au carbone doivent êtres surveillés régulièrement.
- Mesure fiable de la ventilation
La norme 29 CFR 1910.1450 de l’« Occupational Safety and Health Administration » (OSHA) indique que les hottes à filtration doivent maintenir une ventilation capable d’aspirer l’air du laboratoire et prévenir ou minimiser la fuite de contaminants aérosols dans le laboratoire. - Matériaux appropriés pour prévenir la détérioration de la hotte
L’intérieur de la hotte doit résister à toutes émanations chimiques et tolérer toute la gamme de températures à laquelle elle sera exposée. - Déflecteurs arrière
Les déflecteurs sont des partitions mobiles qui créent des fentes au dos de la hotte pour aider à maintenir un débit d’air constant.
Conseils de sécurité
Choisir les dispositifs de sécurité pour votre hotte à filtration sans tuyaux est essentiel, mais les employés doivent être formés à son utilisation correcte. L’OSHA offre les trucs et astuces suivants pour travailler en toute sécurité avec une hotte à filtration :
- Assurer que les employés comprennent bien le fonctionnement de la hotte et sont formés dans son utilisation correcte
- Se référer à la fiche de données de sécurité (FDS) du produit si vous êtes incertains des dangers et risques des produits avec lesquels vous travaillez
- Faire fonctionner la hotte et confirmer que la ventilation est dans la plage requise
- Ne pas placer votre tête dans l’ouverture de la hotte
- Toujours porter une protection oculaire appropriée
- Vérifier que rien ne bloque les déflecteurs ou l’échappement des déflecteurs
- Élever les gros équipements au moins deux pouces au-dessus de la base de la hotte
- Garder les matières dans la hotte à au moins six pouces du châssis
- Garder le châssis fermé lorsque la hotte n’est pas en service
- Ne pas entreposer de produits chimiques à l’intérieur de la hotte
Bien que les hottes traditionnelles demeurent toujours le premier choix pour la ventilation, les hottes sans tuyaux sont de plus en plus populaires grâce aux coûts peu élevés d’installation, l’économie d’énergie, la polyvalence du design, et la commodité.
Mais c’est la sécurité avant tout, alors considérez les options et les avantages des hottes à filtration sans tuyaux lors de l’achat d’un système. Les caractéristiques d’une hotte sans tuyaux combinées à un personnel correctement formé vous permettront de protéger vos gens et vos processus des blessures ou de la contamination.
Content provided by:
Related Products
Lire plus de Lab Reporter Numéro 2, 2019
- Tissu adaptatif réagit aux changements de température corporelle
- Étude du métabolisme du cerveau dévoile des différences d’âge entre les sexes
- Les accélérateurs chimiques : allergène du 21e siècle relié aux gants
- Sécurité des hottes à filtration sans tuyaux
- Comment choisir le bon dessiccateur
- Comment éviter la contamination des salles blanches
- Microplastiques : évaluation des risques et compréhension des données
- Protéger le n-butyllithium de l’air et de l’humidité
- Réduisez la tension avec les gants certifiés ergonomiques
- Conformité en matière de sécurité: Effort d’équipe chez Texas A&M
- Économisez l’espace dans l’incubateur avec les dispositifs ronds multicouches
- Un deuxième patient atteint du VIH en rémission après une greffe de cellules souches
- L’exposition aux solvants peut conduire à une perte auditive
- TCI : innovation afin d’améliorer la sécurité au laboratoire