Économisez l’espace dans l’incubateur avec les dispositifs ronds multicouches
La culture en masse des cellules est utilisée afin de produire de grandes quantités de cellules pour des applications industrielles ou cliniques.
Une variété de systèmes et produits sont offerts pour soutenir la culture en masse de cellules. Votre choix dépendra de multiples facteurs, incluant les coûts et l’efficacité des processus de mise à l’échelle. Lors de l’évaluation des dispositifs multicouches comme le Greiner Bio-One CELLdisc, il faut aussi considérer l’utilisation la plus efficace de l’espace disponible dans l’incubateur, et non pas seulement la surface de croissance et le nombre de cellules par dispositif.
Le design rond ergonomique de l’innovateur CELLdisc est différent des dispositifs, pour la plupart rectangulaires, actuellement sur le marché. Les dimensions et la forme des dispositifs rectangulaires semblent bien s’agencer pour une utilisation optimale du volume de l’incubateur. Par contre, il n’y a pas de corrélation directe entre la taille de ces dispositifs et les dimensions des incubateurs standards, ce qui peut laisser une quantité significative d’espace inutilisée. De plus, les dispositifs rectangulaires ne doivent pas être positionnés trop près les uns des autres pour assurer une distribution thermique optimale.
En raison de leur design rond, les dispositifs CELLdisc n’exigent pas d’espace supplémentaire pour l’équilibre thermique, même lorsqu’ils sont très proches (voir la figure 1b). Ceci, ainsi que le rapport surface/volume 40 pour cent plus élevé que les systèmes concurrents standards, fait en sorte que les CELLdisc utilisent l’espace dans l’incubateur plus efficacement que les dispositifs rectangulaires (voir tableau 1).
| CELLdisc | Produit A | Produit B(haute-densité) |
|---|---|---|---|
Forme | Round | Rectangulaire | Rectangulaire |
Couches | 16 | 10 | 10 |
Dimensions (incluant bouchon à vis) | Dia. x H: 20 x 22cm | Long. x larg. x H: 33 x 20 x 20,5cm | Long. x larg. x H: 33 x 23 x 21cm |
Surface de croissance/dispositif | 4000cm3 | 6360cm3 | 8216cm3 |
Nombre max. dispositifs/tablette | 6 | 2 | 2 |
Nombre max. dispositifs/incubateur | 12 | 4 | 4 |
Surface totale de croissance/incubateur | 48 000cm3 | 25 440cm3 | 32 684cm3 |
Utilisation (comparé à CELLdisc) | 100% | 53% | 68,47% |
Tableau 1 : Utilisation de l’espace dans l’incubateur — exemples d’autres dispositifs multicouches comparables
Les produits en plastique Greiner Bio-One peuvent être traités pour la culture de tissus pour offrir une surface hydrophile, qui est idéale pour l’adhésion cellulaire.
La modification du polymère Advanced TC change la surface de plastique d’une telle façon qu’il y a augmentation de l’adhésion cellulaire primaire et à long terme et influence positivement les caractéristiques et fonctions dépendantes des cellules. Une adhésion cellulaire accrue et de plus grands taux de prolifération facilitent l’expansion rapide des cellules même sous des conditions de croissance restreintes. La culture de cellules sensibles est améliorée, et les cellules transfectées montrent de plus grandes activités des transgènes lorsqu’il y a croissance sur les surfaces Advanced TC.
Les modifications du plastique sont facilement reproductibles, ce qui aide à maximiser la qualité du produit. De plus, le transport et l’entreposage à la température de la pièce simplifient la manutention.
Caractéristiques clés
- Espace minimal requis pour la manutention des dispositifs
- Rapport surface/volume 40 pour cent plus élevé que les systèmes multicouches traditionnels
- Traitement de surface pour adhésion cellulaire optimale
- Ventilation optimale par le canal central de soutien au gaz
- Entrée et sortie de gaz munies de filtres
- Accessibilité facile par le port à ouverture large
- Mise à l’échelle prévisible dans un même format (250cm² à 10 000cm²)
- Convient à la recherche de base ainsi que les applications industrielles
Content provided by:
Lire plus de Lab Reporter Numéro 2, 2019
- Tissu adaptatif réagit aux changements de température corporelle
- Étude du métabolisme du cerveau dévoile des différences d’âge entre les sexes
- Les accélérateurs chimiques : allergène du 21e siècle relié aux gants
- Sécurité des hottes à filtration sans tuyaux
- Comment choisir le bon dessiccateur
- Comment éviter la contamination des salles blanches
- Microplastiques : évaluation des risques et compréhension des données
- Protéger le n-butyllithium de l’air et de l’humidité
- Réduisez la tension avec les gants certifiés ergonomiques
- Conformité en matière de sécurité: Effort d’équipe chez Texas A&M
- Économisez l’espace dans l’incubateur avec les dispositifs ronds multicouches
- Un deuxième patient atteint du VIH en rémission après une greffe de cellules souches
- L’exposition aux solvants peut conduire à une perte auditive
- TCI : innovation afin d’améliorer la sécurité au laboratoire