Comment choisir le bon dessiccateur
Les dessiccateurs sont une façon économique et fiable de maintenir un entreposage à sec et sans poussière et l’organisation de réactifs et de matériel électronique sensibles à l’humidité. Des conditions adéquates d’entreposage peuvent être optimisées en choisissant les capacités, formes, et mécanismes de contrôle de dessiccateur qui conviennent le mieux à votre application, exigences en matière d’espace, et articles à y entreposer.
Mais comment savoir quel dessiccateur convient à votre travail? Kathleen Hanek, directrice en gestion de portfolio des dessiccateurs Bel-Art — SP Scienceware de marques Secador, Space Saver, Techni-Dome, Dry-Keeper, et Lab Companion, offre ses perspectives :
Q : Avec autant de choix de dessiccateurs, comment est-ce que je peux cibler mes options?
R : Premièrement, il faut décider quelles des quatre méthodes de base de dessiccation convient le mieux à vos besoins. Chaque méthode à des avantages uniques et des compromis.
  • Les dessiccateurs standards utilisent typiquement des cartouches et sont économiques, mais ils nécessitent une surveillance plus étroite et des changements occasionnels de cartouches pour conserver un environnement continuellement sec.
  • Les dessiccateurs automatiques régénèrent le produit déshydratant au besoin et n’exigent pas de surveillance étroite, mais sont généralement plus dispendieux que les dessiccateurs standards.
  • Les dessiccateurs sous vide retirent l’air et l’humidité au moyen d’un système interne ou une pompe à vide; le vide peut être facilement retrouvé après ouverture et ils sont utilisables pour le dégazage.
  • Les dessiccateurs de purge du gaz atteignent leurs environnements ultra-secs en utilisant l’argon, l’azote, ou autres gaz, mais nécessitent de l’équipement spécial et une source de ces gaz.
Q: Comment est-ce que le style et la capacité influencent mon choix de dessiccateur?
R : Les dessiccateurs de style rond et de style armoire peuvent varier en capacités allant des plus petits jusqu’aux plus grands. Déterminez la taille et les quantités des articles que vous voulez entreposer. Aussi, considérez l’endroit où le dessiccateur sera placé, son volume intérieur et les options de tablettes.
  • Les dessiccateurs ronds ont généralement une seule tablette et un dessus en dôme pour de l’espace supplémentaire à la verticale, et sont moins susceptibles d’imploser.
  • Les dessiccateurs de type armoire sont faciles d’accès, ont une plus grande capacité d’entreposage, pourraient se superposer pour économiser de l’espace, et ont souvent de multiples tablettes réglables.
  • Les dessiccateurs sous vide sont traditionnellement offerts seulement en forme ronde puisque la forme carrée pourrait imploser sous vide.
  • Les dessiccateurs Lab Companion sont conçus pour résister un vide et combinent les avantages de la dessiccation sous vide avec une plus grande capacité, un accès plus facile, et un encombrement réduit.
Q : Quels sont les avantages de la mise à niveau vers un nouveau modèle de dessiccateur?
R : Les dessiccateurs plus récents peuvent inclure des hygromètres numériques, tenir un vide plus longtemps, et avoir de meilleurs joints et étanchéités pour un environnement hermétique sans besoin de graisse à vide. Les dessiccateurs en plastique offrent la même robustesse que le verre, mais à une fraction des coûts et du poids.
Reference