La gamme de produits pour environnements contrôlés de DuPont comprend une sélection complète de vêtements et d’accessoires jetables pour salle blanche qui sont conçus pour être utilisés dans les installations de produits pharmaceutiques, d’instruments médicaux et de biotechnologies, où sont instaurées des normes strictes en matière de contrôle de la contamination microbiologique. Ces vêtements et accessoires sont confortables, durables et conviennent à différentes utilisations en salle blanche.
- Qualité – Les vêtements jetables offrent une qualité consistante et fiable en plus d’éliminer les risques de contamination croisée qui peuvent se présenter lors du lavage ainsi que les risques de compromettre la performance attribuables aux nombreux cycles de lavage et de stérilisation.
- Flexibilité – Le programme de vêtements jetables de DuPont vous permet de commander uniquement les quantités que vous comptez utiliser, vous offrant ainsi une certaine flexibilité en fonction de vos besoins.
- Contrôle des coûts – Grâce aux vêtements jetables, vous pouvez prévoir votre budget plus efficacement, car vous n'avez plus à vous préoccuper des dépenses liées aux réparations, aux bris et aux pertes de vêtements.
Salle blanche
Fisher Scientific est l’un des principaux fournisseurs des environnements contrôlés et des installations de production; il propose des produits et des services pour salle blanche, à usage scientifique et de santé au travail.
Combinaisons à coutures surjetées en vrac
Caractéristiques :
- HDPE
- Classe 100
- Matériau de polyéthylène haute densité
- À coutures surjetées
- Fermeture éclair avant
- Élastiques aux poignets et aux chevilles
- Antistatique
- Recyclable
- À faible peluchage
Numéro de catalogue | Taille | Acheter |
---|---|---|
Grand | Acheter | |
Très grand | Acheter | |
Très très grand | Acheter | |
Très très très grand (3X) | Acheter | |
Très très très très grand (4X) | Acheter |
Combinaisons stériles à manches chauve-souris
Caractéristiques :
- Manches chauve-souris
- Coutures liées
- Encolure liée
- Fermeture éclair
- Élastiques aux poignets et aux chevilles
- Stérile
Numéro de catalogue | Taille | Acheter |
---|---|---|
Petit | Acheter | |
Moyen | Acheter | |
Grand | Acheter | |
Très grand | Acheter | |
Très très grand | Acheter | |
Très très très grand (3X) | Acheter | |
Très très très très grand (4X) | Acheter | |
Très très très très très grand (5X) | Acheter |
Combinaisons à encolure
Caractéristiques :
- Encolure standard
- Tychem IsoClean
- Polyéthylène de filage éclair Tyvek
- Coutures surjetées
- Élastiques aux poignets et aux chevilles
- Fermeture éclair
- Manche montée
Numéro de catalogue | Taille | Archeter |
---|---|---|
Moyen | Acheter |
Manchons stériles emballés en vrac
Caractéristiques:
- TyvekMC IsoCleanMC
- Polyéthylène thermolié Tyvek
- Coutures liées et élastiques recouverts aux poignets
- Mesure au biceps de 18 pouces de long
- Emballage individuel
- Stérilisés par radiations gamma
Numéro de catalogue | Taille | Archeter |
---|---|---|
Medium | Buy Now |