Learn More
Humboldt Filter Pump Aspirators
Offer excellent performance for vacuum filtrations under both high and low water pressure conditions
$56.71 - $56.71
Spécifications
Material Nickel-plated Zinc
voir les spécifications
Produits 2
Numéro de catalogue Numéro du manufacturier. Length (English) Length (Metric) Prix Quantité  
Numéro de catalogue Numéro du manufacturier. Length (English) Length (Metric) Prix Quantité  
09-790-23
Afficher les documents
Humboldt
H12020
5.38 in. 137 mm
chaque for $56.71
Il en reste null
09-790-24A
Afficher les documents
Humboldt
H12090
3 in. 76 mm
chaque for $56.71
Il en reste null
Description
Description
  • Swirling type, available in two models: Chapman and Short
  • Nickel-plated
  • Ball-type, positive-action valve in suction tube prevents water backflow if pressure is reduced
  • Water inlet: 3/8 in., NPT tapered
Spécifications
Spécifications
Nickel-plated Zinc
Videos
FDS
missing translation for 'documents'
missing translation for 'documents'