Dispositifs d’enregistrement Fisherbrand Traceable
fisherbrand-traceable-datalogging-d-fr-0577
Thermomètres min/max FisherbrandMC TraceableMC
  • Mémoire min/max
  • Parfaits pour toutes les applications
Avantages-clés :
  • Entreposage d’événement
  • Alarme audible/visuelle/avertissement lorsque les limites sont dépassées
Applications/utilisation :
Les thermomètres min/max mesurent spécifiquement les températures maximale et minimale auxquelles le thermomètre est exposé. Cette information est utilisée pour déterminer l’exposition du produit aux extrêmes de température ou aux fluctuations de températures.
Pour en savoir plus
Thermomètres enregistreurs
Thermomètres enregistreurs FisherbrandMC TraceableMC Excurion-TracMC
  • Mémoire effaçable; téléchargement de données par USB
  • Mémoire « rotative » entrepose > 526 000 points de données
Thermomètres enregistreurs FisherbrandMC TraceableMC Memory-LocMC
  • Mémoire permanente des données; téléchargement de données par USB
  • Environnements 21 CFR 11
Avantages-clés :
  • Transférez les données en format CSV par voie USB — aucun logiciel requis
  • Alarmes audibles/visuelles lorsque les paramètres sont dépassés
  • Répond aux exigences CDC/VFC
Applications/utilisation :
Pour les environnements sensibles comme les réfrigérateurs/congélateurs, congélateurs ultra-basses températures, vaccins, entrepôts de produits chimiques, recherche en biocarburants, serres, entreposage dans l’azote liquide, microbiologie/immunologie, banques de sang, aliments et boissons, et les entrepôts à environnement contrôlé.
Pour en savoir plus
Thermomètres enregistreurs FisherbrandMC TraceableLIVEMC
  • Surveillance 24/7 sans soucis par WIFI
  • Courriel, texto ou notifications poussées en temps réel lors de dépassement des paramètres
Avantages-clés :
  • Voir les données de partout; effectuer des rapports par appli ou par Internet
  • Aucune limite d’échelle ou de nombre d’utilisateurs
  • Répond aux exigences CDC/VFC
Applications/utilisation :
Pour les environnements critiques comme les réfrigérateurs/congélateurs, congélateurs ultra-basses températures, vaccins, entrepôts de produits chimiques, recherche en biocarburants, serres, entreposage dans l’azote liquide, microbiologie/immunologie, banques de sang, aliments et boissons, et les entrepôts à environnement contrôlé.
Pour en savoir plus
Les appareils enregistreurs Fisher ScientificMC TraceableMC avec mémoire interne vous permettent d’obtenir un historique complet et continu de vos mesures sans les registres manuels encombrants et non fiables.
  • Lorsque les températures sont hors normes, la caractéristique Smart-AlarmMC vous avise visuellement et de façon sonore (jusqu’à ce que vous arrêtez)
  • Unités avec la fonctionnalité MemoryLocMC peuvent entreposer plus de 1 million de points de données (~deux ans de données) et arrête d’enregistrer lorsque la mémoire est pleine (pas de réécriture qui cause la perte de données)
  • Transférer les données enregistrées (fichier CSV) utilisant une clé USB (non incluse)
  • Unités avec caractéristique Excursion-TracMC gardent en mémoire les 525 600 observations de température les plus récentes (mémoire à roulement)
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
1x
  • Chapters
  • descriptions off, selected
  • subtitles off, selected
    Fisherbrand Traceable Dataloggers
    Find out how Traceable digital dataloggers allow you to stop manually recording data and avoid errors.
    Enregistrement de données
    data-logging-shart-17-100759
    Déposez le stylo
    Pour chaque thermomètre, les rapports montrent les lectures exactes de températures de la/des sonde(s) avec l’horodatage, ainsi que l’heure et la date exacte où l’unité dépasse les points de consignes fixés par l’utilisateur et le moment où l’unité revient à la normale.
    analyze-trend-monitoring-data-shart-17-100759
    Données d’analyse et de suivi de tendances
    Prenez vos observations et transformez-les en information utile. L’accès aux données enregistrées vous permet de déterminer la tendance des lectures de températures et vous donne la capacité d’analyser et former des conclusions au sujet des conditions d’entreposage et de laboratoire.
    Produits vedettes