CAS RN 57-11-4
Acide stéarique, 98%
CAS: 57-11-4 Formule moléculaire: C18H36O2 Poids moléculaire (g/mol): 284.48 Numéro MDL: MFCD00002752 Clé InChI: QIQXTHQIDYTFRH-UHFFFAOYSA-N Synonyme: stearic acid,stearophanic acid,n-octadecanoic acid,cetylacetic acid,pearl stearic,stearex beads,octadecansaeure,stearinsaeure,vanicol,1-heptadecanecarboxylic acid PubChem CID: 5281 ChEBI: CHEBI:28842 Nom de l’IUPAC: Acide octadécanoïque SOURIRES: CCCCCCCCCCCCCCCCCC(O)=O
Acide stéarique, poudre (trois pressés), N.F., J.T. Baker™
CAS: 57-11-4 Formule moléculaire: C18H36O2 Poids moléculaire (g/mol): 284.48 Numéro MDL: MFCD00002752 Clé InChI: QIQXTHQIDYTFRH-UHFFFAOYSA-N Synonyme: stearic acid,stearophanic acid,n-octadecanoic acid,cetylacetic acid,pearl stearic,stearex beads,octadecansaeure,stearinsaeure,vanicol,1-heptadecanecarboxylic acid PubChem CID: 5281 ChEBI: CHEBI:28842 Nom de l’IUPAC: Acide octadécanoïque SOURIRES: CCCCCCCCCCCCCCCCCC(O)=O
Stearic Acid NF/FCC Powder, Macron Fine Chemicals™
CAS: 57-11-4 Formule moléculaire: C18H36O2 Poids moléculaire (g/mol): 284.48 Numéro MDL: MFCD00002752 Clé InChI: QIQXTHQIDYTFRH-UHFFFAOYSA-N Synonyme: stearic acid,stearophanic acid,n-octadecanoic acid,cetylacetic acid,pearl stearic,stearex beads,octadecansaeure,stearinsaeure,vanicol,1-heptadecanecarboxylic acid PubChem CID: 5281 ChEBI: CHEBI:28842 Nom de l’IUPAC: octadecanoic acid SOURIRES: CCCCCCCCCCCCCCCCCC(O)=O
Acide stéarique, 90+%
CAS: 57-11-4 Formule moléculaire: C18H36O2 Poids moléculaire (g/mol): 284.48 Numéro MDL: MFCD00002752 Clé InChI: QIQXTHQIDYTFRH-UHFFFAOYSA-N Synonyme: stearic acid,stearophanic acid,n-octadecanoic acid,cetylacetic acid,pearl stearic,stearex beads,octadecansaeure,stearinsaeure,vanicol,1-heptadecanecarboxylic acid PubChem CID: 5281 ChEBI: CHEBI:28842 Nom de l’IUPAC: Acide octadécanoïque SOURIRES: CCCCCCCCCCCCCCCCCC(O)=O
Acide stéarique, 97%
CAS: 57-11-4 Formule moléculaire: C18H36O2 Poids moléculaire (g/mol): 284.48 Numéro MDL: MFCD00002752 Clé InChI: QIQXTHQIDYTFRH-UHFFFAOYSA-N Synonyme: stearic acid,stearophanic acid,n-octadecanoic acid,cetylacetic acid,pearl stearic,stearex beads,octadecansaeure,stearinsaeure,vanicol,1-heptadecanecarboxylic acid PubChem CID: 5281 ChEBI: CHEBI:28842 Nom de l’IUPAC: Acide octadécanoïque SOURIRES: CCCCCCCCCCCCCCCCCC(O)=O
acide stéarique, ≥98,5%, MilliporeSigma™ Supelco™
L’acide stéarique est un acide gras saturé à longue chaîne. Il peut être obtenu naturellement à partir de graisses végétales et animales.
acide stéarique, étalon analytique, ≥98,5%, MilliporeSigma™ Supelco™
L’acide stéarique est un acide gras saturé à longue chaîne. Il peut être obtenu naturellement à partir de graisses végétales et animales.
Acide stéarique 98,0+%, TCI America™
CAS: 57-11-4 Formule moléculaire: C18H36O2 Poids moléculaire (g/mol): 284.48 Numéro MDL: MFCD00002752 Clé InChI: QIQXTHQIDYTFRH-UHFFFAOYSA-N Synonyme: stearic acid,stearophanic acid,n-octadecanoic acid,cetylacetic acid,pearl stearic,stearex beads,octadecansaeure,stearinsaeure,vanicol,1-heptadecanecarboxylic acid PubChem CID: 5281 ChEBI: CHEBI:28842 Nom de l’IUPAC: Acide octadécanoïque SOURIRES: CCCCCCCCCCCCCCCCCC(O)=O
Acide octadécanoïque, 99%, MP Biomedicals™
CAS: 57-11-4 Formule moléculaire: C18H36O2 Poids moléculaire (g/mol): 284.48 Numéro MDL: MFCD00002752 Clé InChI: QIQXTHQIDYTFRH-UHFFFAOYSA-N Synonyme: stearic acid,stearophanic acid,n-octadecanoic acid,cetylacetic acid,pearl stearic,stearex beads,octadecansaeure,stearinsaeure,vanicol,1-heptadecanecarboxylic acid PubChem CID: 5281 ChEBI: CHEBI:28842 Nom de l’IUPAC: Acide octadécanoïque SOURIRES: CCCCCCCCCCCCCCCCCC(O)=O
Acide stéarique, acide libre, 99%, MP Biomedicals™
CAS: 57-11-4 Formule moléculaire: C18H36O2 Poids moléculaire (g/mol): 284.48 Numéro MDL: MFCD00002752 Clé InChI: QIQXTHQIDYTFRH-UHFFFAOYSA-N Synonyme: stearic acid,stearophanic acid,n-octadecanoic acid,cetylacetic acid,pearl stearic,stearex beads,octadecansaeure,stearinsaeure,vanicol,1-heptadecanecarboxylic acid PubChem CID: 5281 ChEBI: CHEBI:28842 Nom de l’IUPAC: Acide octadécanoïque SOURIRES: CCCCCCCCCCCCCCCCCC(O)=O
Acide stéarique, FCC, Spectrum™ Chimique
CAS: 57-11-4 Formule moléculaire: C18H36O2 Poids moléculaire (g/mol): 284.48 Numéro MDL: MFCD00002752 Clé InChI: QIQXTHQIDYTFRH-UHFFFAOYSA-N Nom de l’IUPAC: Acide octadécanoïque SOURIRES: CCCCCCCCCCCCCCCCCC(O)=O
Acide stéarique, type 50, poudre, NF, 40-60%, Spectrum™ chimique
CAS: 57-11-4 Formule moléculaire: C18H36O2 Poids moléculaire (g/mol): 284.48 Numéro MDL: MFCD00002752 Clé InChI: QIQXTHQIDYTFRH-UHFFFAOYSA-N Nom de l’IUPAC: Acide octadécanoïque SOURIRES: CCCCCCCCCCCCCCCCCC(O)=O