accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 547-58-0

IUPAC Name: 4-{2-[4-(dimethylamino)phenyl]diazen-1-yl}benzene-1-sulfonate
Synonyms: methyl orange
Molecular Weight (g/mol): 304.34
Molecular Formula: C14H14N3O3S
InChi Key: IETWCRRCPURZOC-UHFFFAOYSA-M
SMILES: CN(C)C1=CC=C(C=C1)N=NC1=CC=C(C=C1)S([O-])(=O)=O
Quantity 
  • (5)
  • (1)
  • (6)
  • (1)
  • (4)
  • (1)
  • (1)
  • (8)
  • (2)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (4)
  • (13)
  • (1)
  • (1)
Color 
  • (4)
  • (3)
  • (28)
  • (11)
  • (1)
  • (1)
Grade 
  • (16)
  • (3)
  • (7)
  • (5)
  • (11)
  • (2)
  • (1)
Molecular Weight (g/mol) 
  • (12)
  • (22)
  • (1)
pH 
  • (9)
  • (1)
  • (1)
  • (9)
  • (7)

Filtered Search Results

Products from some of our suppliers do not display in filtered search results. Please clear all filters to see these products.

Narrow Results

Narrow Results

  • (20)
  • (12)
  • (1)
  • (8)
  • (4)
  • (13)
  • (12)
  • (2)
  • (12)
  • (5)
  • (1)
  • (6)
  • (1)
  • (4)
  • (1)
  • (1)
  • (8)
  • (2)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (4)
  • (13)
  • (1)
  • (1)
  • (4)
  • (3)
  • (28)
  • (11)
  • (1)
  • (1)
  • (16)
  • (3)
  • (7)
  • (5)
  • (11)
  • (2)
  • (1)
  • (12)
  • (22)
  • (1)
  • (9)
  • (1)
  • (1)
  • (9)
  • (7)
  • (1)
  • (1)
  • (3)
  • (3)
  • (2)
  • (1)