accessibility menu, dialog, popup

UserName

(R)O(S)OOHHOOHHO

CAS RN 50-81-7

IUPAC Nor: (5R)-5-[(1S)-1,2-dihydroxyethyl]-3,4-dihydroxy-2,5-dihydrofuran-2-one
Synonymes: vitamin C
Poids moléculaire (g/mol): 176.12
Formule moléculaire: C6H8O6
InChi Key: CIWBSHSKHKDKBQ-DOMZIZNONA-N
SMILES: OC[C@H](O)[C@H]1OC(=O)C(O)=C1O
Poids moléculaire (g/mol) 
  • (67)
  • (1)
Quantité 
  • (5)
  • (17)
  • (1)
  • (4)
  • (1)
  • (1)
  • (5)
  • (6)
  • (1)
  • (2)
  • (2)
  • (1)
  • (19)
Forme physique 
  • (1)
  • (1)
  • (6)
  • (1)
  • (3)
  • (11)
  • (8)
  • (3)
  • (4)
  • (10)
  • (1)
  • (1)
  • (10)
Pourcentage de pureté 
  • (4)
  • (13)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (2)
  • (6)
  • (9)
  • (13)
  • (2)
  • (4)
  • (1)
  • (1)
Niveau 
  • (5)
  • (2)
  • (3)
  • (2)
  • (6)
  • (8)
  • (2)
  • (2)
  • (9)
  • (5)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (10)

Résultats de la recherche filtrée

Les produits de certains de nos fournisseurs ne s'affichent pas dans les résultats de la recherche filtrée. Veuillez supprimer tous les filtres pour voir ces produits.

Affiner les résultats

Affiner les résultats

  • (31)
  • (19)
  • (10)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (4)
  • (1)
  • (1)
  • (5)
  • (3)
  • (3)
  • (3)
  • (1)
  • (16)
  • (2)
  • (1)
  • (18)
  • (1)
  • (67)
  • (1)
  • (5)
  • (17)
  • (1)
  • (4)
  • (1)
  • (1)
  • (5)
  • (6)
  • (1)
  • (2)
  • (2)
  • (1)
  • (19)
  • (1)
  • (1)
  • (6)
  • (1)
  • (3)
  • (11)
  • (8)
  • (3)
  • (4)
  • (10)
  • (1)
  • (1)
  • (10)
  • (4)
  • (13)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (2)
  • (6)
  • (9)
  • (13)
  • (2)
  • (4)
  • (1)
  • (1)
  • (5)
  • (2)
  • (3)
  • (2)
  • (6)
  • (8)
  • (2)
  • (2)
  • (9)
  • (5)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (10)