missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Acide ascorbique, granulaire fin, maille 20 à 80, U.S.P. - F.C.C., J.T. Baker™

Numéro de catalogue. 02002360
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
125 g
500 g
1 kg
Emballage:
Bouteille en polyéthylène
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité Emballage
02002360 500 g Bouteille en polyéthylène
02002358 125 g Bouteille en polyéthylène
02002359 1 kg Bouteille en polyéthylène
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Numéro de catalogue. 02002360 Fournisseur Avantor Code fournisseur 093807

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Identifiants chimiques

CAS 50-81-7
Formule moléculaire C6H8O6
Poids moléculaire (g/mol) 176.12
Numéro MDL MFCD00064328
Clé InChI CIWBSHSKHKDKBQ-DOMZIZNONA-N
Synonyme l-ascorbic acid, ascorbic acid, vitamin c, l-ascorbate, ascorbate, ascorbicap, l +-ascorbic acid, cevitamic acid, ascoltin, hybrin
PubChem CID 54670067
ChEBI CHEBI:29073
Nom de l’IUPAC (2R)-2-[(1S)-1,2-dihydroxyéthyl]-3,4-dihydroxy-2H-furan-5-one
SOURIRES OC[C@H](O)[C@H]1OC(=O)C(O)=C1O

Spécifications

Nom ou substance chimique Ascorbic Acid
Dimensions de la maille Maillage 20 à 80
Emballage Bouteille en polyéthylène
Quantité 500 g
Gravité spécifique 1L = 1.65kg
Poids de formule 176.12
Niveau FCC/USP
Forme physique Granulaire fin