Learn More
Honeywell™ North™ Respirator Cartridges and Filters
Cartridges for use with 5500, RU8500 and 7700 Series half masks as well as 5400, RU6500 and 7600 Series full facepieces.
$15.28 - $28.27
Spécifications
Certifications/Compliance NIOSH
voir les spécifications
Produits 3
Numéro de catalogue Numéro du manufacturier. For Use With (Equipment) Product Type Prix Quantité  
Numéro de catalogue Numéro du manufacturier. For Use With (Equipment) Product Type Prix Quantité  
19-003-301A
Afficher les documents
Honeywell™
N75004L
North™ full or half mask respirators Cartridge
paire for $21.26
caisse de 18 paire for $327.96
Il en reste null
29-610-73 Edge
Afficher les documents
Honeywell™
7580P100
North™ full or half mask respirators Particulate Filter
paquet de 2 chaque for $15.28
caisse de 72 paquet for $942.48
Il en reste null
Edge
19003305
Afficher les documents
Honeywell™
7506N99
All North™ air-purifying facepiece respirators N99 Non-Oil Particulate Filter
paquet de 10 chaque for $28.27
caisse de 12 paquet for $290.76
Il en reste null
Description
Description
  • Filter assemblies for use with facepiece alone or with gas and vapor cartridges available
Spécifications
Spécifications
NIOSH
Videos
FDS
missing translation for 'documents'
missing translation for 'documents'