Learn More
Hoefer™ SUB13 Midi Submarine Combs
Accessories for SUB13 Midi Submarine
$164.15 - $174.65
Spécifications
For Use With (Equipment) | SUB13 Midi Submarine Gel Electrophoresis Unit |
---|---|
Type | Comb |
Depth (English) Pan | 0.19 in. |
Depth (Metric) Pan | 0.5 cm |
Numéro de catalogue | Numéro du manufacturier. | No. of Wells | Thickness (Metric) | Width (Metric) Well | Prix | Quantité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Numéro de catalogue | Numéro du manufacturier. | No. of Wells | Thickness (Metric) | Width (Metric) Well | Prix | Quantité | ||||
03-500-734
![]() |
Hoefer™
SUB13C110 |
10 | 0.1 cm | 0.95 cm |
chaque for $167.19
|
|
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous pour voir vos prix et disponibilités. Nouveau ici ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui ! |
|||
03-500-740
![]() |
Hoefer™
SUB13C116 |
16 | 0.1 cm | 0.55 cm |
chaque for $164.15
|
|
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous pour voir vos prix et disponibilités. Nouveau ici ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui ! |
|||
03-500-737
![]() |
Hoefer™
SUB13C112MC |
12 | 0.1 cm | 0.8 cm |
chaque for $167.19
|
|
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous pour voir vos prix et disponibilités. Nouveau ici ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui ! |
|||
03-500-738
![]() |
Hoefer™
SUB13C1.512MC |
12 | 0.15 cm | 0.8 cm |
chaque for $167.19
|
|
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous pour voir vos prix et disponibilités. Nouveau ici ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui ! |
|||
03-500-750
![]() |
Hoefer™
SUB13C1.528MC |
28 | 0.15 cm | 0.3 cm |
chaque for $164.15
|
|
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous pour voir vos prix et disponibilités. Nouveau ici ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui ! |
|||
03-500-736
![]() |
Hoefer™
SUB13C210 |
10 | 0.2 cm | 0.95 cm |
chaque for $164.15
|
|
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous pour voir vos prix et disponibilités. Nouveau ici ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui ! |
|||
03-500-739
![]() |
Hoefer™
SUB13C212MC |
12 | 0.2 cm | 0.8 cm |
chaque for $170.22
|
|
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous pour voir vos prix et disponibilités. Nouveau ici ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui ! |
|||
03-500-745
![]() |
Hoefer™
SUB13C220 |
20 | 0.2 cm | 0.4 cm |
chaque for $174.65
|
|
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous pour voir vos prix et disponibilités. Nouveau ici ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui ! |
|||
03-500-742
![]() |
Hoefer™
SUB13C216 |
16 | 0.2 cm | 0.55 cm |
chaque for $164.15
|
|
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous pour voir vos prix et disponibilités. Nouveau ici ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui ! |
|||
03-500-743
![]() |
Hoefer™
SUB13C120 |
20 | 0.1 cm | 0.4 cm |
chaque for $164.15
|
|
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous pour voir vos prix et disponibilités. Nouveau ici ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui ! |
|||
03-500-748
![]() |
Hoefer™
SUB13C224 |
24 | 0.2 cm | 0.3 cm |
chaque for $164.15
|
|
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous pour voir vos prix et disponibilités. Nouveau ici ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui ! |
|||
03-500-746
![]() |
Hoefer™
SUB13C124 |
24 | 0.1 cm | 0.3 cm |
chaque for $170.22
|
|
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous pour voir vos prix et disponibilités. Nouveau ici ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui ! |
|||
03-500-751
![]() |
Hoefer™
SUB13C228MC |
28 | 0.2 cm | 0.3 cm |
chaque for $164.15
|
|
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous pour voir vos prix et disponibilités. Nouveau ici ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui ! |
|||
03-500-749
![]() |
Hoefer™
SUB13C128MC |
28 | 0.1 cm | 0.3 cm |
chaque for $164.15
|
|
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous pour voir vos prix et disponibilités. Nouveau ici ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui ! |
|||
Description
- Ranges from 10, 12, 16, 20, 24 and 28 Wells
- 1, 1.5 and 2 mm Thickness
- 3 to 9.5 mm Well Width
- 13 min., 85 max. μL Sample Volume
Spécifications
SUB13 Midi Submarine Gel Electrophoresis Unit | |
Comb | |
0.19 in. | |
0.5 cm |