missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

BTX™ AgilePulse™ Système de transfection à grand volume MAX

Numéro de catalogue. BTX470200N
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type de connexion:
Câble à chambre
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Type de connexion
BTX470200N Câble à chambre
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. BTX470200N Fournisseur BTX™ Code fournisseur 470200N

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

AgilePulse™ Le système de transfection à grand volume MAX offre une solution avancée d’électroporation pour une transfection rapide et efficace de jusqu’à 10 mL de suspension cellulaire.

Comprend un générateur de formes d’onde programmables et convivial avec technologie brevetée AgilePulse™ , une BTX™ chambre d’électroporation à grand volume en instance de brevet, et un médium de cytoporation T propriétaire BTXPress™ , optimisé pour l’électroporation à grand volume. QI/OQ Maintenant disponible sur demande.

  • Mise à l’échelle
    • Les protocoles de transfection passent facilement des cuvettes de laboratoire standard à la transfection à grand volume dans le AgilePulse™ système MAX.
  • Efficacité maximale avec un milieu de cytoporation
    • BTXPress™ Le milieu de cytoporation T utilisé avec le AgilePulse™ système MAX a été optimisé pour une efficacité maximale avec plusieurs lignées cellulaires, dont K562, A20, HEK293 et CHO-KI.
    • Compatible avec une large gamme de transfectants, incluant l’ADN, l’ARN, le siRNA et les olignonucléotides.
    • Peut être directement dilué dans un milieu de croissance complet pour une culture cellulaire post-électroporation.
  • Interface utilisateur simple
    • Toutes les commandes sont commandées par l’écran tactile simple situé sur le panneau avant.
    • Les données sont rapidement récupérées par USB clé et peuvent être analysées pour des caractéristiques d’impulsion détaillées, y compris les impulsions et les courants d’impulsion.
  • AgilePulse™ Avantage
    • L’efficacité de la transfection et la viabilité cellulaire sont améliorées grâce à des formes d’onde d’impulsions électriques spécialisées et programmables, particulièrement importantes pour la livraison de polynucléotides plus larges comme les plasmides d’ADN.
    • La technologie brevetée AgilePulse™ combine une séquence unique de courtes impulsions à haute intensité pour poroser les membranes cellulaires, suivies de longues impulsions de faible intensité pour pousser davantage les transfectants dans les cellules via l’électrophorèse, tout en maintenant la viabilité cellulaire.

Spécifications

Format Grand volume
À utiliser avec (application) Les transfections CRISPR, la transfection de cellules telles que la moelle osseuse pour produire ou remplacer une protéine manquante, la délivrance d’ARNsiARN pour supprimer l’expression génique, la délivrance de gènes pour la correction permanente des gènes, la charge des cellules avec un médicament pour la délivrance de médicaments, l’immunothérapie contre le cancer, la transfection des cellules eucaryotes pour la production de protéines dans les bioréacteurs, la production à grande échelle de virus déficients en réplication
À utiliser avec (équipement) BTXpress Milieu de cytoporation T ou milieu T4 de cytoporation, chambre d’électroporation à grand volume
Fréquence 5 kHz à 1 Hz
Gamme de produit BTX Électroporation
Type de produit Système complet d’électroporation
Tension 50 à 1000 V
Aperçu général AgilePulse Système de transfection à grand volume MAX, complet
Affichage Écran tactile
Profondeur (impériale) 39,9 cm (15,7 po)
Profondeur (métrique) 40 cm
Hauteur (impériale) 7,9 po.
Hauteur (métrique) 20 cm
Comprend AgilePulse™ Générateur MAX, support de chambre à grand volume, support de sécurité, chambre de 5 mL (2 X), cuvettes à médium de cytoporation T (500 mL) et cuvettes à intervalle de 4 mm
Température de fonctionnement (impériale) 50 °F à 104 °F
Plage de durée d'impulsion 0,200 à 1000 ms
Température de fonctionnement (métrique) 10 °C à 40 °C
Plage de largeur d’impulsion 0,050 à 10 ms
Quantité 1 de chaque
Volume (métrique) Jusqu’à 10 mL
Poids (impériale) 25 lb.
Poids (métrique) 11.3 kg
Largeur (impériale) 12,6 pouces.
Largeur (métrique) 32 cm
Stérilité Non stériles
Type de connexion Câble à chambre
Interface Affichage à écran tactile, commutateur au pied
Forme d’impulsion Onde carrée
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats