Obtenez un carrousel à l’achat d’un spectrophotomètre Thermo Scientific
New Lab Start-up Program
Achetez un spectrophotomètre UV-visible Thermo ScientificMC GENESYSMC 150 et obtenez gratuitement un carrousel à 8 positions GENESYS. Une fois votre achat admissible effectué, connectez-vous au centre de réclamation pour profiter de cette offre.
REMARQUE : L’offre s’applique à l’achat du numéro de catalogue 14-385-374 seulement.
Caractéristiques et avantages
Le spectrophotomètre UV-visible Thermo Scientific GENESYS 150 automatisé et doté de fonctions réseau peut être utilisé pour effectuer des mesures quantitatives dans les laboratoires industriels d’AQ/CQ ou dans les laboratoires universitaires de chimie. Idéalement conçu pour être facile à utiliser et performant, il est doté d’un écran tactile haute résolution en couleur et d’une protection contre l’éclairage ambiant, en plus d’être de conception robuste pour les environnements à usage intensif et répétitif.
Le carrousel à 8 positions GENESYS pour cellules à longueur de trajet optique de 10 mm est équipé d’un loquet magnétique permettant un changement facile du carrousel.
Get a Carousel with Thermo Scientific Spectrophotometer Purchase
Redeem Now
Promotion: 674
Vous devez demander et être admissible à NLSU pour bénéficier de cette promotion.
Produit admissibles
    numéro de catalogue Description Prix Quantité  
Success
14385353 Détails
Thermo Scientific™ GENESYS™ 140/150 Vis/UV-Vis Spectrophotometers Wavelength Range: 190 to 1100 nm
Pour de laide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.
Spécifications du produit
Baseline Flatness ±0.002 A
Scan Speed Slow, medium and fast - up to 1600 nm/min.
Wavelength Repeatability < ±0.2 nm
Warranty 2 yrs std + 1 yr ext upon reg
Spectral Bandwidth 2 nm
Photometric Accuracy ±0.002A at 0.5A, ±0.004A at 1.0A, ±0.008 A at 2.0 A
Weight (Metric) 7.5 kg
Wavelength Range 190 to 1100 nm
Includes Genesys 150 Spectrophotometer
Compartments
Accommodates (optional):
8-position cell changer
4-position cell changer (long path cells)
Peltier thermostatted cell holder (20-60 °C)
Sipper accessory
Fiber optic probe coupler
Optical Design Dual Beam
Wavelength Accuracy ±0.5 nm
Stray Light < 1.0%T 198 nm (KCl) , <0.05%T at 220 nm (NaI), <0.03%T at 340 nm (NaNO2)
Photometric Display -3A to +5A
Lamp Life > 5 years typical, 3 years guaranteed
Photometric Range –2A to +3.5A
Display 7 in. High Definition Color Touchscreen, Tiltable, 800 x 1280 pixels
Detector Type Dual Silicon Photodiodes
Wavelength Data Interval 0.2 nm, 0.5 nm, 1 nm, 2 nm, 5 nm
Keypad Touchscreen
Electrical Requirements External AC to DC converter. Voltage and Frequency (Hz) selected automatically, 100/240 V, 50/60 Hz
Drift (At 500 nm after 1 hour warmup) <0.0005 A/hr.
Dimensions (L x W x H) 35.5 x 38.5 x 19.5 cm
Noise (RMS at 500 nm 60 consecutive measurements)
≤0.00020A at 0A at 260 and 500 nm
≤0.00030A at 1A at 260 and 500 nm
≤0.00040A at 2A at 260 and 500 nm
Photometric Repeatability ±0.001 A at 1 A measured at 1.0 A at 546 nm
Connections Single USB-A
Duplex USB-A
Export data to network or PC via USB, Ethernet, or Wi-Fi USB adaptor, available
Print via USB, Ethernet or Wi-Fi USB adaptor available
Printer Included Snap-on printer available
Produit à réclamer
Numéro de catalogueDescription
Numéro de catalogue
Description
Carrousel à 8 positionsThermo ScientificMC GENESYSMC