DWK Life Sciences WHEATON CompletePAK Vial Kits
Découvrez les flacons, bouchons et joints CompletePAK
La gamme WHEATONMC CompletePAKMC de flacons à sertir, bouchons en caoutchouc et joints stériles est offerte en trousses prêtes à utiliser ou personnalisables.
Considérez CompletePAK pour la découverte de médicaments et leurs recherches, les produits pharmaceutiques officinaux, le remplissage aseptique des produits injectables, la lyophilisation et l’emballage de médicaments à petites ou grandes molécules. Chaque composante subit le nettoyage des particules, la dépyrogénation et la stérilisation et les flacons de verre sont emballés dans un plateau stérile en polypropylène.
Les produits CompletePAK offrent la traçabilité complète de fabrication, et chaque trousse comprend la documentation pour certifier que les produits répondent ou surpassent les normes critiques USP (« United States Pharmacopeia ») obligées par la FDA :
- USP <788> Particulate Matter in Injections (particules dans les injections)
- USP <85> The Bacterial Endotoxins Test (le test des endotoxines bactériennes)
- USP <71> The Sterility Test (le test de stérilité)
- Analyse « Closure Container Integrity » (CCI) (intégrité de la fermeture d’un contenant) offerte à la demande
Les flacons sont fabriqués de verre borosilicaté de type I en formats de 2 mL, 5 mL et 10 mL. Choisissez les bouchons Ultra Pure pour le sérum, les bouchons droits à friction (à revêtement) Omni Flex 3G, ou les bouchons Igloo pour la lyophilisation avec des options pour les joints pivotants rouges ou bleus. Les composantes sont vendues séparément.
CompletePAK
Description | ||||
---|---|---|---|---|
Achetez maintenant | ||||
Achetez maintenant |
ModPAK
Description | ||||
---|---|---|---|---|
Achetez maintenant | ||||
Achetez maintenant |