accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 333-20-0

IUPAC Nor: potassium cyanosulfanide
Synonymes: potassium thiocyanate rhocya potassium sulfocyanate potassium rhodanate potassium rhodanide KSCN
Poids moléculaire (g/mol): 97.18
Formule moléculaire: CKNS
InChi Key: ZNNZYHKDIALBAK-UHFFFAOYSA-M
SMILES: [K+].[S-]C#N
Poids moléculaire (g/mol) 
  • (38)
  • (29)
Quantité 
  • (6)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (5)
  • (1)
  • (2)
  • (3)
  • (9)
  • (1)
  • (3)
  • (1)
  • (5)
  • (1)
  • (3)
  • (12)
  • (5)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
Niveau 
  • (16)
  • (6)
  • (1)
  • (3)
  • (8)
  • (2)
  • (3)
  • (1)
  • (6)
  • (4)
  • (2)
  • (1)
  • (5)
  • (3)
Forme physique 
  • (1)
  • (1)
  • (11)
  • (3)
  • (1)
  • (10)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (8)
  • (3)
  • (7)
  • (2)
  • (3)
Pourcentage de pureté 
  • (7)
  • (11)
  • (3)
  • (3)
  • (1)
  • (5)
  • (6)
  • (1)
  • (5)
  • (1)
  • (1)

Résultats de la recherche filtrée

Les produits de certains de nos fournisseurs ne s'affichent pas dans les résultats de la recherche filtrée. Veuillez supprimer tous les filtres pour voir ces produits.

Affiner les résultats

Affiner les résultats

  • (16)
  • (13)
  • (3)
  • (11)
  • (8)
  • (7)
  • (10)
  • (13)
  • (18)
  • (38)
  • (29)
  • (6)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (5)
  • (1)
  • (2)
  • (3)
  • (9)
  • (1)
  • (3)
  • (1)
  • (5)
  • (1)
  • (3)
  • (12)
  • (5)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (16)
  • (6)
  • (1)
  • (3)
  • (8)
  • (2)
  • (3)
  • (1)
  • (6)
  • (4)
  • (2)
  • (1)
  • (5)
  • (3)
  • (1)
  • (1)
  • (11)
  • (3)
  • (1)
  • (10)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (8)
  • (3)
  • (7)
  • (2)
  • (3)
  • (7)
  • (11)
  • (3)
  • (3)
  • (1)
  • (5)
  • (6)
  • (1)
  • (5)
  • (1)
  • (1)
  • (3)
  • (2)
  • (1)