accessibility menu, dialog, popup

UserName

CH3OOOH(R)O(R)OH(S)OH(Z)

CAS RN 1338-43-8

IUPAC Nor: 2-[(2R,3S,4R)-3,4-dihydroxyoxolan-2-yl]-2-hydroxyethyl (9Z)-octadec-9-enoate
Synonymes: sorbitan oleate
Poids moléculaire (g/mol): 428.61
Formule moléculaire: C24H44O6
InChi Key: NWGKJDSIEKMTRX-NZAQQJATSA-N
SMILES: CCCCCCCC\C=C/CCCCCCCC(=O)OCC(O)[C@H]1OC[C@@H](O)[C@@H]1O
Quantité 
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (2)
Niveau 
  • (4)
  • (3)
Forme physique 
  • (3)

Résultats de la recherche filtrée

Les produits de certains de nos fournisseurs ne s'affichent pas dans les résultats de la recherche filtrée. Veuillez supprimer tous les filtres pour voir ces produits.

Affiner les résultats

Affiner les résultats

  • (7)
  • (7)
  • (1)
  • (7)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (2)
  • (4)
  • (3)
  • (3)