accessibility menu, dialog, popup

UserName

H2OH2OH2OH2OH2OH2OH2OH2OH2OH2ONaNaOBOBOOBOOBO

CAS RN 1303-96-4

IUPAC Name: disodium decahydrate oxoboranyl ({oxido[(oxoboranyl)oxy]boranyl}oxy)boronate
Synonyms: borax
Molecular Weight (g/mol): 381.36
Molecular Formula: B4H20Na2O17
InChi Key: OJPFLODMGUZMKD-UHFFFAOYSA-N
SMILES: O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.[Na+].[Na+].[O-]B(OB=O)OB([O-])OB=O
Quantity 
  • (4)
  • (4)
  • (2)
  • (3)
  • (1)
  • (1)
  • (6)
  • (8)
  • (4)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (5)
  • (1)
  • (2)
  • (2)
  • (4)
  • (17)
  • (6)
  • (1)
  • (2)
Grade 
  • (17)
  • (3)
  • (10)
  • (3)
  • (3)
  • (5)
  • (3)
  • (6)
  • (9)
  • (2)
  • (6)
  • (4)
  • (3)
  • (2)
Physical Form 
  • (8)
  • (3)
  • (7)
  • (5)
  • (3)
  • (1)
  • (6)
  • (3)
  • (11)
  • (2)
  • (5)
  • (8)
  • (10)
Molecular Weight (g/mol) 
  • (35)
  • (16)
  • (1)
Percent Purity 
  • (3)
  • (14)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (6)
  • (1)
  • (7)
  • (9)
  • (4)

Filtered Search Results

Products from some of our suppliers do not display in filtered search results. Please clear all filters to see these products.

Narrow Results

Narrow Results

  • (31)
  • (26)
  • (5)
  • (5)
  • (9)
  • (7)
  • (6)
  • (2)
  • (10)
  • (26)
  • (2)
  • (2)
  • (10)
  • (4)
  • (4)
  • (2)
  • (3)
  • (1)
  • (1)
  • (6)
  • (8)
  • (4)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (5)
  • (1)
  • (2)
  • (2)
  • (4)
  • (17)
  • (6)
  • (1)
  • (2)
  • (17)
  • (3)
  • (10)
  • (3)
  • (3)
  • (5)
  • (3)
  • (6)
  • (9)
  • (2)
  • (6)
  • (4)
  • (3)
  • (2)
  • (8)
  • (3)
  • (7)
  • (5)
  • (3)
  • (1)
  • (6)
  • (3)
  • (11)
  • (2)
  • (5)
  • (8)
  • (10)
  • (35)
  • (16)
  • (1)
  • (3)
  • (14)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (6)
  • (1)
  • (7)
  • (9)
  • (4)
  • (1)
  • (4)
  • (4)
  • (7)
  • (5)
  • (6)
  • (5)
  • (8)
  • (1)
  • (18)
  • (8)
  • (6)