missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Borate de sodium, décahydrate, qualité réactif ACS, chimique Ricca
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Sodium Borate Decahydrate |
| Couleur | Vert-Blanc |
| CAS % minimum | 98.0 |
| CAS % maximal | 100.0 |
| Forme physique | Cristaux |
| Quantité | 500 g |
| Pourcentage de pureté | 99,5 à 105% |
| Niveau | ACS |
| Emballage | Bouteille blanche polyuréthane à large bouche |