missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Tris(hydroxymethyl)aminomethane 99.0+%, TCI America™
$41.02 - $134.21
Identifiants chimiques
| CAS | 77-86-1 |
|---|---|
| Molecular Formula | C4H11NO3 |
| Molecular Weight (g/mol) | 121.136 |
| MDL Number | MFCD00004679 |
| InChI Key | LENZDBCJOHFCAS-UHFFFAOYSA-N |
| Synonym | 2-Amino-2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediol, Trimethylolaminomethane, Tris-Base |
| PubChem CID | 6503 |
| ChEBI | CHEBI:9754 |
| IUPAC Name | 2-amino-2-(hydroxymethyl)propane-1,3-diol |
| SMILES | C(C(CO)(CO)N)O |
| Numéro de catalogue | Numéro du manufacturier. | Quantity | Prix | Quantité | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Numéro de catalogue | Numéro du manufacturier. | Quantity | Prix | Quantité | |||||
|
A032125G
|
TCI America
A032125G |
25 g |
chaque for $41.02
|
|
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
|
||||
|
A0321500G
|
TCI America
A0321500G |
500 g |
chaque for $134.21
|
|
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
|
||||
Identifiants chimiques
| 77-86-1 | |
| 121.136 | |
| LENZDBCJOHFCAS-UHFFFAOYSA-N | |
| 6503 | |
| 2-amino-2-(hydroxymethyl)propane-1,3-diol |
| C4H11NO3 | |
| MFCD00004679 | |
| 2-Amino-2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediol, Trimethylolaminomethane, Tris-Base | |
| CHEBI:9754 | |
| C(C(CO)(CO)N)O |
Spécifications
| 170°C | |
| 220°C | |
| 10.0 to 10.8 (0.1 mol/L aq 25°C) | |
| 25 g | |
| MFCD00004679 | |
| LENZDBCJOHFCAS-UHFFFAOYSA-N | |
| 2-amino-2-(hydroxymethyl)propane-1,3-diol | |
| 6503 | |
| 121.14 | |
| Tris(hydroxymethyl)aminomethane |
| 77-86-1 | |
| White-Yellow | |
| Crystals or Powder | |
| C4H11NO3 | |
| 2-Amino-2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediol, Trimethylolaminomethane, Tris-Base | |
| C(C(CO)(CO)N)O | |
| 121.136 | |
| CHEBI:9754 | |
| ≥99.0% (T) |
Sécurité et manipulation
missing translation for 'einecsNumber' : (2)-0318
missing translation for 'rtecsNumber' : TY2900000
missing translation for 'tsca' : Yes