missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
MilliporeSigma™ Supelco™ SRT™ SEC-150 Gel Filtration Column, 5 μm Particle Size, Stainless Steel
Sepax SRT™ SEC columns feature a hydrophilic surface layer that effectively shields the highly porous, five micron silica particles from interacting with your sample.
$2357.57 - $2880.80
Spécifications
| Length (Metric) | 30 cm |
|---|---|
| Particle Size | 5 μm |
| pH | 2.0 to 8.5 |
| Pore Size | 150 Å |
| Stationary Phase | Hydrophilic Polymer |
| Numéro de catalogue | Numéro du manufacturier. | Diameter (Metric) | Prix | Quantité | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Numéro de catalogue | Numéro du manufacturier. | Diameter (Metric) | Prix | Quantité | |||||
|
111006428
|
MilliporeSigma™ Supelco™
Z777043 |
4.6 mm |
chaque for $2,357.57
|
|
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
|
||||
|
111006212
|
MilliporeSigma™ Supelco™
Z777045 |
7.8 mm |
chaque for $2,880.80
|
|
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
|
||||
Description
SRT™ columns are employed in the quality control of biotherapeutics by gel filtration chromatography. Select from a wide variety of available pore sizes to analyze peptides, proteins, glycoproteins, vaccines and water soluble polymers.Spécifications
| 30 cm | |
| 2.0 to 8.5 | |
| Hydrophilic Polymer | |
| Hydrophilic Polymer Phase/Spherical Silica | |
| Stainless Steel |
| 5 μm | |
| 150 Å | |
| SRT | |
| Size Exclusion | |
| SEC HPLC |
SRT is a registered trademark of Sepax Technologies