missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
pH Buffer Pouches, Oakton™
Oakton™ pH buffer pouches; package of 20 Economical pouches are accurate and convenient.±0.01 accuracy at 77°°F (25°°C)
$182.44 - $196.00
Identifiants chimiques
| CAS | 877-24-7 |
|---|---|
| Molecular Formula | C8H5KO4 |
| Molecular Weight (g/mol) | 204.222 |
| InChI Key | IWZKICVEHNUQTL-UHFFFAOYSA-M |
| PubChem CID | 23676735 |
| IUPAC Name | potassium;2-carboxybenzoate |
| SMILES | C1=CC=C(C(=C1)C(=O)O)C(=O)[O-].[K+] |
| Numéro de catalogue | Numéro du manufacturier. | Quantity | pH | Prix | Quantité | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Numéro de catalogue | Numéro du manufacturier. | Quantity | pH | Prix | Quantité | ||||
|
13-300-150
|
Oakton Instruments
3565301 |
20 Ea. | 4.01 |
paquet de 20 chaque for $182.44
|
|
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
|
|||
|
13-300-148
|
Oakton Instruments
3565303 |
20 Ea. | 10.00 |
paquet de 20 chaque for $196.00
|
|
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
|
|||
Identifiants chimiques
| 877-24-7 | |
| 204.222 | |
| 23676735 | |
| C1=CC=C(C(=C1)C(=O)O)C(=O)[O-].[K+] |
| C8H5KO4 | |
| IWZKICVEHNUQTL-UHFFFAOYSA-M | |
| potassium;2-carboxybenzoate |
Spécifications
| 877-24-7 | |
| pH Meter and Electrode | |
| Liquid | |
| pH Buffer | |
| IWZKICVEHNUQTL-UHFFFAOYSA-M | |
| potassium;2-carboxybenzoate | |
| 23676735 |
| Calibration | |
| 4.01 | |
| 20 Ea. | |
| C8H5KO4 | |
| C1=CC=C(C(=C1)C(=O)O)C(=O)[O-].[K+] | |
| 204.222 | |
| Oakton pH buffer pouches |