missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

MP Biomedicals™ Casein Hydrolysate Acid

Sulfuric acid digest of casein

$352.63 - $1320.69

Spécifications

Content And Storage 15° to 30°C
Product Type Amicase
voir les spécifications

Produits 2
Numéro de catalogue Numéro du manufacturier. Quantity pH Prix Quantité  
Numéro de catalogue Numéro du manufacturier. Quantity pH Prix Quantité  
ICN19102301
Afficher les documents
MP Biomedicals™
0219102301
1 lb. 5 to 7
chaque for $352.63
Il en reste null
 
ICN19102305
Afficher les documents
MP Biomedicals™
0219102305
5 lb. 5
chaque for $1,320.69
Il en reste null
 
Description

Description

Lower salt content than the hydrochloric acid digest. Essentially tryptophan free; 5.0 pH (2% soln.). Nitrogen approx. 13.0%; amino nitrogen approx. 9.2%.

Spécifications

Spécifications

15° to 30°C
Amicase
Videos
FDS
missing translation for 'documents'

missing translation for 'documents'