missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Mettler Toledo™ V20 Karl Fischer™ Titrator Interface Cables
Interface cables for use with V20 Karl Fischer Titrator.
$259.01 - $259.01
Spécifications
| For Use With (Equipment) | AB, HB, PG-S, PB and SB Series Balance |
|---|---|
| Length (English) | 39 in. |
| Length (Metric) | 99.06 cm |
| Numéro de catalogue | Numéro du manufacturier. | Connection Type | Prix | Quantité | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Numéro de catalogue | Numéro du manufacturier. | Connection Type | Prix | Quantité | |||||
|
01-918-93
|
Mettler Toledo™
11101051 |
DB9 Female |
chaque for $259.01
|
|
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
|
||||
Description
- Connect Mettler Toledo balances to printer
- For use with: AB, HB, PG-S, PB and SB series balances
- Length: 39 in.
Spécifications
| AB, HB, PG-S, PB and SB Series Balance | |
| 39 in. | |
| 99.06 cm |