missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Applied Biosystems™ HT ExoSAP-IT™ High-Throughput PCR Product Cleanup
HT ExoSAP-IT High-Throughput PCR Product Clean-up is an alternative formulation of ExoSAP-IT reagent specifically designed for the unique requirements of high-throughput, automated platforms, and multi-channel pipettes.
$858.00 - $35270.00
Spécifications
| Content And Storage | Shipped on dry ice. Store at -20°C. |
|---|---|
| Product Type | PCR Product Clean-up |
| Numéro de catalogue | Numéro du manufacturier. | No. of Reactions | Prix | Quantité | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Numéro de catalogue | Numéro du manufacturier. | No. of Reactions | Prix | Quantité | |||||
783951EA
|
Applied Biosystems™
783951EA |
480 Reactions |
chaque for $858.00
|
|
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
|
||||
783951000RX
|
Applied Biosystems™
783951000RX |
1000 Reactions |
chaque for $1,706.00
|
|
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
|
||||
783955000RX
|
Applied Biosystems™
783955000RX |
5000 Reactions |
chaque for $7,330.00
|
|
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
|
||||
783951PK
|
Applied Biosystems™
783951PK |
5760 Reactions |
chaque for $9,830.00
|
|
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
|
||||
783954PK
|
Applied Biosystems™
783954PK |
23,040 Reactions |
N/A
|
N/A | |||||
| Pour de laide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437. | |||||||||
Description
- One-tube PCR clean-up — Add HT ExoSAP-IT reagent directly to PCR product
- Exceptional accuracy — Achieve high quality data even with long read lengths
- 100% sample recovery — No loss of PCR products regardless of the fragment size
- Simple, single-step — Replaces the multiple steps and wasted time inherent with beads or columns
- High-throughput processing — Even faster time to results with a low viscosity formulation, allowing robotic pipetting
- Scalable - Treat reaction volumes from 5 μL to 5 L
- Convenient packaging — Available in 8-tube strips and 12 strips in a 96-well plate
- Highly stable — Retains full functional activity at 4°C for one week and at 25°C for 8 hours
Spécifications
| Shipped on dry ice. Store at -20°C. | |
| PCR Product Clean-up |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.