missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
BrandTech™ BRAND™ BRANDplates cellGrade™ plus, 96-well Flat Bottom Microplates, PS
Sterile 96-well microplates with cellGrade™plus surface treatment for optimal cell growth. Features protein-like surface for fast cell attachment and better yield. Ideal for cultivating sensitive or fastidious cell lines, even in reduced-serum media
$1331.00 - $2552.15
Spécifications
| Barcode | No Barcode |
|---|---|
| Certifications/Compliance | ISO 11137, DIN EN ISO 10993 |
| Format | Standard |
| Lid | With Lid |
| Array | 8 x 12 |
| Numéro de catalogue | Numéro du manufacturier. | Packaging | Color | Prix | Quantité | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Numéro de catalogue | Numéro du manufacturier. | Packaging | Color | Prix | Quantité | ||||
|
13-882-255
|
N/A | 1/Pk., 50/Cs. | White, Clear Bottom, Clear Bottom |
paquet de 50 chaque for $2,552.15
|
|
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
|
|||
|
13-882-252
|
N/A | Clear |
paquet de 50 chaque for $1,331.00
|
|
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
|
||||
|
13-882-256
|
N/A | Black, Clear Bottom |
paquet de 50 chaque for $2,400.89
|
|
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
|
||||
Description
- Hydrophilic surface with freely-accessible amino, carboxyl and hydroxyl groups
- Protein-like composition allows for direct cellular attachment
- Sterilized by B-radiation to ISO 11137 and AAMI guidelines for a SAL of 10-6
- Meet the requirements of Ph. Eur. and the USP 29
- BIO-CERT™ CELL CULTURE QUALITY: free of pyrogens, endotoxins, human DNA, RNase, and DNase
- Endotoxins are <0.01 EU/mL
- Orange alphanumeric embossing for easy well identification
Order Info
Packs of 50 individually wrapped plates with lids
Spécifications
| No Barcode | |
| Standard | |
| 8 x 12 | |
| 96 | |
| cellGrade Plus | |
| Cultivation of cells in reduced serum media and fastidious cell lines |
| ISO 11137, DIN EN ISO 10993 | |
| With Lid | |
| Polystyrene | |
| Sterile | |
| Flat Bottom (F-well) |