missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Acetate Buffer, pH 6.0, EP Buffer Solution 4002200, Ricca Chemical
Ep Buffer Solution 4002200
$168.91 - $304.06
Spécifications
| Chemical Name or Material | Acetate Buffer |
|---|---|
| Name Note | pH 6.0 |
| CAS | 7732-18-5,631-61-8,64-19-7 |
| CAS Min % | 81.0,16.23,0.7 |
| CAS Max % | 84.0,16.89,0.73 |
| Numéro de catalogue | Numéro du manufacturier. | Quantity | Prix | Quantité | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Numéro de catalogue | Numéro du manufacturier. | Quantity | Prix | Quantité | |||||
|
64-16
|
Ricca Chemical Company
6416 |
500 mL |
chaque for $168.91
|
|
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
|
||||
|
64-32
|
Ricca Chemical Company
RI6432 |
1 L |
chaque for $304.06
|
|
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
|
||||
Spécifications
| Acetate Buffer | |
| 7732-18-5,631-61-8,64-19-7 | |
| 84.0,16.89,0.73 | |
| 1X | |
| 6 | |
| Buffer | |
| Laboratory |
| pH 6.0 | |
| 81.0,16.23,0.7 | |
| Colorless | |
| Product Monographs | |
| Liquid | |
| Natural Poly Bottle |