missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
3,3,5-Trimethylcyclohexyl Salicylate (cis- and trans- mixture) 98.0+%, TCI America™
$89.48 - $661.75
Identifiants chimiques
| CAS | 118-56-9 |
|---|---|
| Molecular Formula | C16H22O3 |
| Molecular Weight (g/mol) | 262.349 |
| InChI Key | WSSJONWNBBTCMG-UHFFFAOYSA-N |
| Synonym | homosalate, coppertone, homomenthyl salicylate, 3,3,5-trimethylcyclohexyl salicylate, heliopan, heliophan, filtersol a, m-homomenthyl salicylate, homosalatum, benzoic acid, 2-hydroxy-, 3,3,5-trimethylcyclohexyl ester |
| PubChem CID | 8362 |
| IUPAC Name | (3,3,5-trimethylcyclohexyl) 2-hydroxybenzoate |
| SMILES | CC1CC(CC(C1)(C)C)OC(=O)C2=CC=CC=C2O |
| Numéro de catalogue | Numéro du manufacturier. | Quantity | Prix | Quantité | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Numéro de catalogue | Numéro du manufacturier. | Quantity | Prix | Quantité | |||||
|
T227825G
|
TCI America
T227825G |
25 g |
chaque for $89.48
|
|
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
|
||||
|
T2278100G
|
TCI America
T2278100G |
100 g |
chaque for $219.95
|
|
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
|
||||
|
T2278500G
|
TCI America
T2278500G |
500 g |
chaque for $661.75
|
|
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
|
||||
Identifiants chimiques
| 118-56-9 | |
| 262.349 | |
| homosalate, coppertone, homomenthyl salicylate, 3,3,5-trimethylcyclohexyl salicylate, heliopan, heliophan, filtersol a, m-homomenthyl salicylate, homosalatum, benzoic acid, 2-hydroxy-, 3,3,5-trimethylcyclohexyl ester | |
| (3,3,5-trimethylcyclohexyl) 2-hydroxybenzoate |
| C16H22O3 | |
| WSSJONWNBBTCMG-UHFFFAOYSA-N | |
| 8362 | |
| CC1CC(CC(C1)(C)C)OC(=O)C2=CC=CC=C2O |
Spécifications
| 118-56-9 | |
| 165°C | |
| 25 g | |
| WSSJONWNBBTCMG-UHFFFAOYSA-N | |
| (3,3,5-trimethylcyclohexyl) 2-hydroxybenzoate | |
| 8362 | |
| ≥98.0% (GC) | |
| 3,3,5-Trimethylcyclohexyl Salicylate (cis- and trans- mixture) |
| Colorless | |
| C16H22O3 | |
| homosalate, coppertone, homomenthyl salicylate, 3,3,5-trimethylcyclohexyl salicylate, heliopan, heliophan, filtersol a, m-homomenthyl salicylate, homosalatum, benzoic acid, 2-hydroxy-, 3,3,5-trimethylcyclohexyl ester | |
| CC1CC(CC(C1)(C)C)OC(=O)C2=CC=CC=C2O | |
| 262.349 | |
| 262.35 | |
| Liquid |
Sécurité et manipulation
missing translation for 'einecsNumber' : (3)-3285
missing translation for 'tsca' : Yes