Définition des PFAS et acronymes associés
Des rapports récents sur les risques pour la santé et l’environnement des substances perfluoroalkyles et polyfluoroalkyles (PFAS) et leur omniprésence dans les produits d’usage courant et l’eau potable ont suscité un débat public et une action réglementaire.
Appréciés pour leurs qualités antiadhésives et leurs propriétés de résistance à l’eau et à la chaleur, les PFAS sont des ingrédients clés dans toute une série de produits industriels, commerciaux et de consommation. Bien qu’ils soient utilisés depuis les années 1950, leur impact sur la santé publique a fait l’objet d’une attention accrue au cours des dernières décennies.
Apprenez-en plus sur les dangers des PFAS, où les trouver et comment les détecter.
Que sont les PFAS?
Les PFAS sont un ensemble de plus de 5000 composés organiques synthétiques que l’on trouve souvent dans les vêtements, les emballages alimentaires, les ustensiles de cuisine et les cosmétiques.
Les PFAS sont également appelés « produits chimiques éternels », car ils peuvent s’attarder dans l’environnement et dans notre corps. On les appelle aussi parfois « produits chimiques fabriqués par l’homme » ou « FC »
Les lettres « F-C » font référence au fluor et au carbone, les éléments qui forment l’épine dorsale des molécules de PFAS. La liaison carbone-fluor est l’une des plus fortes de la chimie organique, ce qui les empêche de se détériorer naturellement et leur confère une durée de vie extrêmement longue.
Impact sur la santé publique
Les PFAS ont été identifiés comme une cause potentielle d’infertilité, de cancer, de maladie rénale, d’augmentation du taux de cholestérol, de perturbation hormonale, de risque accru de maladie thyroïdienne et d’autres problèmes de santé graves.
Des études récentes suggèrent que l’exposition à des niveaux élevés de certaines PFAS peut entraîner une réduction de la réponse vaccinale chez les enfants, une pré-éclampsie chez les femmes enceintes et de légères réductions du poids des enfants à la naissance. D’autres études montrent que l’exposition aux PFAS et leur accumulation dans l’organisme peuvent diminuer la réponse immunitaire.
De nombreuses questions concernant les effets à long terme des PFAS sur le corps humain restent sans réponse.
Ressources
- Emerging Contaminants in Small or Disadvantaged Communities Grant, EPA
- PFAS and Protecting Your Health, CDC
- EPA Highlights Important Progress in Protecting Communities from PFAS
- EPA Issues Final List of Contaminants for Potential Regulatory Consideration in Drinking Water, Significantly Increases PFAS Chemicals for Review
- EPA Awards Nearly $750,000 in Funding to Research PFAS Exposure Pathways
Empreinte écologique
En tant que polluants anthropiques persistants et bioaccumulatifs, les PFAS présentent un risque pour la santé humaine et l’environnement. En raison de leur longue durée de vie, les PFAS sont devenus omniprésents dans le sang humain et animal, les produits alimentaires, le sol et l’eau dans le monde entier.
En conséquence, certaines restrictions ont été imposées à leur utilisation au niveau international, mais le problème mondial des PFAS reste un défi majeur.
Produits contenant des PFAS
Il n’existe pas de liste spécifique de produits contenant des PFAS. Cependant, on sait qu’ils sont présents dans de nombreux secteurs industriels et dans des produits de consommation courante, notamment :
- Produits automobiles
- Matériaux de construction
- Cosmétiques
- Électronique
- Mousses et fournitures pour la lutte contre les incendies
- Emballage alimentaire
- Équipement de transformation alimentaire
- Produits ménagers
- Revêtements antiadhésifs
- Produits phytosanitaires
- Textiles
Historique des PFAS
Au cours des dernières décennies, les PFAS ont attiré l’attention du monde entier et suscité des mesures réglementaires.
Aux États-Unis, en 1986, la Californie a approuvé le Safe Drinking Water and Toxic Enforcement Act, qui protège les citoyens et leurs sources d’eau contre les produits chimiques nocifs, y compris certaines substances chimiques PFAS (mais pas toutes).
En 2006, le gouvernement canadien a évalué les effets de l’acide perfluorooctane sulfonique (PFOS) et a déterminé que les quantités auxquelles les êtres humains étaient exposés n’étaient pas suffisantes pour entraîner des effets néfastes sur la santé. Toutefois, ils ont signalé que le produit pénétrait dans l’environnement à des niveaux nocifs.
En 2009, le PFOS, ses sels et le fluorure de perfluorooctane sulfonyle ont été inscrits sur la liste des polluants organiques persistants (POP) de la convention de Stockholm en raison de leur caractère ubiquitaire, persistant, bioaccumulable et toxique.
En 2020, l’Autorité européenne de sécurité des aliments a publié un rapport sur les risques liés à la présence de PFAS dans les aliments.
De plus, en 2022, la Commission européenne a proposé des règles plus strictes en matière de propreté de l’air et de l’eau, qui exigent de tester l’eau pour 25 substances supplémentaires, dont les PFAS, le glyphosate, le plastifiant bisphénol A et les antibiotiques.
Analyses requises par l’Agence américaine pour la protection de l’environnement
L’Agence américaine de protection de l’environnement (EPA), l’Organisation internationale de normalisation (ISO) et l’ASTM exigent désormais des fabricants qu’ils identifient et quantifient les PFAS, PFOA, PFOS, les acides perfluoroalkyles (PFAA) et les composés perfluorés (PFC) dans leurs matières premières, leurs produits industriels et leurs biens de consommation.
Pour les analyses, on procède d’abord à l’extraction par solvant des matériaux polymères, plastiques ou caoutchoucs. La préparation des échantillons en fonction de la matrice peut comprendre la réduction de la taille des particules, l’extraction exhaustive, la dissolution, l’extraction liquide-liquide, l’extraction en phase solide (SPE) ou une combinaison de ces méthodes. Les substances chimiques perfluorées et polyfluorées sont ensuite testées à l’aide de méthodes analytiques établies; dans certains cas, une méthode standard modifiée ou une méthode d’essai spécifique au produit peut être utilisée.
Les méthodes de chromatographie couramment utilisées sont les suivantes :
- EPA 1633 – Analyse des substances per- et polyfluoroalkyles (PFAS) dans des échantillons aqueux, solides, de biosolides et de tissus par LC-MS/MS
- Méthode EPA 537.1 – Détermination de certaines substances alkylées perflourinées et polyflourinées dans l’eau potable par extraction en phase solide et chromatographie liquide/spectrométrie de masse en tandem (LC/MS/MS)
- ISO 25101:2009 – Détermination du perfluorooctanesulfonate (PFOS) et du perfluorooctanoate (PFOA) - Méthode pour les échantillons non filtrés par extraction en phase solide et chromatographie liquide/spectrométrie de masse
- ASTM D7968-17a – Méthode d’essai normalisée pour la détermination des composés poyfluorés dans le sol par chromatographie liquide avec spectrométrie de masse en tandem (LC/MS/MS)
- ASTM D7979 – Méthode d’essai normalisée pour la détermination des substances per- et polyfluoroalkyles dans l’eau, les boues, l’influent, l’effluent et les eaux usées par chromatographie liquide avec spectrométrie de masse en tandem (LC/MS/MS)
- ASTM F2931 – Guide standard pour les essais analytiques des substances extrêmement préoccupantes dans les matériaux et les produits
Dans tous les cas, les données relatives aux PFOA, aux PFOS, aux PFAA, aux PFAS et aux PFC sont obtenues à l’aide d’un spectromètre de masse en tandem (HRAM) à chromatographie liquide haute résolution (LC/MS/MS).
Acronymes courants
Acronyme | Définition |
---|---|
PAF | fluorures de perfluoroalcanoyle |
PAH | hydrocarbures aromatiques polycycliques |
PASF | fluorure de perfluoroalcane sulfonyl |
PBSF | fluorure de perfluorobutane sulfonyle |
PBT | persistante, bioaccumulable et toxique |
PCA | analyse en composantes principales |
PCBs | biphényles polychlorés |
PFA | polymère perfluoroalcoxy |
PFAA | acide perfluoroalkyle |
PFAI | iodures de perfluoroalkyle |
PFAS | substances per- et polyfluoroalkyles |
PFBA | perfluorobutanoate, acide perfluorobutanoïque, perfluorobutyrate, acide perfluorobutyrique |
PFBS | sulfonate de perfluorobutane, acide sulfonique de perfluorobutane |
PFC* | perfluorocarbone (CnF2n+1, par exemple perfluorooctane) |
PFCA | carboxylate de perfluoroalkyle, acide carboxylique de perfluoroalkyle |
PFDA | perfluorodécanoate, acide perfluorodécanoïque |
PFDoA or PFDoDA | perfluorododécanoate, acide perfluorododécanoïque |
PFDoS or PFDoDS | sulfonate de perfluorododécane, acide sulfonique de perfluorododécane |
PFDS | sulfonate de perfluorodécane, acide sulfonique de perfluorodécane |
PFECA | acide carboxylique éther per- ou poly-fluoroalkylique |
PFEI | iodure de perfluoroéthyle (alias iodure de fluorotélomère) |
PFESA | acide per- ou poly- fluoroalkyl éther sulfonique |
PFHpA | perfluoroheptanoate, acide perfluoroheptanoïque |
PFHpS | sulfonate de perfluoroheptane, acide perfluoroheptane sulfonique |
PFHxA | perfluorohexanoate, acide perfluorohexanoïque |
PFHxS | sulfonate de perfluorohexane, acide perfluorohexane sulfonique |
PFMOAA | acide perfluoro-2-méthoxyacétique |
PFNA | perfluorononanoate, acide perfluorononanoïque |
PFNS | sulfonate de perfluoronane, acide sulfonique de perfluoronane |
PFOA | perfluorooctanoate, acide perfluorooctanoïque, carboxylate de perfluorooctane |
PFOS | sulfonate de perfluorooctane, acide sulfonique de perfluorooctane |
PFOSA or FOSA | perfluorooctane sulfonamide |
PFPA | acide perfluorophosphonique |
PFPE | perfluoropolyéther |
PFPeA | perfluoropentanoate, acide perfluoropentanoïque |
PFPeS | sulfonate de perfluoropentane, acide sulfonique de perfluoropentane |
PFPiA | acide perfluorophosphinique |
PFSA | sulfonate de perfluoroalkyle, acide sulfonique de perfluoroalcane |
PFSiA | acide perfluoroalkyl-sulfinique |
PFTeDA or PFTA | acide perfluorotétradécanoïque |
PFTeDS or PFTS | sulfonate de perfluorotétradécane, acide perfluorotétradécane sulfonique |
PFTrDA or PFTriA | acide perfluorotridécanoïque |
PFTrDS or PFTriS | sulfonate de perfluorotridécane, acide sulfonique de perfluorotridécane |
PFUnA or PFUnDA | perfluoroundécanoate, acide perfluoroundécanoïque |
PFUnS or PFUnDS | sulfonate de perfluoroundécane, acide sulfonique de perfluoroundécane |
*Ne pas utiliser cet acronyme pour toute autre description, y compris pour les composés perfluorés ou les produits chimiques perfluorés.