UserName
Découvrez les systèmes de PCR en temps réel et de PCR numérique QuantStudio
Learn More About QuantStudio Real-Time PCR & Digital PCR Systems
Chaque laboratoire est unique. C’est pourquoi vous méritez une plateforme de PCR en temps réel ou de PCR numérique qui répond à vos besoins. Vous cherchez peut-être la simplicité à petit budget, ou des résultats fiables à partir d’échantillons limités. Ou encore, votre recherche exige un grand débit de traitement pour une productivité maximale ou des réponses absolues pour amener votre travail au prochain niveau. Peu importe vos besoins, il y a un système de PCR en temps réel ou de PCR numérique Applied BiosystemsMC QuantStudioMC qui est parfait pour votre recherche.
Visitez fishersci.ca/qpcrreagents pour trouver les réactifs qPCR à utiliser avec votre système QuantStudio.
Filename
applied-biosystems-pcr-solutions-brochure.pdf
Size
22 MB
Format
application/pdf
Filename
finance-no-payment-flyer-americas-bn-col14678.pdf
Size
610 KB
Format
application/pdf
Filename
fisher-scientific-pcr-solutions-brochure.pdf
Size
6 MB
Format
application/pdf
Filename
applied-biosystems-genetic-analysis-in-gene-therapy-workflows.pdf
Size
1 MB
Format
application/pdf
Communiquez avec un(e) spécialiste en sciences de la vie
Remplissez ce formulaire afin d’obtenir davantage d’information au sujet du choix de PCR en temps réel ou de PCR numérique QuantStudio qui est le meilleur pour vous.
Étape 1 : Information sur le compte
Champ obligatoire *
Étape 2 : Information sur la compagnie
Required Field *
État / province
Pays
Étape 3 : Information supplémentaire
Required Field *
En soumettant votre information, vous acceptez notre politique de confidentialité.
© Thermo Fisher Scientific, Inc. Tous droits réservés.
Thermo Fisher Scientific Logo
Système PCR en temps réel QuantStudio 3
Connectez-vous à vos données comme jamais auparavant avec le système PCR en temps réel Applied BiosystemsMC QuantStudioMC 3. Ce petit système abordable a été conçu pour sa facilité d’utilisation et livrent l’analyse haute performance dont vous vous attendiez.
QuantStudio 3 Real-Time PCR System
Système PCR en temps réel QuantStudio 5
Avec les dernières percées en matière d’utilisation d’écran tactile, le système QuantStudio 5 vous permet d’accéder à vos données plus facilement qu’auparavant et de partager ceux-ci de façon sécuritaire avec les collaborateurs à travers le monde.
QuantStudio 5 Real-Time PCR System
Systèmes de PCR en temps réel QuantStudio 6 Pro
Obtenez grande qualité et excellente fiabilité avec le système QuantStudio 6 Pro, qui met en vedette une capacité d’échantillons de 96 ou 384 puits, cinq filtres ou combinaisons de couleurs, et cinq cibles multiplexes.
QuantStudio 6 Pro Real-Time PCR System
Systèmes de PCR en temps réel QuantStudio 7 Pro
Le système QuantStudio 7 Pro livre une expérience intelligente de plan de travail et met en vedette des capacités d’échantillons de 96 et 384 puits, six filtres ou combinaisons de couleur, et 21 cibles multiplexes.
QuantStudio 7 Pro Real-Time PCR System
Système PCR en temps réel QuantStudio 6 Flex
Préparez-vous pour le futur avec le système QuantStudio 6 Flex. Offrant une voie de mise à niveau vers le système QuantStudio 7 Flex afin de supporter l’automatisation ou les fiches biopuces Applied BiosystemsMC TaqMan®, il est idéal pour les laboratoires ayant de multiples applications ou des besoins changeant en matière de débit de traitement.
QuantStudio 6 Flex Real-Time PCR System
Système PCR en temps réel QuantStudio 7 Flex
Obtenez fiabilité, sensibilité, exactitude, et polyvalence au moyen du système QuantStudio 7. Il est plus facile que jamais d’évoluer d’application en application avec des colorants et formats supplémentaires, ainsi que le potentiel pour l’automatisation.
QuantStudio 6 Flex Real-Time PCR System
Système PCR en temps réel QuantStudio 12K Flex
Préparez de multiples types d’expériences et utilisateurs avec un seul instrument : le système QuantStudio 12K Flex. Avec la technologie pour le grand débit de traitement, il supporte une productivité maximale avec un minimum d’effort.
QuantStudio 12K Flex Real-Time PCR System
Système PCR numérique Applied Biosystems QuantStudio Absolute Q
Le système PCR numérique Applied BiosystemsMC QuantStudioMC Absolute QMC est propulsé par la technologie exclusive à base de plaque réseau microfluidique (MAP — « microfluidic array plate ») qui vous permet d’effectuer le cloisonnement, le thermocyclage, et l’acquisition des données des PCR numériques sur un seul instrument. Le plan de travail en PCR numérique est le même que celui de la qPCR, ce qui facilite son utilisation, minimise les étapes manuelles, et maximise la constance.
QuantStudio Absolute Q Digital PCR System
Systèmes PCR en temps réel QuantStudioMC
CaractéristiqueQuantStudioMC 3QuantStudioMC 5QuantStudiMC 6 ProQuantStudiMC 7 ProQuantStudiMC 12K flexible
Formats de blocBloc fixeBloc fixeBloc fixe (pouvant être mis à niveau vers QS7)Bloc interchangeableBloc interchangeable
Blocs96 puits (0,1 ml ou 0,2 ml)96 puits (0,1 ml ou 0,2 ml); 384 puits96 puits (0,1 ml ou 0,2 ml); 384 puits96 puits; 384 puits; Carte de réseau TAQManMC96 puits; 384 puits; Carte de réseau TAQManMC OpenArrayMC
MultiplexageJusqu’à 4 objectifs96 puits : jusqu’à 6 objectifs; 384 puits : jusqu’à 5 objectifsJusqu’à 5 objectifsJusqu’à 6 cibles (96 et 384 puits)96 puits : jusqu’à 6 objectifs; Carte de réseau TAQManMC : jusqu’à 3 ; OpenArrayMC : jusqu’à 2
Automatisation-prêteAUCUNAUCUNPossibilité de mise à niveau vers QS7OuiOui
Durée de cycle< 30 minutes de fonctionnement96 puits: < 30 min; 384 puits: < 35 min96 puits: < 30 min; 384 puits: < 35 min96 puits: < 30 min; 384 puits: < 35 min96 puits: < 30 min; 384 puits: < 35 min
Technologie de blocs VeriFlexMCOuiOuiOuiOuiAUCUN
Capacité en gradientVeriFlexMC 3 zones (5 °C de zone à zone)VeriFlexMC 6 zones (5 °C de zone à zone)VeriFlexMC 3 zones (5 °C de zone à zone)VeriFlexMC 6 zones (5 °C de zone à zone)S.O.
Couleurs/filtres4 filtres d’excitation/émission couplés6 filtres d’excitation/émission découplés (0,1 ou 0,2 ml)5 filtres d’excitation/émission couplés6 filtres d’excitation/émission découplés (21 combos filtres)6 filtres d’excitation/émission découplés (21 combos filtres)
Compatibilité des colorants*FAMMC/SYBRMC vert; VICMC/JOEMC/HEXMC/TETMC; ABYMC/NEDMC/TAMRAMC/Cy®3; JUNMC/ROXMC/Texas RedMC; colorants personnalisésIdentique à QS3 plus Mustang PurpleMC, Cy®5, LIZMC, Alexa FluorMC 647, Cy®5.5 (96 puits seulement); colorants personnalisésIdentique à QS5 (sans la note d’Alexa FluxMC647); colorants personnalisésIdentique à QS6 Pro; colorants personnalisésIdentique à QS7 Pro; colorants personnalisés
Support 21 CFR Part 11AUCUNOuiAUCUNOuiOui
Dimensions (L × P × H)27 × 50 × 40 cm27 × 50 × 40 cm33,8 × 52,5 × 54,7 cm33,8 × 52,5 × 54,7 cm53 × 70 × 75 cm
Écran tactileCapacitif de 8,4 poucesCapacitif de 8,4 poucesCapacitif de 12 poucesCapacitif de 12 poucesCapacitif de 10,4 pouces
Configuration du systèmeAutonome, connecté à un ordinateur ou réseau local/Wi-Fi via la plate-forme de connexionAutonome, connecté à un ordinateur ou réseau local/Wi-Fi via la plate-forme de connexionAutonome, connecté à un ordinateur ou réseau local/Wi-Fi via la plate-forme de connexionAutonome, connecté à un ordinateur ou réseau local/Wi-Fi via la plate-forme de connexionPC connecté, réseau local
Plage dynamique10 Authentification10 Authentification10 Authentification