UserName
Outils d’expression de gènes Applied Biosystems
Applied Biosystems Gene Expression Tools
Lorsque vous choisissez vos mélanges réactionnels pour la PCR en temps réel, il est important de sélectionner celui qui est optimisé pour votre application. Les produits Applied BiosystemsMC livrent les meilleures performances, vitesses, et polyvalences dont vous avez besoin avec des protocoles simples et des plans de travail intégrés.
  • Les mélanges réactionnels Applied BiosystemsMC PowerTrackMC SYBRMC Green sont conçus pour la PCR quantitative en temps réel en utilisant un jeu de deux amorces qui flanquent la région cible. Ces mélanges réactionnels contiennent tampon, dNTPs, ADN polymérase thermostable à démarrage à chaud, et, bien sûr, colorant vert SYBR Green. Il suffit d’ajouter votre échantillon et votre paire d’amorces pour commencer.
  • Les mélanges réactionnels Applied BiosystemsMC TaqMan® Fast Advanced contiennent tampon, dNTPs, colorant de référence passive, ADN polymérase thermostable à démarrage à chaud, et autres composantes pour une PCR en temps réel fiable à base d’essai. Tout ce qu’il faut faire est d’ajouter votre échantillon ainsi qu’un essai TaqMan.
Trouvez la bonne plateforme pour votre recherche
Systèmes de PCR en temps réel Applied BiosystemsMC QuantStudioMC
Demandez un échantillon
Remplissez ce formulaire pour demander un échantillon du mélange réactionnel Applied Biosystems PowerTrack SYBR Green ou du mélange réactionnel Applied Biosystems TaqMan Fast Advanced.
Required Field *
Required Field *
Country
State/Province
By submitting your data, you agree to our Privacy Policy and will receive emails based on your preferences.
© Thermo Fisher Scientific, Inc. All Rights Reserved.
Thermo Fisher Scientific Logo
Sélectionnez les produits de chimie de détection pour votre plan de travail
Détection à base de SYBR Green
SYBR Green-Based Detection
Mélange réactionnel Applied Biosystems PowerTrack SYBR Green
Spécialement conçu pour fonctionner avec la transcriptase inverse InvitrogenMC SuperScriptMC IV VILOMC pour un plan de travail plus rapide et plus facile, le mélange réactionnel Applied Biosystems PowerTrack SYBR Green convient aussi à une plus grande plage de températures de fusion des amorces pour une constance dans toutes les migrations qPCR.
Trouvez votre essai
TaqMan Real-Time Assays
Essais en temps réel TaqMan
Générez des données fiables tout en économisant temps et argent au moyen des essais de PCR en temps réel Applied BiosystemsMC TaqMan®. Choisissez parmi plusieurs formats, plus de 20 millions d’essais, et plus de 28 espèces.
Choisissez vos contrôles
TaqMan Real-Time PCR Controls
Témoins TaqMan pour PCR en temps réel
Déterminer rapidement le témoin optimal pour votre essai au moyen des témoins endogènes Applied Biosystems TaqMan fiables et économiques. Testez autant ou aussi peu d’échantillons que vous désirez avec ces témoins, offerts en multiples formats.
Sélectionnez votre mélange réactionnel
TaqMan Fast Advanced Master Mix
Mélange réactionnel TaqMan Fast Advanced
Obtenez une quantification exacte en moins de temps sur une panoplie de plateformes d’instruments qPCR au moyen du mélange réactionnel Applied Biosystems TaqMan Fast Advanced. Il livre une plus grande sensibilité, une plus grande spécificité, et des résultats plus rapides.