missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Applied Biosystems™ QuantStudio™ Système PCR numérique absolu Q™ , bureau

Numéro de catalogue. A52864
Encompass
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 système
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
A52864 1 système
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. A52864 Fournisseur Applied Biosystems™ Code fournisseur A52864

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Le Applied Biosystems QuantStudio système Absolute Q Digital PCR combine la puissance de la quantification absolue de la PCR numérique (dPCR) avec la simplicité d’un flux de travail qPCR.

Le Applied Biosystems QuantStudio système Absolute Q Digital PCR combine la puissance de la quantification absolue de la PCR numérique (dPCR) avec la simplicité d’un flux de travail qPCR. Avec une seule étape manuelle qui prend cinq minutes à compléter, la dPCR est maintenant plus facile que jamais. Le QuantStudio système Q absolu offre une solution de haute qualité, cohérente et facile à utiliser pour les chercheurs qui souhaitent rejoindre la révolution de la quantification.

Les caractéristiques du QuantStudio système Q absolu incluent :
• Flux de travail facile et pratique de type qPCR avec seulement cinq minutes
de temps pratique Réduction des erreurs et des entrées manuelles avec toutes les fonctions intégrées dans un seul instrument
• Augmentation de la productivité avec des résultats aussi courts que 90 minutes •
Réduction du temps d’arrêt avec le support intelligent à distance; montrer les problèmes au support technique pour une résolution rapide QuantStudio •
Le logiciel PCR numérique Absolute Q permet une installation intuitive, • surveillance et analyse
- Fonctionnalités de sécurité, d’audit et de signature électronique pour le support •
de la conformité 21CFR partie 11 Compatible avec la biopsie liquide Absolute Q Essais PCR numériques pour applications en oncologie, ainsi que notre portefeuille de TaqMan tests pour l’expression génique, la variation génétique, la régulation génique et d’autres expériences de quantification Flux

de travail
simple et pratique Le QuantStudio système Absolute Q a été conçu pour une expérience dPCR simple et puissante. Toutes les étapes nécessaires à la compartimentation de la dPCR—, au cycle thermique et à l’acquisition—de données sont intégrées dans un seul instrument. Le flux de travail simple de type qPCR peut être réalisé en moins de 5 minutes de temps pratique.

Accomplissez plus, plus vite
Le QuantStudio système Absolute Q peut compléter une partie en moins de 90 minutes.

Des résultats fiables
: les plaques consommables dotées d’une technologie brevetée de réseau microfluidique permettent d’analyser plus de 95% de l’échantillon à travers plus de 20 000 microchambres générées de façon constante pour une quantification optimale même de cibles rares.

Polyvalence
applicative Avec la capacité de multiplexer en utilisant jusqu’à quatre canaux optiques, le QuantStudio système Q absolu permet de mesurer plus de cibles par échantillon, économisant ainsi du temps et des réactifs. La plateforme dPCR Q absolue est une solution idéale pour toute application nécessitant une grande sensibilité, précision et exactitude.

Logiciel
puissant et intuitif, le logiciel Absolute Q dPCR est conçu pour compléter notre flux de travail intuitif afin d’économiser temps et efforts. Des paramètres tels que le format de la plaque, les canaux optiques et les conditions thermiques peuvent être facilement modifiés pour commencer à générer des données rapidement.

L’interface d’analyse de données claire et puissante offre une gamme d’options pour traiter les données. Qu’il s’agisse de visualiser des données multiplexées ou de calculer des concentrations entre réplications, les résultats peuvent être exportés pour une analyse en aval ou compilés en un rapport facile à lire en seulement quelques clics.

Les fonctionnalités logicielles de sécurité, d’audit et de signature électronique incluses soutiennent la conformité à la partie 11 du 21CFR pour les environnements réglementés.

Tranquillité d’esprit avec le service
intelligent. Réduisez les temps d’arrêt avec des services premium pour le QuantStudio système PCR numérique Absolute Q. Smart Remote Support est un outil de collaboration immersif qui permet aux clients de présenter rapidement et efficacement les problèmes au support technique pour leur résolution, aidant ainsi à réduire les temps d’arrêt des instruments comparativement à la réparation sur place et contribuant à minimiser le besoin de visites sur place.

Spécifications

Format de bloc Non interchangeables
Contenu et stockage QuantStudio Système PCR numérique Absolute Q, bureau
À utiliser avec (équipement) QuantStudio Plaque Absolute Q MAP16
Gamme de produit QuantStudio
À utiliser avec (application) PCR numérique
Shipping condition (Condition d'expédition) Température ambiante
Quantité 1 système

Usage exclusivement réservé à la recherche. Pas pour des procédures diagnostiques