ACS/ACS réactif/ACS certifié
Anhydre/Sec/Extra sec
Biochimique
Histologique
HPLC/UHPLC
Le tétrahydrofurane, ou THF, est un liquide incolore et un solvant aprotique modérément polaire. Il est considéré comme composé hétérocyclique qui comprend l’oxygène. Cet atome d’oxygène peut accepter une liaison d’hydrogène, rendant le composé très soluble à l’eau.
Le THF peut dissoudre de nombreux composés organiques. Il a aussi un faible point d’ébullition et s’évapore facilement après les réactions chimiques.
Lorsqu’exposé aux acides forts, le THF se polymérise en une forme connue sous le nom de polytétraméthylène éther glycol (PTMEG), qui est utilisé dans la fabrication de tissus élastiques.
Synonymes : THf, oxolan
| Propriété | Valeur | ||
|---|---|---|---|
| Poids moléculaire |
72,11 g/mol
|
|
|
| Densité |
0,889 g/mL à 25ºC
|
|
|
| Point d’ébullition |
65 à 67ºC
|
|
|
| Point de fusion |
-108ºC
|
|
|
| Point d’éclair |
-17,2ºC
|
|
|
| Viscosité (cP) |
0,456 à 25ºC
|
|
|
| Constante diélectrique |
7,52 à 22ºC
|
|
|
| Moment dipolaire |
1,750
|
|
|
| Limite UV |
220 nm
|
|
|
| Indice de réfraction |
1,407 à 20ºC
|
|
|
| Pression de vapeur |
143 mm Hg à 20°C
|
|
|
| Densité de vapeur |
2,5 (par rapport à l’air)
|
|
|
| Solubilité dans l’eau | > 100 mg/mL à 68°F |
| |
| Chaleur de combustion |
-348,8 x 105 J/kg
|
|
|
| Chaleur de vaporisation |
4,1 x 105 J/kg
|
|
|
| Tension interfaciale |
26,4 dyn/cm à 25°C
|
|
Le tétrahydrofurane est souvent utilisé pour les expériences de laboratoire à petite échelle. Il est un intermédiaire chimique et un solvant industriel. Le THF est une composante critique d’encres pour les plastiques, revêtements, et moulages en polychlorure de vinyle (PVC), ainsi que les revêtements en cellophane.
| Propriété | Valeur | ||
|---|---|---|---|
| Numéro CAS |
109-99-9
|
|
|
| Numéro MDL |
MFCD00005356
|
|
|
| Numéro RIDAD/UN |
UN 2056
|
|
|
| Registre Beilstein |
02391
|
|
|
| Numéro EG/EC |
2037268
|
|
|
| Numéro NSC |
57858
|
|
|
| Numéro ICSC |
0578
|
|
|
| Numéro RTECS |
LU5950000
|
|
|
ACS/ACS réactif/ACS certifié
Anhydre/Sec/Extra sec
Biochimique
Histologique
HPLC/UHPLC
Laboratoire/Technique
NF/USP
Séquençage
Spectrophotométrie