Essuyez les tracas avec un lave-verrerie automatisé
Par Jordan Henderson, chef de produit, Labconco
Les laboratoires d’aujourd’hui ont besoin d’un approvisionnement régulier en matériel de laboratoire propre pour fonctionner efficacement. Si le nettoyage de la verrerie, des articles en plastique et des autres ustensiles est une tâche relativement banale, il peut avoir un impact énorme sur la qualité, l’exactitude et la précision des résultats de votre laboratoire.
Le lavage manuel de la verrerie est courant dans de nombreux laboratoires, mais il varie intrinsèquement d’une personne à l’autre, ce qui peut coûter du temps, de l’énergie et de l’argent à votre laboratoire si cela a un impact négatif sur vos résultats. Les laveurs de verre automatisés, quant à eux, peuvent vous aider à atteindre plus régulièrement les objectifs de propreté de votre matériel de laboratoire.
Les laveurs automatiques sont dotées d’une grande variété de caractéristiques. Trouvez celle qui offre l’efficacité, la polyvalence et la fiabilité dont vous avez besoin.
Efficacité
La verrerie, les articles en plastique et les ustensiles nécessitent souvent des méthodes de lavage et de rinçage différentes. Que votre verrerie ait besoin d’un nettoyage robuste grâce à des bras d’aspersion cohérents et efficaces ou d’un nettoyage plus ciblé grâce à un lavage et un rinçage par injection directe avec des broches, votre lave-verrerie doit pouvoir s’adapter facilement à l’approche qui convient le mieux à votre laboratoire.
Votre lave-verrerie doit également fournir une température d’eau suffisante pour nettoyer correctement votre matériel de laboratoire. Certaines laveuses de verrerie peuvent chauffer l’eau jusqu’à une température maximale de 70 °C (158 °F) seulement et ne sont pas en mesure de s’attaquer aux contaminants bouillis, cuits et collés que de nombreux laboratoires voient tous les jours. Une température minimale de 93 °C (199 °F) pour l’eau de lavage et de rinçage ramollit et pénètre les contaminants tenaces tout en assurant une désinfection thermique, réduisant ainsi le risque de contamination d’un cycle de lavage à l’autre.
Il est également important de trouver un lave-linge capable de répondre à une demande élevée sans sacrifier la performance ou la capacité de nettoyage. Choisissez un lave-linge conçu pour en faire plus en moins de temps et avec moins de ressources. Par exemple, le temps qu’il faut à une laveuse pour chauffer l’eau de lavage et de rinçage a une incidence directe sur la durée des programmes de lavage. Une laveuse qui vous permet de choisir entre des options de chauffage monophasé et triphasé peut fournir un chauffage plus robuste pour les cycles de lavage les plus courts et les plus efficaces.
Les lave-verres automatiques étant beaucoup plus réguliers que le lavage à la main, ils peuvent également vous aider à standardiser la consommation de ressources telles que l’eau et l’électricité – ils peuvent même vous aider à économiser du temps et de l’argent. La mise en place d’un lave-verrerie automatique vous permettra d’obtenir un excellent niveau de propreté de la verrerie du premier au dernier cycle, ce qui vous aidera à éviter l’impact négatif que la verrerie sale peut avoir sur les résultats.
Polyvalence
La flexibilité des supports est essentielle pour évaluer votre lave-verrerie. La verrerie et les objets en plastique sont de toutes formes et de toutes tailles, et les supports de votre laveuse doivent être suffisamment flexibles pour s’adapter à toutes les combinaisons d’objets de laboratoire que vous leur proposez. Lors de la sélection d’un lave-verrerie, recherchez des caractéristiques utiles telles que des positions de support réglables, des composants amovibles et une fonctionnalité globale avec des inserts disponibles, comme ceux qui accueillent les tubes à essai ou les plateaux.
Vous devez laver des flacons, des pipettes ou d’autres pièces de verrerie spécialisée? Les accessoires de lave-verrerie doivent compléter non seulement le lave-verrerie mais aussi vos flacons, pipettes et autres pièces de verrerie atypiques et difficiles à nettoyer.
L’interface utilisateur est également un élément important. Elle doit offrir une expérience intuitive qui permet à l’utilisateur de personnaliser les programmes de lavage pour des flux de travail spécifiques. Certains laveurs offrent même la possibilité d’enregistrer, de stocker et d’exporter des données via un port USB ou une connexion réseau sécurisée, ce qui peut vous aider à valider des programmes de lavage personnalisés.
Fiabilité
La qualité de l’eau pouvant varier d’une région à l’autre, l’utilisation de rinçages à l’eau pure est un excellent moyen de garantir la propreté de votre matériel de laboratoire. Les qualités de l’eau telles que la dureté et le niveau de pH, ainsi que la présence de silice, de métaux, de chlorure ou de matières organiques, peuvent entraîner des résidus qui ont un impact significatif sur la qualité de vos résultats. Cependant, les pompes à eau pure ne sont pas standards sur tous les laveurs automatisés. Assurez-vous de le vérifier, car cela peut vous éviter le casse-tête de la mise à niveau de votre système actuel ou de l’installation d’un nouveau système de purification de l’eau si le besoin de rinçages à l’eau pure se fait sentir à l’avenir.
La longévité et la durabilité d’un lave-verrerie dépendent de la qualité de ses composants internes. Des composants peu puissants donnent des laveurs peu puissantes. Lorsque vous choisissez un lave-verrerie, assurez-vous qu’il utilise des pompes robustes et des vannes et assemblages internes de qualité afin de minimiser les temps d’arrêt imprévus.
Dans le cas peu probable de problèmes mécaniques, vous devez être en mesure d’évaluer et d’identifier rapidement les défaillances des composants. Une gamme standard de tests de diagnostic peut aider à identifier les défaillances potentielles des composants, et une garantie et une assistance post-installation peuvent vous aider à effectuer rapidement les réparations. De même, l’assistance de techniciens de service compétents peut avoir un impact considérable sur la remise en service de votre laveuse.
Lorsque vous envisagez d’acheter un lave-verrerie automatisé, l’efficacité, la polyvalence et la fiabilité doivent être les critères standards du modèle que vous choisissez. En vous concentrant sur ces aspects, vous pouvez libérer les scientifiques de l’évier et les aider à retourner au laboratoire.
Description | Cat. No. |
---|---|
SteamScrubber, 115V, 60Hz, 1-Phase | 40-100-1000 |
SteamScrubber, 208/230V, 50/60Hz, 1-Phase | 40-100-1010 |
SteamScrubber, 208/230V, 50/60Hz, 3-Phase | 40-100-1013 |
FlaskScrubber, 115V, 50/60Hz, 1-Phase | 41-100-1000 |
FlaskScrubber, 208/230V, 50/60Hz, 1-Phase | 41-100-1010 |
FlaskScrubber, 208/230V, 50/60Hz, 3-Phase | 41-100-1013 |
FlaskScrubber Vantage, 208/230V, 50/60Hz, 1-Phase | 42-210-1010 |
FlaskScrubber Vantage, 208/230V, 50/60Hz, 3-Phase | 42-210-1013 |
Contenu fourni par :