Les trois piliers de la sécurité assurée par les gants : protection, précision et confort
Par Anita McLean, responsable catégorie Kimberly-Clark Professional
Les gants sont le type d’équipement de protection individuelle (EPI) le plus essentiel, notamment dans le laboratoire. Pourtant, trouver les gants appropriés peut être difficile. Selon le magazine Health & Safety International, « même de petits défauts dans la conception des gants peut réduire l’adhérence, la force et la dextérité manuelle. »1
Les gants doivent être adaptés pour la tâche à accomplir sans compromettre la précision, la protection ou le confort. Par exemple, des gants épais peuvent fournir la protection chimique adaptée, mais réduisent la dextérité et augmentent la durée de réalisation d’une tâche. Les scientifiques privilégieront peut-être donc des gants plus fins pour conserver leur dextérité, au détriment de la protection chimique, et devront changer de gants régulièrement. Pire encore, certains choisiront peut-être de ne pas porter de gants du tout, au risque de se blesser ou d’être exposés à des produits chimiques.
Prenez en compte ces statistiques :
- 30 pour cent des personnes ayant subi une blessure à la main ne portaient pas le bon type de gants2
- Les coûts indirects d’un accident du travail peuvent être 4 à 10 fois supérieurs au montant des coûts médicaux directs3
- Le temps de travail perdu pour une blessure à la main est de 6 jours en moyenne4
Les gants appropriés permettent une protection adaptée tout en apportant précision et confort, protégeant ainsi la science et le scientifique. Ces qualités peuvent être difficiles à trouver dans une seule paire de gants, mais sans eux, les scientifiques présentent un risque plus élevé de blessure et de contamination.
Trouver les gants adaptés
Voici quelques éléments à prendre en compte lors du choix de vos gants.
La protection
La protection Le personnel de laboratoire est régulièrement exposé à des agents chimiques. Selon une étude de sécurité internationale, 21 pour cent des répondants s’étaient blessés dans le laboratoire plus d’une fois.5 De plus, lors d’un sondage récent concernant les EPI, 85 pour cent des répondants ont affirmé que faire porter des gants systématiquement au personnel est leur principal défi.6
La protection est importante lors de la sélection des gants, mais elle peut varier d’une paire de gants à l’autre. Ces questions peuvent vous aider à identifier le niveau de protection apporté par les gants :
- Les gants résistent-ils à une large gamme de produits chimiques, y compris aux médicaments cytotoxiques?
- Protègent-ils contre les projections chimiques?
- Les matériaux réduisent-ils le risque de réaction allergique?
- Les gants peuvent-ils protéger contre les piqûres, les lacérations, et autres risques?
Recherchez un gant qui offre d’abord la protection adéquate pour vos besoins spécifiques. Ensuite, pensez à la précision et au confort.
La précision
La précision Une bonne ergonomie est essentielle pour satisfaire les besoins de l’utilisateur. Le pipettage, la microscopie, les microtomes en fonctionnement, et d’autres procédures habituelles peuvent exposer les chercheurs à des risques de blessures dues à des mouvements répétitifs menant à des tendons irrités, des nerfs pincés ou une circulation sanguine limitée.7
Les gants aux surfaces adhérentes peuvent contribuer à la limitation des tendinites et autres blessures, car ils nécessitent moins de force dans les doigts.8 Sélectionnez des gants aux caractéristiques adaptées pour réduire le risque de fatigue musculaire et de blessures, tout en offrant une bonne adhérence sur objets secs et mouillés. Pour les environnements de laboratoire, recherchez des gants fins et protecteurs qui offrent une sensibilité tactile et une dextérité améliorée grâce aux bouts de doigts texturés ou grâce à d’autres caractéristiques.
Le confort
Le port de gants inconfortables a été associé à une réduction de la conformité et à l’augmentation du risque de blessure, selon le magazine Health & Safety International. L’article affirme que « des matériaux de gants inconfortables pourraient restreindre la circulation sanguine, provoquer des engourdissements, limiter le mouvement des doigts et des mains, provoquer une fatigue musculaire et réduire l’efficacité au travail. »9
Choisissez des gants qui améliorent le confort et apportent le bon niveau de protection. Cela peut inclure des matériaux qui protègent tout en réduisant l’épaisseur générale, des polymères sans accélérateurs chimiques qui réduisent le risque d’irritation cutanée, et plus encore. Recherchez également un confort ergonomique certifié pour assurer un confort d’utilisation sans compromettre la protection.
Durabilité du produit
Les gants offrant protection, précision et confort dureront probablement plus longtemps, réduisant les déchets.
Les laboratoires et les salles blanches peuvent réduire davantage les déchets liés aux gants en évitant aux gants usagés d’être envoyés dans des sites d’enfouissement grâce au programme RightCycle. Ce service innovant de Kimberly-Clark Professional permet aux laboratoires de transformer leurs gants usagés en nitrile, lunettes de sécurité et vêtements à usage unique en produits plastiques neufs et autres produits de consommation.
Depuis 2011, le programme RightCycle a permis à des infrastructures de recherche, universités, organisations à but non lucratif et autres entreprises d’éviter l’envoi de plus de 1 200 tonnes métriques d’EPI dans des sites d’enfouissement. Grâce à ce programme, la sécurité et la durabilité vont de pair.
Pour obtenir plus d’informations à propos du choix de vos protections des mains apportant précision, protection, confort et durabilité, contactez votre représentant Fisher Scientific.
- Health & Safety International
- U.S. Bureau of Labor Statistics
- Safety Management Group
- U.S. Bureau of Labor Statistics
- Nature , Vol 493.
- The PPE Compliance Conundrum , Dan Scungio, MT (ASCP), SLS, CQA (ASQ).
- U.S. Department of Labor.
- Workplace Safety North.
- Health & Safety International.