Sécurité et protection accrues grâce à la technologie TCI DualSeal
Certains produits chimiques, surtout ceux utilisés lors de la synthèse organique, sont sensibles à l’air et à l’humidité et réagissent, parfois violemment, lorsqu’ils entrent en contact avec de l’oxygène ou de l’eau. En 2017, TCI a lancé les bouteilles DualSeal brevetées, qui permettent de conserver les réactifs hautement sensibles dans un environnement exempt d’air et de les manipuler de manière sécuritaire et efficace.
Le bouchon extérieur bleu est doté d’une couche interne en polytétrafluoréthylène (PTFE) qui maintient l’étanchéité de la bouteille, même lorsque le septum a été percé. Le septum incolore du bouchon intérieur est formé de deux couches de caoutchouc et d’une couche de PTFE résistante aux produits chimiques. Le septum est assez grand, ce qui facilite l’accès au contenu du récipient, et se referme automatiquement après avoir été percé pour conserver les conditions entre les utilisations. Le bouchon DualSeal s’installe et se retire comme les autres bouchons. Pour une utilisation au quotidien, vous n’avez qu’à retirer le bouchon extérieur. Lorsque vous vous débarrassez de la bouteille, retirez (dévissez) le bouchon intérieur.
Marche à suivre pour une utilisation sécuritaire
  • Stabiliser la bouteille de réactif à l’aide d’une pince ou autrement.
  • Dévisser le bouchon extérieur avec précaution et le placer près de la bouteille.
  • Insérer une aiguille reliée à une conduite de gaz inerte (argon ou diazote) à travers le septum en PTFE.
  • Extraire la quantité de réactif nécessaire à l’aide d’une seringue.
  • Purger l’espace vide de la bouteille à l’aide du gaz inerte, puis retirer l’aiguille et la seringue.
  • Replacer le bouchon extérieur et le visser en place (ne pas placer de ruban adhésif ou un autre matériau entre les bouchons, car cela peut réduire considérablement leur étanchéité).
  • Desserrer la pince et ranger la bouteille.
Marche à suivre pour retirer le bouchon intérieur afin de jeter la bouteille :
  • Stabiliser la bouteille de réactif à l’aide d’une pince ou autrement, puis retirer le bouchon extérieur.
  • Saisir le bouchon intérieur et l’enlever (utiliser une pince au besoin).
  • Éviter de renverser le contenu de la bouteille; faire attention aux résidus de produits chimiques qui peuvent se trouver sous le bouchon.
  • Éliminer tout produit chimique restant, puis jeter les bouchons et la bouteille avec précaution.
Réactifs de TCI offerts dans un récipient DualSeal
RéactionProduit chimiqueNo de réf.
Réduction
Hydrure de lithium et d’aluminium (10 % dans le tétrahydrofurane)
Borohydrure de lithium (environ 4 mol/l dans le tétrahydrofurane)
Triéthoxy[5,5,6,6,7,7,7-heptafluoro-4,4-bis(trifluorométhyl)heptyl]silane (90 % et plus)
Triéthylborohydrure de lithium (environ 12 % dans le tétrahydrofurane)
Bis(2-méthoxyéthoxy)aluminohydrure de sodium (70 % dans le toluène)
Triisopropylsilane (98 % et plus)
L0170
L0186
T3246
L0190
S0467
T1533
Bases
Méthanolate de sodium (environ 5 mol/l dans le méthanol)
Tert-butylate de potassium (12 % dans le tétrahydrofurane)
Bis(triméthylsilyl)amidure de sodium (contient du 2-méthylbut-2-ène, 38 % dans le tétrahydrofurane)
Bis(triméthylsilyl)amidure de lithium (environ 26 % dans le tétrahydrofurane)
S0486
P1619
H0894
H0915
LithiationChlorure de lithium (2,3 % dans le tétrahydrofurane)H0915
Acides de Lewis
Complexe d’oxyde de diéthyle-trifluorure de bore (98 % et plus)
Chlorure de titane (IV) (14 % dans le dichlorométhane)
Chlorure de zinc (environ 7 % dans le tétrahydrofurane)
B0527
T2052
Z0019
Nucléophiles
Diéthylzinc (environ 17 % dans l’hexane)
Diéthylzinc (environ 15 % dans le toluène)
D3214
D3902
Solvant1-butoxypropan-2-ol (96 % et plus)B0864
Protection
N-triméthylsilylimidazole (98 % et plus)
Bromotriméthylsilane (95 % et plus)
T0585
B1087
CatalyseOrthotitanate de tétraisopropyleT0133
Pour savoir comment vous pouvez obtenir un deuxième produit gratuit à l’achat d’un produit de TCI, visitez le fishersci.com/TCIpromo ou le fishersci.ca/TCIpromo.
tci-dualseal-reagents-d-408-1498
Content provided by:
TCI-1498
Reference