La productivité comme objectif dans la conception et l’aménagement des laboratoires
La productivité d’un laboratoire est fonction à la fois d’un environnement qui correspond à l’objectif du laboratoire et d’un environnement qui convient aux personnes qui utilisent l’espace.
Peut-être projetez-vous de construire un nouveau laboratoire ou d’en rénover un. Comme la durée de vie utile d’un laboratoire varie de 10 à 30 ans, visez à ce que votre laboratoire soit un espace productif et confortable le plus longtemps possible. Pour commencer, mettez sur pied une équipe afin de bien comprendre les objectifs du projet. L’équipe doit comprendre des membres de la direction du laboratoire, du personnel et de la gestion des installations, un représentant de la santé et de la sécurité ainsi qu’un professionnel de la conception de laboratoire.
La productivité des laboratoires repose également sur trois éléments importants : la conception, l’ergonomie et l’adaptabilité.
Conception
Lorsque vous évaluez les besoins et les exigences de votre laboratoire, prenez en considération les éléments suivants :
- Objectif général de chaque laboratoire, support ou espace de travail, y compris :
- Nombre de personnes,
- Espace par personne ou par opération sur le plan de travail,
- Nombre de hottes ou d’enceintes de biosécurité;
- Espace de laboratoire approximatif nécessaire;
- Emplacement du ou des laboratoires;
- Totalité des équipements de laboratoire, y compris une liste de leur usage, de leur emplacement, de leurs dimensions et des exigences de fonctionnement;
- Espace ouvert et polyvalent pour d’éventuels besoins futurs;
- Flexible, open space for possible future needs
- Utilisation et stockage précis pour :
- Matières radioactives ou biologiques,
- Matières et procédés dangereux,
- Conformité à l’Americans with Disabilities Act,
- Accès à l’équipement roulant;
- Besoins en espace auxiliaire :
- Zones de réception d’échantillons ou de travaux en cours,
- Zones de lavage et de préparation de la verrerie,
- Espace pour supports d’équipement,
- Espace de bureau;
- Besoins de stockage du laboratoire :
- Fournitures générales,
- Verrerie,
- Produits chimiques,
- Échantillons et spécimens;
- Révision future et potentielle de l’utilisation de tout espace.
Ergonomie
L’ergonomie est la science qui consiste à adapter la tâche, l’espace de travail et les outils à l’utilisateur afin de réduire le stress musculosquelettique. Les travailleurs de laboratoire risquent de développer des problèmes de santé en raison de la nature répétitive du pipetage, de l’utilisation de petits outils manuels, de l’ouverture et de la fermeture des bouchons des flacons, des postures contraignantes prolongées et d’autres tâches diverses en laboratoire.
Que vous travailliez dans un laboratoire pendant un semestre ou tout au long de votre carrière, vous pouvez vous protéger, ainsi que les autres membres du personnel, contre les risques ergonomiques courants dans les laboratoires. Des systèmes de mobilier bien conçus et flexibles ainsi que des sièges ergonomiques Fisherbrand contribuent à fournir un environnement de laboratoire confortable, sain et productif.
- Placer les surfaces de travail et les armoires à des hauteurs et des emplacements confortables
- Placer le matériel et l’équipement dans des endroits faciles d’accès sur le plan de travail
- Garder les zones sous les enceintes de biosécurité libres de tiroirs, de fournitures, de réfrigérateurs et d’autres articles afin d’offrir un espace suffisant pour les jambes
- Utiliser des chaises ergonomiques qui offrent un soutien dorsal, des angles d’assise réglables et une hauteur réglable entre 71 et 84 cm (28 et 33 po)
- Utiliser des sièges avec repose-pieds réglables
- Utiliser des tapis antifatigue pour les zones où le personnel reste debout pendant de longues périodes
Adaptabilité
Les changements dans les environnements de laboratoire sont inévitables, et la capacité à s’y adapter doit être planifiée. La productivité peut être compromise si le laboratoire ne peut pas s’adapter à de nouveaux besoins, programmes ou équipements.
Des systèmes de mobilier de laboratoire adaptables peuvent contribuer à maintenir ou à accroître la productivité lorsque des changements surviennent. Il s’agit notamment d’ensembles de mobilier modulaire avec des structures de support, des armoires, des surfaces de travail et d’autres accessoires. Ceux-ci permettent d’adapter les étagères, les armoires, les surfaces de travail et les sources d’alimentation.
L’un des systèmes d’ameublement de laboratoire les plus populaires est le poste de travail indépendant de classe 7, défini par la Scientific Equipment Furniture Association (SEFA) comme suit :
Ce sont des systèmes utilisant des tables fixées au sol comme élément principal. Le poste de travail peut être à la hauteur de la surface de travail ou comporter une ou plusieurs structures au-dessus du comptoir. Les postes de travail peuvent comprendre des surfaces de travail à hauteur réglable ou à hauteur fixe. Les armoires de base peuvent être mobiles, fixées au sol ou suspendues. Les armoires supérieures, les surfaces de travail, les étagères, les sources d’alimentation et les articles auxiliaires peuvent être suspendus à la structure du cadre. Les postes de travail indépendants avec des structures au-dessus du comptoir peuvent être dotés de tuyauterie et de câblage préinstallés et utilisés en conjonction avec des systèmes de distribution montés au plafond. Généralement, les postes de travail indépendants comportent des fentes de réglage pour l’ajustement de la hauteur des surfaces de travail, des étagères et des articles auxiliaires. Les postes de travail indépendants ne sont pas ancrés au bâtiment, ce qui permet de les déplacer facilement.
Les systèmes de mobilier de laboratoire adaptables offrent la structure et la fonctionnalité dont vous avez besoin aujourd’hui tout en s’adaptant aux changements et aux modernisations futurs de vos laboratoires. Contactez votre représentant commercial Fisher Scientific pour en savoir plus sur le mobilier de laboratoire Fisherbrand.