Ne mettez pas votre santé en danger : Choisissez des emballages pour produits chimiques sûrs
Safety Issue
Presque tous les jours, les scientifiques travaillant dans les laboratoires peuvent avoir à composer avec des produits chimiques toxiques, cancérigènes, corrosifs ou inflammables. Et même en présence d’un entreposage sécurisé, d’une manipulation appropriée et d’un programme de déversement des produits chimiques, des accidents peuvent toujours survenir.
En cas de déversement, l’utilisateur risque d’exposer sa peau à un contact direct avec ces produits chimiques ou d’en respirer les émanations. Par ailleurs, les produits chimiques inflammables peuvent brûler ou exploser et provoquer des blessures. Les déversements de produits chimiques ne sont pas rares et causent plus de 11 000 incidents par année*.
Étiquette et document
Les produits chimiques doivent être correctement étiquetés avec le nom du produit chimique, les avertissements de danger appropriés, ainsi que le nom et l’adresse du fabricant.
L’OSHA (Occupational Safety & Health Administration) exige également la mise à disposition d’une fiche technique santé-sécurité (FTSS) détaillée pour chaque produit chimique. Ces documents sont disponibles en anglais et dans d’autres langues et comprennent des informations sur les propriétés chimiques et physiques, les effets connus sur la santé, les limites d’exposition, le risque cancérogène, les mesures de précaution, les procédures d’urgence et de premiers secours ; ils incluent aussi le nom de la société qui a émis la FTSS.
Réduction de l’exposition
Que pouvez-vous faire d’autre pour améliorer la sécurité dans votre laboratoire et aider à prévenir les accidents chimiques ?
Former le personnel du laboratoire à la manipulation correcte des produits chimiques et à l’utilisation appropriée de l’équipement de protection individuelle (EPI), comme des lunettes de sécurité, des gants et des blouses de laboratoire à manches longues.
L’achat de mélanges chimiques prêts à l’emploi peut également permettre de réduire certains risques liés à l’entreposage, à la manipulation et à l’élimination de solvants dangereux ou de bases et acides forts.
Honeywell offre de nombreux mélanges chimiques prêts à l’emploi, comme les mélanges de solvants et les solutions volumétriques Honeywell LabReady. Chaque mélange ou solution préparé pour la vente est accompagné de la documentation nécessaire (étiquette et FTSS) pour répondre aux exigences réglementaires en matière de santé, de sécurité et d’environnement.
Emballages sûrs
Les produits chimiques d’analyse sont généralement conditionnés dans des bouteilles de verre, qui sont des contenants propres et fiables pour les produits chimiques de haute pureté. Mais le verre présente un important risque de sécurité lorsqu’il est cassé. Il faut donc transporter des produits chimiques dangereux dans des bouteilles de verre à l’aide d’un contenant secondaire incassable, comme un seau suffisamment grand pour recevoir le contenu de la bouteille.
Une autre option est la housse pour bouteille de solvant Honeywell HandleLock, qui est un contenant secondaire pratique pour les bouteilles de solvant de 4 litres, conforme aux recommandations de l’OSHA (29 CFR 1910.1450). La housse agit comme un amortisseur et retient le verre cassé et le contenu de la bouteille, protégeant ainsi les personnes et les biens.
Une autre option consiste à remplacer les bouteilles de verre pour solvants par des contenants incassables plus sûrs. Les solvants Burdick & Jackson et Chromasolv de haute pureté ainsi que les mélanges de solvants LabReady de Honeywell sont offerts en bouteilles de verre, en boîtes de conserve et en fûts en acier inoxydable, ou en contenants consignés. Le système innovant de distribution de pression en acier inoxydable (SDPAI) constitue un moyen écologique d’améliorer la sécurité et l’efficacité du laboratoire. Chaque contenant SDPAI est un système étanche et incassable qui réduit l’exposition des employés aux produits chimiques et maintient la pureté pour prolonger la durée de conservation.
Les contenants SDPAI sont fabriqués en acier inoxydable de type 304 ou 316 de calibre 14 et ils sont soumis à des tests hydrostatiques à une pression de 900 kPa (132 psi). Ils réussissent les tests de chute du groupe I d’emballage DOT/UN (un contenant et ses composants ayant une charge de 257 kg [566 lb] résistent à une chute de 1,82 m [6 pi] sur une surface solide) relatifs aux matériaux hautement dangereux contenus dans un fût en acier à dessus non amovible. Le contenant SDPAI est également conforme aux normes OSHA 29 CFR 1910.106 relatives à l’entreposage d’un volume de liquide inflammable ou combustible allant jusqu’à 227 L (60 gallons).
Le SDPAI est équipé de soupapes de surpression qui permettent de minimiser le risque d’explosion associé à un entreposage inadéquat ou à une absence de ventilation des contenants exposés au feu. La vaporisation instantanée se produit lorsque les liquides sont chauffés au-dessus de leur point d’ébullition normal, et les vapeurs en expansion peuvent exploser lorsque la ventilation est insuffisante.
Les solvants sont distribués à partir de contenants SDPAI avec des embouts à débranchement rapide robustes et fiables. D’une pression nominale de 150 psi, les contenants sont équipés d’un dispositif d’arrêt automatique qui permet de raccorder et de débrancher les boyaux sans ventilation manuelle. Ces raccords rapides éliminent les fuites, augmentent la sécurité et fournissent des solvants directement et en toute sécurité aux instruments et aux stations de distribution.
Honeywell offre également des conseils relatifs à la réglementation, une formation sur l’utilisation sûre des contenants ainsi qu’une expédition et des retours pratiques.
Faites de la sécurité des laboratoires votre principale priorité et profitez de solutions commercialisées comme les mélanges de solvants prêts à l’emploi, les solutions volumétriques prémélangées ou les tampons qui réduisent le besoin d’entreposage et la manipulation des produits chimiques ainsi que les risques d’exposition lors de leur mise au rebut. Envisagez aussi de remplacer les bouteilles en verre cassables par des contenants en acier inoxydable incassables, comme les SDPAI, qui améliorent la sécurité et l’efficacité du laboratoire en plus d’être écologiques. 
Honeywell fait preuve d’innovation en chimie analytique depuis plus de 200 ans. Nous continuons à évoluer et à offrir des produits de haute qualité qui améliorent la sécurité tout en augmentant l’efficacité du laboratoire.
* Basé sur un taux d’incidents de deux par 10 000 travailleurs à temps plein (dans l’industrie privée) dont l’exposition a entraîné des absences du travail. (RÉFÉRENCE : Rapport de 2012 du ministère du U.S. Department of Labor sur les blessures et maladies professionnelles non fatales)
honeywell-chemical-1476467-returnable-container
Content provided by:
honeywell-logo
Explorer les solvants Burdick & Jackson et Chromasolv Solvents
Reference