Le laboratoire sans tuyaux : maximisez la sécurité, la polyvalence et les économies
Les hottes chimiques sont typiquement la source primaire de ventilation dans les établissements avec laboratoires, aidant à fournir un environnement de travail sécuritaire pour les employés qui font la manutention des produits chimiques dangereux ou toxiques. Lorsque vient le temps de choisir entre les hottes à tuyaux conventionnelles ou les hottes à filtres sans tuyaux, considérez les informations suivantes.
Caractéristiques des hottes sans tuyaux
  • Les hottes sans tuyaux conviennent pour une utilisation modérée (trois à quatre heures par jour)
  • Elles ont des filtres chimiques qui captent ou neutralisent les composés organiques, aminés, sulfureux, et les acides, aldéhydes et autres familles spécifiques de produits chimiques
    • Si vous utilisez une variété de composés chimiques, il vaut mieux choisir un filtre à lit mixte
    • Le nombre de produits chimiques devrait être limité à dix ou moins
  • Les hottes sans tuyaux peuvent aussi avoir des filtres « High-Efficiency Particulate Air » (HEPA) pour aider à retirer les poudres et particules
Caractéristiques des hottes avec tuyaux
  • Les hottes avec tuyaux sont utiles pour les applications comportant des températures particulièrement hautes ou pour de grandes quantités de composés légers ou composés organiques volatils qui peuvent être difficilement captés par les filtres
  • Des hottes de spécialité pourraient être nécessaires pour des applications avec des risques particuliers, comme la manutention des radio-isotopes et l’acide perchlorique
Est-ce que mon application convient à une hotte sans tuyaux?
Utilisation de dix produits chimiques ou moins
Aucun chauffage excessif requis
Volumes limités de produits chimiques (<500mL)
Filtres chimiques appropriés sont disponibles
Temps modéré d’exposition aux produits chimiques (3 à 4 heures par jour)
Avantages budgétaires des hottes sans tuyaux
Une hotte sans tuyaux typique peut coûter de trois à quatre fois plus qu’une hotte conventionnelle, mais les coûts additionnels de modification de la tuyauterie, des systèmes mécaniques, des ventilateurs d’évacuation, éléments du toit, et autres infrastructures pourraient faire en sorte que les dépenses finales soient presque pareilles. Ajouter des hottes à tuyaux à votre système actuel de ventilation nécessitera aussi une évaluation en génie. Un nouveau système, ou un système plus grand devra possiblement être installé si le système actuel ne convient pas aux additions.
Le flux d’air requis par les hottes à tuyaux peut aussi ajouter aux coûts généraux de chauffage, ventilation et climatisation (CVC ou « HVAC »). En fait, pour une hotte standard de six pieds, le fonctionnement général peut coûter de 4600 à 9300 USD par année selon le climat local.1
Avec plus de 750 000 hottes en fonction aux États-Unis seulement, les économies potentielles en énergie et en argent sont élevées. Les coûts totaux annuels de fonctionnement sont d’approximativement 4,2 milliards de dollars, avec un pic de demande électrique de 5100 mégawatts1. Les systèmes sans tuyaux permettent à l’air conditionné d’être retourné dans le laboratoire, réduisant ainsi rapidement l’utilisation d’énergie et diminuant les coûts de fonctionnement. Les filtres de remplacement des hottes sans tuyaux coûtent entre 350 et 2000 USD par année, un autre endroit d’économies significatives par rapport aux hottes standards.
Efficacité et polyvalence
Les hottes sans tuyaux offrent une installation commode, tandis que les hottes conventionnelles peuvent demander de longs délais et la coordination avec le personnel de soutien au bâtiment pour les mises à niveau et modifications mécaniques et du système HVAC. Votre nouveau système doit aussi être inspecté puis certifié avant l’utilisation.
Les hottes sans tuyaux arrivent entièrement certifiées et prêtes à utiliser. Elles peuvent aussi être placées partout au laboratoire sans égard aux considérations de HVAC et sans assistance du personnel d’entretien ou de génie. Cette polyvalence ajoutée minimise les temps d’arrêt et vous permet de vous adapter rapidement aux nouvelles applications et exigences.
Répondre aux questions de sécurité
Puisque les hottes sans tuyaux retournent l’air filtré au laboratoire, il pourrait y avoir des questions au sujet des risques de contaminants chimiques qui sont relâchés dans l’espace. Les hottes modernes sans tuyaux sont équipées de systèmes de surveillance sophistiqués et sont appuyées par une longue historique de sécurité. Au contraire, la condensation de solvants dans les tuyaux et l’accumulation de poussières inflammables dans les hottes conventionnelles peuvent présenter un beaucoup plus grand risque, en provoquant des incendies et des explosions.
Que vous achetez les hottes, mettez à jour votre équipement existant de laboratoire ou planifiez de nouveaux établissements, considérez les options de ventilation qui maximisent la polyvalence et la rentabilité et qui assurent la sécurité de votre personnel de laboratoire.
1Mills, E. & Sartor, D. (2006) Energy Use and Savings Potential for Laboratory Fume Hoods. Lawrence Berkley National Laboratory Energy Analysis Department. Berkley, CA.
AirClean Systems Ductless Hood System
Content provided by:
AirClean Systems Logo
Produits reliés
Reference